Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • HSP90 alpha Antibodies

          Invitrogen

          HSP90 alpha Monoclonal Antibody (3B6)

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          7 References
          View all (33) HSP90 alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HSP90 alpha Monoclonal Antibody (3B6)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (2)
          HSP90 alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HSP90 alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HSP90 alpha Antibody (MA3-010) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of HSP90 alpha was performed using 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with HSP90 alpha Monoclonal Antibody(3B6) (Product # MA3-010) at 1:100 dilution in 0.1% BSA and incubated overnight ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HSP90 alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP90 alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP90 alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP90 alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP90 alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP90 alpha Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP90 alpha Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP90 alpha Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP90 alpha Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP90 alpha Antibody in Western Blot (WB)
          HSP90 alpha Antibody in Western Blot (WB)
          HSP90 alpha Antibody in Western Blot (WB)
          HSP90 alpha Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          HSP90 alpha Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          HSP90 alpha Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          HSP90 alpha Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          HSP90 alpha Antibody
          HSP90 alpha Antibody

          Product Details

          MA3-010

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Mouse, Rat

          Published species

          Bovine, Human, Mouse, Non-human primate, Rabbit

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3B6

          Immunogen

          Purified mouse HSP90.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          ascites, PBS

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_325458

          Product Specific Information

          MA3-010 detects heat shock protein 90 kDa (HSP90) from human, mouse, rat, and bovine tissues. This antibody does not detect chicken HSP90.

          MA3-010 has been successfully used in Western blot, immunofluorescence, and immunohistochemistry (paraffin) procedures. By Western blot, this antibody detects a 90 kDa protein representing HSP90 from MCF7 cell extract. MA3-011 is more sensitive in Western blot procedures and should be used when maximum sensitivity is desired. MA3-010 does not immunoprecipitate HSP90 in any form (free or complexed).

          The MA3-010 antigen is purified mouse HSP90.

          Target Information

          Heat shock proteins (HSP) are proteins that are expressed in response to various biological stress, including heat. HSP90 is a 90 kDa protein that is induced under stress conditions, but is also one of the most abundant cellular proteins found under non-stress conditions. HSP90 has been found to be associated with a number of other intracellular proteins, including steroid receptors, actin, tubulin, and some kinases. It has been suggested that HSP90 is necessary to maintain structural integrity of at least some steroid receptors to allow for ligand binding during receptor activation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis luminal secretory protein 52; epididymis secretory sperm binding protein Li 65p; Heat shock 86 kDa; heat shock 90kD protein 1, alpha; heat shock 90kD protein 1, alpha-like 4; heat shock 90kD protein, alpha-like 4; heat shock 90kDa protein 1, alpha; Heat shock protein; heat shock protein 1, alpha; heat shock protein 86; heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1; heat shock protein 90kDa alpha family class A member 1; Heat shock protein family C member 1; Heat shock protein HSP 90-alpha; heat shock protein, 1; heat shock protein, 86 kDa 1; heat shock protein, 89 kDa; Heat shock protein90; HSP; HSP 86; HSP 90 alpha; HSP86; LAP-2; Lipopolysaccharide-associated protein 2; LPS-associated protein 2; Renal carcinoma antigen NY-REN-38; TSTA; Tumor-specific transplantation 86 kDa antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 86kDa; 89kDa; AL024080; AL024147; EL52; HEL-S-65p; Hsp103; hsp4; HSP86; Hsp86-1; Hsp89; HSP89A; Hsp90; HSP90A; HSP90AA1; HSP90N; HSPC1; HSPCA; HSPCAL1; HSPCAL4; HSPN; LAP-2; LAP2

          View more View less

          UniProt ID: (Bovine) Q76LV2, (Human) P07900, (Mouse) P07901, (Rat) P82995

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 281832, (Human) 3320, (Mouse) 15519, (Rat) 299331

          View more View less

          Function(s)
          protein binding ATP binding ATPase activity nitric-oxide synthase regulator activity TPR domain binding protein homodimerization activity disordered domain specific binding nucleotide binding UTP binding CTP binding RNA binding mRNA binding GTP binding hydrolase activity sulfonylurea receptor binding protein phosphatase binding MHC class II protein complex binding ubiquitin protein ligase binding dATP binding identical protein binding histone deacetylase binding protein binding involved in protein folding ion channel binding tau protein binding GTPase binding Rho GDP-dissociation inhibitor binding unfolded protein binding DNA polymerase binding scaffold protein binding ATP-dependent protein folding chaperone enzyme-substrate adaptor activity protein tyrosine kinase binding protein kinase binding poly(A) RNA binding Hsp90 family chaperone
          Process(es)
          response to heat response to cold positive regulation of nitric oxide biosynthetic process response to antibiotic regulation of catalytic activity neuron migration activation of innate immune response positive regulation of defense response to virus by host skeletal muscle contraction protein folding mitochondrial transport response to unfolded protein telomere maintenance via telomerase response to xenobiotic stimulus response to salt stress positive regulation of lamellipodium assembly cardiac muscle cell apoptotic process protein import into mitochondrial matrix regulation of protein ubiquitination positive regulation of telomere maintenance via telomerase positive regulation of protein polymerization positive regulation of interferon-beta production regulation of protein localization cellular response to heat protein refolding response to cocaine positive regulation of protein import into nucleus regulation of apoptotic process regulation of protein complex assembly protein unfolding response to estrogen positive regulation of protein catabolic process positive regulation of cell size nitric oxide metabolic process protein stabilization chaperone-mediated protein complex assembly positive regulation of cardiac muscle contraction chaperone-mediated autophagy cellular response to virus regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels neurofibrillary tangle assembly telomerase holoenzyme complex assembly nitric oxide biosynthetic process response to stress positive regulation of protein import into nucleus, translocation protein import into mitochondrial outer membrane positive regulation of cytotoxic T cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline