Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • KPNB1 Antibodies

          Invitrogen

          Importin beta-1 Monoclonal Antibody (3E9)

          Advanced Verification
          5 Published Figures
          27 References
          View all (18) KPNB1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Importin beta-1 Monoclonal Antibody (3E9)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          • Published Figures (5)
          • Advanced Verification (1)
          Importin beta-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Importin beta-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Importin beta-1 Antibody (MA3-070) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Importin beta-1 using anti-Importin beta-1 monoclonal antibody (Product # MA3-070) shows staining in HMVEC Cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Importin beta-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Importin beta-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Importin beta-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Importin beta-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Importin beta-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Importin beta-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Importin beta-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Importin beta-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Importin beta-1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Importin beta-1 Antibody in RNA Immunoprecipitation (RIP)
          Importin beta-1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Importin beta-1 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          Importin beta-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Importin beta-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Importin beta-1 Antibody in Western Blot (WB)
          Importin beta-1 Antibody

          Product Details

          MA3-070

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:5,000
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:1,000
          View 10 publications 10 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 4 publications 4 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Neutralization (Neu)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Inhibition Assays (Inhibition)

          Assay-dependent
          -

          RNA Immunoprecipitation (RIP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3E9

          Immunogen

          Purified NTF97 from bovine erythrocytes.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2133986

          Product Specific Information

          MA3-070 detects Importin beta 1 from human, canine, bovine, rat and mouse tissues as well as porcine cell lysates. Importin beta 1 is also known as NTF97, Nuclear Transport Factor p97, and karyopherin beta 1. This antibody does not detect bacterially expressed recombinant NTF97.

          MA3-070 has been successfully used in Western blot, immunofluorescence, and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody detects a single ~97 kDa protein representing NTF97 in MDBK cell homogenate. Immunofluorescence staining of NTF97 in MDBK cells with MA3-070 results in the labeling of both the nuclear envelope (NE) and the cytoplasm and shows discontinuous, punctate staining along the rim of the NE. This antibody can inhibit import of nuclear localization sequence-containing proteins in permeabilized cells.

          The MA3-070 antigen is purified NTF97 from bovine erythrocytes.

          Target Information

          Nucleocytoplasmic transport, a signal- and energy-dependent process, takes place through nuclear pore complexes embedded in the nuclear envelope. The import of proteins containing a nuclear localization signal requires the NLS import receptor, a heterodimer of importin alpha and beta subunits also known as karyopherins. Importin alpha binds the NLS-containing cargo in the cytoplasm and importin beta docks the complex at the cytoplasmic side of the nuclear pore complex. In the presence of nucleoside triphosphates and the small GTP binding protein Ran, the complex moves into the nuclear pore complex and the importin subunits dissociate. Importin alpha enters the nucleoplasm with its passenger protein and importin beta remains at the pore. Interactions between importin beta and the FG repeats of nucleoporins are essential in translocation through the pore complex. The protein encoded by this gene is a member of the importin beta family.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: HGNC:6400; importin 1; importin 90; Importin beta; importin beta-1 subunit; Importin subunit beta-1; Importin-90; KapB1; karyopherin (importin) beta 1; karyopherin beta 1; Karyopherin subunit beta-1; karyopherin,beta 1; MGC2155; MGC2156; MGC2157; Nuclear factor p97; Pore targeting complex 97 kDa subunit; PTAC97; SCG; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA409963; IMB1; Impnb; IPO1; IPOB; KPNB1; NTF97

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q14974, (Rat) P52296, (Mouse) P70168

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 507804, (Dog) 491042, (Pig) 100518449, (Human) 3837, (Rat) 24917, (Mouse) 16211

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding protein binding nuclear localization sequence binding zinc ion binding enzyme binding protein domain specific binding small GTPase binding Hsp90 protein binding nuclear import signal receptor activity importin-alpha family protein binding Ran GTPase binding protein transporter activity poly(A) RNA binding kinesin binding protein complex binding transporter
          Process(es)
          RNA import into nucleus protein import into nucleus NLS-bearing protein import into nucleus ribosomal protein import into nucleus intracellular protein transport mitotic chromosome movement towards spindle pole mitotic metaphase plate congression protein transport astral microtubule organization positive regulation of hippo signaling establishment of mitotic spindle localization positive regulation of cholesterol biosynthetic process positive regulation of transcription, DNA-templated mitotic spindle assembly nucleocytoplasmic transport transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline