Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PINK1 Antibodies

          Invitrogen

          PINK1 Monoclonal Antibody (38CT18.2.6.12)

          View all (45) PINK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PINK1 Monoclonal Antibody (38CT18.2.6.12)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          PINK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PINK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PINK1 Antibody (MA5-11153) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of PINK1 in PC12 cells. Samples were incubated with PINK1 monoclonal antibody (Product # MA5-11153) using a dilution of 1:25 followed by Alexa Fluor® 488-conjugated goat anti-mouse lgG at a dilution of 1:400 (green). Cytoplasmic actin was counterstained with Alexa Fluor® 555 conjugated with Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PINK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PINK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PINK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PINK1 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          MA5-11153

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:25
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:25
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          38CT18.2.6.12

          Immunogen

          Recombinant PINK1 protein.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11005181

          Target Information

          PINK1 (PTEN-induced putative kinase 1) protects from mitochondrial dysfunction in cells by conferring different autophosphorylation activity to mitochondrial genes. The kinase domain of PINK1 appears to be critical in its protective effects. Mitochondrial proteins are critical for the regulation of cellular energy and adaptation to stress. Particularly in brain cells, mitochondrial demand is extraordinarily high, in order to accommodate aerobic and anaerobic support of high energy processes. When mitochondrial structure and/or function is disrupted in the brain, neurodegenerative diseases like Parkinson's disease are triggered.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BRPK; FLJ27236; PINK 1; PINK-1; protein kinase BRPK; PTEN induced putative kinase 1; PTEN-induced putative kinase protein 1; Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BRPK; PARK6; PINK1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BXM7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 65018

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding protease binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity peptidase activator activity transferase activity kinase binding ubiquitin protein ligase binding protein kinase B binding macromolecular complex binding metal ion binding C3HC4-type RING finger domain binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          mitophagy mitophagy regulation of oxidative phosphorylation response to ischemia protein phosphorylation ubiquitin-dependent protein catabolic process autophagy response to stress response to oxidative stress mitochondrion organization regulation of hydrogen peroxide metabolic process negative regulation of gene expression regulation of mitochondrion organization dopamine secretion macroautophagy positive regulation of macroautophagy negative regulation of macroautophagy protein ubiquitination respiratory electron transport chain hemopoiesis positive regulation of cell migration regulation of protein ubiquitination positive regulation of protein ubiquitination positive regulation of synaptic transmission, dopaminergic positive regulation of dopamine secretion positive regulation of catecholamine secretion cellular response to oxidative stress intracellular signal transduction TORC2 signaling regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of protein complex assembly regulation of neuron apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of translation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of JNK cascade catecholamine secretion protein stabilization establishment of localization in cell regulation of mitochondrial membrane potential positive regulation of protein kinase B signaling regulation of proteasomal protein catabolic process cellular response to hypoxia establishment of protein localization to mitochondrion maintenance of protein location in mitochondrion positive regulation of mitochondrial fission positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria negative regulation of mitochondrial fission cellular response to toxic substance mitochondrion to lysosome transport regulation of cellular response to oxidative stress negative regulation of macromitophagy regulation of synaptic vesicle transport negative regulation of autophagosome assembly positive regulation of mitochondrial electron transport, NADH to ubiquinone regulation of mitophagy regulation of protein targeting to mitochondrion negative regulation of hypoxia-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of hydrogen peroxide-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to hydrogen peroxide positive regulation of cristae formation positive regulation of protein targeting to mitochondrion positive regulation of free ubiquitin chain polymerization cellular response to hydrogen sulfide positive regulation of type 2 mitophagy regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of ATP biosynthetic process negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0