Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CDK1 Antibodies

          Invitrogen

          CDK1 Monoclonal Antibody (A17.1.1)

          Advanced Verification
          9 Published Figures
          28 References
          View all (79) CDK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CDK1 Monoclonal Antibody (A17.1.1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Published Figures (9)
          • Advanced Verification (1)
          CDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CDK1 Antibody (MA5-11472) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Cdk1 (green) showing staining in the cytoplasm of NIH-3T3 cells. Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 5-10 minutes and blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with a Cdk1 monoclonal antibody (Product # MA5-11472) in 3% BSA-PBS at a dilution of 1:100 and incubated overnight at 4 °C in a humidified chamber. Cells were washed with PBST and incubated with a DyLight-conjugated secondary antibody in PBS at room temperature in the dark. F-acti... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CDK1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CDK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CDK1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CDK1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDK1 Antibody
          CDK1 Monoclonal Antibody (A17.1.1)

          Product Details

          MA5-11472

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 14 publications 14 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 9 publications 9 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 3 publications 3 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg/mg protein lysate
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chicken, Guinea pig, Human, Mouse, Rodent, Rat, Xenopus

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          A17.1.1

          Immunogen

          C-Terminal 2/3 of Xenopus CDC2 expressed in E. coli
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10979734

          Product Specific Information

          MA5-11472 targets Cdk1 in ICC/IF, IHC (P), IP, and WB applications and shows reactivity with Chicken, Guinea Pig, Human, mouse, Rodent, Rat, and Xenopus laevis samples.

          The MA5-11472 immunogen is c-Terminal 2/3 of Xenopus CDC2 expressed in E. coli.

          Target Information

          CDK1 or Cell Division Control protein 1 is essential for the completion of START, the controlling event in the cell cycle that is required to initiate mitosis. CDK1 is a catalytic subunit of a protein kinase complex, called the M-Phase Promoting Factor that induces entry into mitosis and is universal among eukaryotes. Phosphorylation of Bcl-2 in G2/M phase-arrested cells following photodynamic therapy with hypericin involves a CDK1-mediated signal and delays the onset of apoptosis. Therapeutic potential of CDK inhibitor NU2058 in androgen-independent prostate cancer has also been demonstrated.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ABL1; CDK1; CDK1-A; cell cycle controller CDC2; cell cycle p34 CDC2 kinase protein; Cell division control protein 2 homolog; Cell division control protein 2 homolog 1; Cell division control protein 2-A; cell division cycle 2 homolog A; cell division cycle 2 like; cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M; Cell division cycle control protein 2; cell division cycle control protein 2a; Cell division protein kinase 1; Cell division protein kinase 1-A; Cyclin-dependent kinase 1; Cyclin-dependent kinase 1-A; DKFZp686L20222; KCIP-1; maturation-promoting factor; MGC111195; MGC53829; OTTHUMP00000019660; P34 CDK1; P34 MGC111195; p34 protein kinase; p34 protein kinase 1; Protein 1054; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: cdc-2; CDC2; cdc2-a; CDC28A; Cdc2a; cdc2x1.1; CDK1; cdk1-a; cdk1-b; CDKN1; MPF; p34; P34CDC2; PSTAIR; xcdc2; XELAEV_18036802mg

          View more View less

          UniProt ID: (Chicken) P13863, (Human) P06493, (Rat) P39951, (Mouse) P11440, (Xenopus) P35567

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Chicken) 396252, (Human) 983, (Guinea pig) 100735946, (Rat) 54237, (Mouse) 12534, (Xenopus) 380246

          View more View less

          Function(s)
          protein serine/threonine kinase activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity ATP binding RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity nucleotide binding virus receptor activity chromatin binding protein kinase activity protein binding kinase activity transferase activity cyclin binding Hsp70 protein binding histone kinase activity cyclin-dependent protein kinase activity protein serine kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          G2/M transition of mitotic cell cycle double-strand break repair via homologous recombination protein phosphorylation mitotic G2 DNA damage checkpoint cellular response to heat regulation of circadian rhythm rhythmic process cell division G1/S transition of mitotic cell cycle microtubule cytoskeleton organization DNA replication DNA repair chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus nuclear envelope organization mitotic nuclear envelope disassembly centrosome cycle pronuclear fusion response to toxic substance positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle regulation of Schwann cell differentiation response to amine response to activity cell migration protein deubiquitination peptidyl-threonine phosphorylation chromosome condensation epithelial cell differentiation protein localization to kinetochore positive regulation of protein import into nucleus response to hydrogen peroxide negative regulation of apoptotic process mitotic cell cycle phase transition response to ethanol positive regulation of DNA replication regulation of embryonic development thymidine biosynthetic process response to cadmium ion response to copper ion viral entry into host cell microtubule polymerization fibroblast proliferation response to axon injury ventricular cardiac muscle cell development positive regulation of cardiac muscle cell proliferation cilium disassembly positive regulation of mitotic sister chromatid segregation protein-containing complex assembly cellular response to hydrogen peroxide ERK1 and ERK2 cascade Golgi disassembly DNA strand resection involved in replication fork processing positive regulation of protein localization to nucleus regulation of mitotic attachment of spindle microtubules to kinetochore microtubule cytoskeleton organization involved in mitosis DNA synthesis involved in mitotic DNA replication positive regulation of mitochondrial ATP synthesis coupled electron transport protein localization to site of double-strand break mitotic DNA-dependent DNA replication mitotic cell cycle protein complex assembly mitotic nuclear division cell aging response to organonitrogen compound response to organic cyclic compound histone phosphorylation peptidyl-serine phosphorylation organ regeneration positive regulation of protein import into nucleus, translocation response to drug positive regulation of mitotic cell cycle cell cycle phosphorylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline