Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • EpCAM (CD326) Antibodies

          Invitrogen

          EpCAM Monoclonal Antibody (323/A3)

          Advanced Verification
          7 Published Figures
          22 References
          View all (286) EpCAM (CD326) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EpCAM Monoclonal Antibody (323/A3)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (7)
          • Advanced Verification (1)
          EpCAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          EpCAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EpCAM Antibody (MA5-12436) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of EpCAM was performed using HT-29 and BJ cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with EpCAM Mouse Monoclonal Antibody (Product # MA5-12436) at 1:100 dilution in 0.1% BSA and incubated overnight at 4 degree and then labeled with Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 (Product # A28175) at a dilution of 1:... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EpCAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EpCAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EpCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EpCAM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EpCAM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EpCAM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EpCAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EpCAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EpCAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EpCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EpCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EpCAM Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          EpCAM Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          EpCAM Antibody
          EpCAM Monoclonal Antibody (323/A3)

          Product Details

          MA5-12436

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:200
          View 8 publications 8 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5-1 µg/test
          View 2 publications 2 publications

          Radioimmune Assays (RIA)

          Assay-dependent
          -

          Affinity Purification (AP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          323/A3

          Immunogen

          MCF-7 human breast cancer cells
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10981962

          Product Specific Information

          MA5-12436 targets Epithelial Specific Antigen in FACS, ICC/IF, IHC (P), and RIA applications and shows reactivity with Human and Mouse samples.

          The MA5-12436 immunogen is mCF-7 human breast cancer cells.

          Target Information

          Ep-CAM (epithelial adhesion molecule, epithelial specific antigen, ESA) is a transmembrane glycoprotein expressed in the epithelium with a molecular weight of approximately 40 kDa, which functions as an epithelial cell adhesion molecule. Ep-CAM functions as a homotypic calcium-independent cell adhesion molecule, and has a direct impact on cell cycle, proliferation and metabolism of epithelial cells and fibroblasts due to its ability to rapidly induce the proto-oncogene c-myc and the cell cycle regulating genes cyclin A and E. Ep-CAM mediates Ca2+-independent homotypic interactions. Formation of Ep-CAM-mediated adhesions have a negative regulatory effect on adhesions mediated by classic cadherins, which may have strong effects on the differentiation and growth of epithelial cells. Ep-CAM overexpression was suggested to be associated with enhanced epithelial proliferation. Ep-CAM is highly expressed in human carcinomas, and is a marker for tumors of epithelial lineage. Ep-CAM is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and many carcinoma types. Also, Ep-CAM reportedly distinguishes adenocarcinomas from pleural mesotheliomas.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Adenocarcinoma-associated antigen; adenocarcinoma-associated antigen precursor (KSA); CD326; Cell surface glycoprotein Trop-1; EGP; EGP314; Ep-CAM; Epithelial cell adhesion molecule; Epithelial cell surface antigen; Epithelial glycoprotein; epithelial glycoprotein (EGP) precursor; Epithelial glycoprotein 314; hEGP314; human epithelial glycoprotein-2; KS 1/4 antigen; KSA; lymphocyte antigen 74; Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2; mEGP314; membrane component, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein); panepithelial glycoprotein 314; Protein 289A; TACSTD1; Trop-1 protein; trophoblast cell surface antigen 1; Tumor-associated calcium signal transducer 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Ber-Ep4; BerEp4; CD326; DIAR5; EGP; EGP-2; EGP314; EGP40; Ep-CAM; EPCAM; EpCAM1; ESA; GA733-2; gp40; HNPCC8; KS1/4; KSA; Ly74; LYNCH8; M1S2; M4S1; MIC18; MK-1; MOC-31; Tacsd1; TACSTD1; TROP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16422, (Mouse) Q99JW5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4072, (Mouse) 17075

          View more View less

          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion protein complex binding
          Process(es)
          positive regulation of cell proliferation signal transduction involved in regulation of gene expression negative regulation of apoptotic process positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter stem cell differentiation cell-cell adhesion negative regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of cell motility positive regulation of stem cell proliferation ureteric bud development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline