Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Ezrin Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          Ezrin Monoclonal Antibody (3C12)

          Advanced Verification
          8 Published Figures
          61 References
          View all (37) Ezrin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite Ezrin Monoclonal Antibody (3C12)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          • Published Figures (8)
          • Advanced Verification (2)
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 22

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Ezrin Antibody (MA5-13862) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Phalloidin (magenta) and Ezrin (green) in A431 cells. Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in PBS for 10 minutes at room temperature and blocked with 2% BSA (Product # 37525) in PBS + 0.1% Triton X-100 for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with an Ezrin monoclonal antibody (Product # MA5-13862) at a dilution of 1:75 for at least 1 hour at room temperature, washed with PBS, and incubated with DyLight 488 goat anti-mouse IgG secondary antibody (Product # 35502) at a dilu... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ezrin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ezrin Antibody in Western Blot (WB)
          Ezrin Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ezrin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ezrin Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ezrin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ezrin Antibody in Western Blot (WB)
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ezrin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ezrin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ezrin Antibody in Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)
          Ezrin Antibody in Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)
          Ezrin Antibody
          Ezrin Antibody
          Ezrin Monoclonal Antibody (3C12)

          Product Details

          MA5-13862

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-1.0 µg/mL
          View 15 publications 15 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 24 publications 24 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          View 7 publications 7 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          View 8 publications 8 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 5 publications 5 publications
          Product Specifications

          Published species

          Dog, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3C12

          Immunogen

          A recombinant fragment of human ezrin corresponding to aa 362-585
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10979020

          Product Specific Information

          MA5-13862 targets Ezrin in IHC (P), ICC, IP, IF, and WB applications and shows reactivity with Bovine, Hamster, Human, Marsupial, mouse, Non-human primate, and Rat samples.

          The MA5-13862 immunogen is a recombinant fragment of human ezrin corresponding to aa 362-585.

          Target Information

          The cytoplasmic peripheral membrane protein encoded by this gene functions as a protein-tyrosine kinase substrate in microvilli. As a member of the ERM protein family, this protein serves as an intermediate between the plasma membrane and the actin cytoskeleton. This protein plays a key role in cell surface structure adhesion, migration and organization, and it has been implicated in various human cancers. A pseudogene located on chromosome 3 has been identified for this gene. Alternatively spliced variants have also been described for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline