Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Synaptophysin Antibodies

          Invitrogen

          Synaptophysin Monoclonal Antibody (SP11)

          Advanced Verification
          14 Published Figures
          69 References
          View all (86) Synaptophysin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Synaptophysin Monoclonal Antibody (SP11)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (14)
          • Advanced Verification (1)
          Synaptophysin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Synaptophysin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 22

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Synaptophysin Antibody (MA5-14532) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Synaptophysin was done on 70% confluent log phase SH-SY5Y cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Synaptophysin (SP11) Rabbit Monoclonal Antibody (Product # MA5-14532) at 1:250 dilution in 0.1% BSA and incubated ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Synaptophysin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Synaptophysin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Synaptophysin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Synaptophysin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Synaptophysin Antibody in Western Blot (WB)
          Synaptophysin Antibody in Western Blot (WB)
          Synaptophysin Antibody in Western Blot (WB)
          Synaptophysin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Synaptophysin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Synaptophysin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Synaptophysin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Synaptophysin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Synaptophysin Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          Synaptophysin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Synaptophysin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Synaptophysin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Synaptophysin Antibody in Western Blot (WB)
          Synaptophysin Antibody in Western Blot (WB)
          Synaptophysin Antibody in Western Blot (WB)
          Synaptophysin Antibody in Western Blot (WB)
          Synaptophysin Antibody in Western Blot (WB)
          Synaptophysin Antibody
          Synaptophysin Monoclonal Antibody (SP11)

          Product Details

          MA5-14532

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:200
          View 12 publications 12 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 41 publications 41 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:250
          View 9 publications 9 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Cynomolgus monkey, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SP11

          Immunogen

          A synthetic peptide of human synaptophysin (aa 250-313).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          tissue culture supernatant/TBS, pH 7.5, with 1% BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10983675

          Product Specific Information

          MA5-14532 targets Synaptophysin in IHC (P) and WB applications and shows reactivity with Human samples.

          The MA5-14532 immunogen is a synthetic peptide of human synaptophysin.

          Target Information

          Synaptophysin is a calcium-binding and integral membrane glycoprotein present in presynaptic vesicles in almost all neurons. Synaptophysin has four transmembrane domains and it forms a complex with dynamin at high calcium concentrations suggesting an involvement in synaptic vesicle endocytosis. It is also involved in the regulation of short-term and long-term synaptic plasticity. Synaptophysin is currently the most widely used marker for nerve terminals and for differentiating neuroendocrine tumors. Mutations in the gene can result in mental retardation, X-linked 96.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BM89 antigen; Major synaptic vesicle protein p38; Synaptophysin; Syp I; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: A230093K24Rik; AI848995; MRX96; MRXSYP; p38; Syn; SYP; Syp1; XLID96

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08247, (Rat) P07825, (Mouse) Q62277

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6855, (Rat) 24804, (Mouse) 20977

          View more View less

          Function(s)
          protein binding cholesterol binding SH2 domain binding identical protein binding transporter activity syntaxin-1 binding protein domain specific binding protein complex binding membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          endocytosis regulation of synaptic vesicle priming synaptic vesicle maturation regulation of neuronal synaptic plasticity regulation of long-term neuronal synaptic plasticity regulation of short-term neuronal synaptic plasticity synaptic vesicle membrane organization modulation of synaptic transmission regulation of opioid receptor signaling pathway cellular response to organic substance transport chemical synaptic transmission
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline