Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Lyn Antibodies

          Invitrogen

          Lyn Monoclonal Antibody (R.677.10)

          Advanced Verification
          View all (42) Lyn antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Lyn Monoclonal Antibody (R.677.10)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Advanced Verification (1)
          Lyn Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Lyn Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Lyn Antibody (MA5-14924) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Tyrosine-protein kinase Lyn was performed using 70% confluent log phase A431 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with Lyn Monoclonal Antibody (R.677.10) (Product # MA5-14924) at 5 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Lyn Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Lyn Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Lyn Antibody in Western Blot (WB)
          Lyn Antibody in Western Blot (WB)
          Lyn Antibody in Western Blot (WB)
          Lyn Antibody
          Lyn Monoclonal Antibody (R.677.10)

          Product Details

          MA5-14924

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          - -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:400
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          R.677.10

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to the amino-terminal sequence of human Lyn
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          16.7 µg/mL

          Amount

          1.67 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 0.15M NaCl, 100µg/mL BSA, 50% glycerol

          Contains

          <0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10981679

          Product Specific Information

          It is not recommended to aliquot this antibody.

          This antibody is not cross-reactive with any other Src-family members.

          Target Information

          Lyn proto oncogene (Lcl/Yes related novel protein tyrosine kinase) is encoded by the Lyn gene located on chromosome 8 in humans and belongs to the Src family kinase. It is a non-receptor tyrosine kinase that acts as a mediator in transducing cellular signaling. The most well studied expression of Lyn is in hematopoietic cell types, both lymphoid and myeloid cells with exclusion in T lymphocytes. It has also been observed that Lyn plays diverse roles such as in regulation of B cell receptor signaling, mast cell signaling and Epithelial - Mesenchymal Transition (EMT).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ26625; Lck/Yes-related novel protein tyrosine kinase; lyn protein non-receptor kinase; lyn tyrosine kinase; p53Lyn; p56Lyn; Tyrosine-protein kinase Lyn; unnamed protein product; V-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog; Yamaguchi sarcoma viral (v-yes-1) oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: AA407514; Hck-2; JTK8; LYN; p53Lyn; p56Lyn; SAIDV

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07948, (Mouse) P25911, (Rat) Q07014

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4067, (Mouse) 17096, (Rat) 81515

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity receptor binding platelet-derived growth factor receptor binding integrin binding protein binding ATP binding kinase activity transferase activity SH3 domain binding enzyme binding receptor activator activity ubiquitin protein ligase binding gamma-tubulin binding glycosphingolipid binding ion channel binding macromolecular complex binding ephrin receptor binding phosphoprotein binding scaffold protein binding phosphorylation-dependent protein binding phosphatidylinositol 3-kinase activator activity erythropoietin receptor binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups protein complex binding
          Process(es)
          B cell homeostasis regulation of cytokine production negative regulation of protein phosphorylation immune system process Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway tolerance induction to self antigen histamine secretion by mast cell platelet degranulation negative regulation of myeloid leukocyte differentiation immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway Fc receptor mediated inhibitory signaling pathway regulation of B cell apoptotic process protein phosphorylation inflammatory response cellular response to DNA damage stimulus signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to hormone positive regulation of neuron projection development phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation hemopoiesis erythrocyte differentiation positive regulation of cell migration negative regulation of B cell proliferation neuron projection development lipopolysaccharide-mediated signaling pathway regulation of mast cell activation regulation of cell adhesion mediated by integrin negative regulation of toll-like receptor 2 signaling pathway negative regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway intracellular signal transduction peptidyl-tyrosine autophosphorylation positive regulation of phosphorylation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein hemoglobin biosynthetic process regulation of mast cell degranulation negative regulation of MAP kinase activity positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity innate immune response regulation of erythrocyte differentiation protein autophosphorylation cytokine secretion regulation of cytokine secretion regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation B cell receptor signaling pathway regulation of B cell receptor signaling pathway positive regulation of B cell receptor signaling pathway positive regulation of cellular component movement regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of glial cell proliferation positive regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway positive regulation of stress-activated protein kinase signaling cascade regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of oligodendrocyte progenitor proliferation negative regulation of mast cell proliferation positive regulation of mast cell proliferation cellular response to retinoic acid cellular response to peptide hormone stimulus regulation of monocyte chemotaxis regulation of platelet aggregation dendritic cell differentiation negative regulation of intracellular signal transduction positive regulation of dendritic cell apoptotic process DNA damage checkpoint cell morphogenesis regulation of protein phosphorylation stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway hematopoietic progenitor cell differentiation adaptive immune response innate immune response-activating signal transduction negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus autophagy response to stress response to sterol depletion response to xenobiotic stimulus response to toxic substance response to carbohydrate oligodendrocyte development fatty acid transport eosinophil differentiation T cell costimulation response to insulin toll-like receptor 4 signaling pathway cellular response to heat interleukin-5-mediated signaling pathway Fc-epsilon receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis C-X-C chemokine receptor CXCR4 signaling pathway B cell proliferation response to amino acid positive regulation of MAPK cascade response to peptide hormone ephrin receptor signaling pathway response to axon injury negative regulation of immune response negative regulation of B cell receptor signaling pathway leukocyte migration JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway cellular response to lipid neuroinflammatory response positive regulation of amyloid precursor protein catabolic process positive regulation of protein localization to plasma membrane chemotaxis response to organic cyclic compound cell migration cellular response to extracellular stimulus response to drug
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline