Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • FLK1 (VEGF Receptor 2) Antibodies

          Invitrogen

          VEGF Receptor 2 Monoclonal Antibody (B.309.4)

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          17 References
          View all (88) FLK1 (VEGF Receptor 2) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VEGF Receptor 2 Monoclonal Antibody (B.309.4)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (1)
          VEGF Receptor 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          VEGF Receptor 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VEGF Receptor 2 Antibody (MA5-15157) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of VEGF Receptor 2 was performed using 70% confluent log phase HUVEC cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with VEGF Receptor 2 Monoclonal Antibody (B.309.4) (Product # MA5-15157) at 1:200 dilution in 0.1% BSA, inc... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VEGF Receptor 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VEGF Receptor 2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 2 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          VEGF Receptor 2 Antibody in Western Blot (WB)
          VEGF Receptor 2 Antibody in Western Blot (WB)
          VEGF Receptor 2 Antibody
          VEGF Receptor 2 Monoclonal Antibody (B.309.4)

          Product Details

          MA5-15157

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:4000-1:16000
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:200-1:800
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200-1:800
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          1:100
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          B.309.4

          Immunogen

          Recombinant protein containing the carboxy-terminal 150 amino acid residues of human VEGF receptor 2 (aa 1206-1356).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          28 µg/mL

          Amount

          2.8 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 0.15M NaCl, 100µg/mL BSA, 50% glycerol

          Contains

          <0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10986085

          Product Specific Information

          It is not recommended to aliquot this antibody.

          This antibody is not cross-reactive with other family members.

          Target Information

          KDR (FLK1, VEGFR2) is a type III receptor tyrosine kinase. It binds vascular endothelial growth factor with high affinity in vitro, and is expressed early in development by endothelial cell precursors. FLK1 (VEGF Receptor 2) encodes one of the two receptors of the VEGF. This receptor, known as kinase insert domain receptor, is a type III receptor tyrosine kinase. The signalling and trafficking of this receptor are regulated by multiple factors, including Rab GTPase, P2Y purine nucleotide receptor, integrin alphaVbeta3, T-cell protein tyrosine phosphatase, etc. Mutations of FLK1 (VEGF Receptor 2) are implicated in infantile capillary hemangiomas.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD309; CD309 antigen; Fetal liver kinase 1; fetal liver kinase-1; FLK-1; KDR; Kinase insert domain receptor; kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase); Kinase NYK; Protein-tyrosine kinase receptor flk-1; sCD309; soluble CD309; soluble vascular endothelial growth factor receptor 2; soluble VEGFR 2; soluble VEGFR2; tyrosine kinase growth factor receptor; unnamed protein product; Vascular endothelial growth factor receptor 2; vascular endothelial growth factor receptor- 2; vascular endothelial growth factor receptor-2; vascular endothelial growth factor receptor-3; VEGF R2; VEGF receptor-2; VEGFR-2; VEGFR-2; tyrosine kinase

          View more View less

          Gene Aliases: 6130401C07; CD309; Flk-1; FLK1; KDR; Krd-1; Ly73; sVEGFR-2; VEGFR; VEGFR-2; VEGFR2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35968, (Mouse) P35918

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3791, (Mouse) 16542

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity vascular endothelial growth factor-activated receptor activity integrin binding protein binding ATP binding coreceptor activity kinase activity transferase activity growth factor binding vascular endothelial growth factor binding identical protein binding cadherin binding Hsp90 protein binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups transmembrane signal receptor
          Process(es)
          angiogenesis ovarian follicle development patterning of blood vessels vasculogenesis positive regulation of protein phosphorylation positive regulation of endothelial cell proliferation vasculature development lymph vessel development positive regulation of mesenchymal cell proliferation epithelial cell maturation endocardium development endothelium development transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation regulation of cell shape mesenchymal cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration negative regulation of gene expression positive regulation of macroautophagy cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation hemopoiesis cell differentiation lung development positive regulation of cell migration positive regulation of BMP signaling pathway embryonic hemopoiesis cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus vascular endothelial growth factor receptor-2 signaling pathway vascular endothelial growth factor signaling pathway negative regulation of apoptotic process surfactant homeostasis regulation of MAPK cascade positive regulation of MAPK cascade negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of blood vessel endothelial cell migration cell fate commitment endothelial cell differentiation positive regulation of angiogenesis protein autophosphorylation vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway lung alveolus development post-embryonic camera-type eye morphogenesis branching morphogenesis of an epithelial tube epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of positive chemotaxis positive regulation of focal adhesion assembly positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of mitochondrial depolarization calcium ion homeostasis epithelial tube morphogenesis blood vessel endothelial cell differentiation vascular wound healing positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade semaphorin-plexin signaling pathway stem cell proliferation positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of mitochondrial fission positive regulation of nitric oxide-cGMP mediated signal transduction regulation of hematopoietic progenitor cell differentiation regulation of bone development cellular response to hydrogen sulfide negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of stem cell proliferation positive regulation of endothelial cell chemotaxis positive regulation of vasculogenesis response to hypoxia regulation of endothelial cell proliferation cell migration involved in sprouting angiogenesis endochondral bone growth protein phosphorylation positive regulation of cytosolic calcium ion concentration multicellular organism development male gonad development positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling phosphorylation positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway positive regulation of TOR signaling calcium-mediated signaling using intracellular calcium source peptidyl-tyrosine autophosphorylation response to drug regulation of endothelial cell differentiation positive regulation of vasodilation positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity cell maturation neuron projection morphogenesis positive regulation of calcium-mediated signaling positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline