Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • p70 S6 Kinase Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Monoclonal Antibody (R.566.2)

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (73) p70 S6 Kinase antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Monoclonal Antibody (R.566.2)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (2)
          Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Antibody (MA5-15202) in WB

          Western blot analysis was performed on whole cell extracts (30 µg lysate) of A-431 (Lane 1), A431 treated with EGF (200 ng/mL for 10 min) (Lane 2) and A-431 treated with LY294002 (25 µM for 2 hr) followed by EGF treatment (200 ng/mL for 10 min). The blot was probed with Anti-Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Monoclonal Antibody (Product # MA5-15202, 1:500 dilution) and detected by chemiluminescence using Goat ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Antibody
          Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Antibody
          Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Monoclonal Antibody (R.566.2)

          Product Details

          MA5-15202

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Fruit fly, Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          R.566.2

          Immunogen

          Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding pThr389 of human p70 S6 kinase
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          719 µg/mL

          Amount

          71.9 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 0.15M NaCl, 100µg/mL BSA, 50% glycerol

          Contains

          <0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10978757

          Product Specific Information

          It is not recommended to aliquot this antibody.

          Target Information

          RPS6KB1 (p70S6K) is a serine/threonine kinase with 2 non-identical kinase catalytic domains which phosphorylates several residues of the S6 ribosomal protein. p70 S6 kinase is predominantly localized in the cytoplasm, and is essential in growth factors regulated cell proliferation, pathways involving cell motility, such as metastases, the immune response, and tissue repair. p70 S6 kinase acts downstream of phosphoinositide (PI) 3-kinase, and its main physiological target is the S6 ribosomal protein, which is involved in upregulation of protein synthesis. The kinase activity of p70 S6 kinase leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation. Amplification of the region of DNA encoding p70 S6 kinase and overexpression are seen in some breast cancer cell lines.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1; CG10539-PA; CG10539-PB; Dp70s6k; dS6 kinase; EC 2.7.11.1; kinase p70S6K; KS6B1; p70 p70-S6K; p70 ribosomal S6 kinase; p70 ribosomal S6 kinase alpha; p70 S6 kinase; p70 S6 kinase 1; p70 S6 kinase alpha; p70 S6K-alpha; p70 S6KA; p70(S6K)-alpha; p70-S6K 1; p70S6 kinase; P70S6K; p70S6K kinase; p70S6K-alpha; P70S6K1; p80-S6K 1; p85 p85S6K; protein kinase-like 64F; Ribosomal protein S6 kinase beta-1; Ribosomal protein S6 kinase I; ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 1; ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1; ribosomal S6 protein kinase; RPS6-p70-protein kinase; S6 kinase; S6-kinase; S6K; S6K kinase; S6K-beta-1; S6k-PA; S6k-PB; S6K1; S6kinase; serine/threonine kinase 14 alpha; Serine/threonine-protein kinase 14A; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 10539; 2610318I15Rik; 4732464A07Rik; 7-10; 7084; 70kDa; AA959758; AI256796; AI314060; CG10539; d-S6K; Dmel\CG10539; Dmel_CG10539; Dp70[s6k]; Dp70S6k; dps6k; DS6K; dS6K1; fs(3)07084; l(3)07084; p-S6K; p70 S6K; p70 S6KA; p70(S6K)-alpha; p70-alpha; p70-S6K; p70/85s6k; p70/S6K; p70[S6 kinase]; p70[S6K]; p70[S6kinase]; p70S6K; Pk64F; Pk?6; PS6K; RPS6KB1; S6 K; S6K; S6K-beta-1; S6K1; s6k11; S6k|S6K; STK14A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P23443, (Mouse) Q8BSK8, (Rat) P67999

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6198, (Mouse) 72508, (Rat) 83840, (Fruit fly) 38654

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein serine/threonine/tyrosine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein serine kinase activity ribosomal protein S6 kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups PDZ domain binding peptide binding protein phosphatase 2A binding protein modifying enzyme
          Process(es)
          autophagosome assembly G1/S transition of mitotic cell cycle behavioral fear response cytoplasmic translation regulation of translation ubiquitin-dependent protein catabolic process apoptotic process signal transduction germ cell development insulin receptor signaling pathway negative regulation of autophagy positive regulation of autophagy peptidyl-serine phosphorylation SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process response to nutrient levels cellular response to nutrient levels cellular response to nutrient TOR signaling cellular response to insulin stimulus TORC1 signaling TORC2 signaling negative regulation of apoptotic process protein kinase B signaling long-chain fatty acid import positive regulation of translation positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of translational initiation negative regulation of insulin receptor signaling pathway phosphatidylinositol-mediated signaling modulation of synaptic transmission positive regulation of protein kinase B signaling cellular response to interferon-gamma cellular response to growth factor stimulus cellular response to dexamethasone stimulus negative regulation of TORC2 signaling negative regulation of TORC1 signaling positive regulation of TORC1 signaling negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway protein phosphorylation cell cycle positive regulation of smooth muscle cell migration phosphorylation response to insulin response to tumor necrosis factor regulation of glucose import positive regulation of skeletal muscle tissue growth positive regulation of smooth muscle cell proliferation cellular response to organic cyclic compound skeletal muscle contraction aging response to nutrient long-term memory response to heat response to wounding response to mechanical stimulus response to toxic substance response to glucose response to organic substance response to organonitrogen compound response to organic cyclic compound skeletal muscle atrophy response to electrical stimulus involved in regulation of muscle adaptation cell migration response to lipopolysaccharide cellular response to hormone stimulus response to testosterone response to glucagon response to drug response to amino acid response to leucine response to peptide hormone response to ethanol response to glucocorticoid response to oxidative stress determination of adult lifespan positive regulation of cell growth larval feeding behavior multicellular organism growth intracellular signal transduction female germ-line stem cell population maintenance positive regulation of cell size vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway dendrite morphogenesis synaptic growth at neuromuscular junction lipid homeostasis cellular response to amino acid stimulus positive regulation of axon guidance regulation of terminal button organization regulation of response to drug
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline