Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GFP Antibodies

          Invitrogen

          GFP Monoclonal Antibody (GF28R), DyLight™ 800 4X PEG

          4 Published Figures
          3 References
          View all (120) GFP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GFP Monoclonal Antibody (GF28R), DyLight™ 800 4X PEG

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          GFP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          GFP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GFP Antibody (MA5-15256-D800) in WB

          Western blot analysis of GFP was performed by loading various amounts of recombinant GFP fusion protein per well onto a 4-20% Tris-HCl polyacrylamide gel. Proteins were transferred to a nitrocellulose membrane and blocked with SEA BLOCK (Product # 37527) for at least 1 hour. The membrane was probed with a DyLight 800-conjugated GFP monoclonal antibody (Product # MA5-15256-D800) at a dilution of 1:1000 for 1 hour at room temperature on a rocking platform and washed in TBS-0.1% Tween-20. Detection was performed using the LI-COR Odyssey. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GFP Antibody in Western Blot (WB)
          GFP Antibody in Western Blot (WB)
          GFP Antibody in Western Blot (WB)
          GFP Antibody in Western Blot (WB)
          GFP Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          MA5-15256-D800

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Tag

          Published species

          Tag

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GF28R

          Immunogen

          GFP from the jellyfish Aequorea Victoria N-terminal peptide-KLH conjugated.

          Conjugate

          DyLight™ 800 4X PEG DyLight™ 800 4X PEG DyLight™ 800 4X PEG
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • DyLight 650
          • DyLight 680
          • HRP
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          789/794 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          MES with proprietary stabilizer

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2537650

          Product Specific Information

          MA5-15256-D800 has been successfully used for Western blotting. DyLight 800 4X PEG has an excitation/emission of 783/797 nm.

          Target Information

          The jellyfish Aequorea victoria contains green fluorescent protein (GFP Tag) that emits light in the bioluminescence reaction of the animal. GFP has been used widely as a reporter protein for gene expression in eukaryotic and prokaryotic organisms, and as a protein tag in cell culture and in multicellular organisms. As a fusion tag, GFP can be used to localize proteins, to study their movement or to research the dynamics of the subcellular compartments where these proteins are targeted. GFP technology has revealed considerable new insights in the physiological activities of living cells. GFP is a 27 kDa monomeric protein, which autocatalytically forms a fluorescent pigment. The wild type protein absorbs blue light (maximally at 395nm) and emits green light (peak emission 508nm) in the absence of additional proteins, substrates, or co-factors. GFP fluorescence is stable, species independent and is suitable for a variety of applications. GFP has been used extensively as a fluorescent tag to monitor gene expressin and protein localization. Moreover, other applications for GFP include its use in assessing protein protein interactions in the yeast two hybrid system, and in measuring distances between proteins in fluorescence energy transfer (FRET) experiments.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: GFP; GFP tag; GFP2; green fluorescence; green fluorescent; Turbo eGFP

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline