Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NQO1 Antibodies

          Invitrogen

          NQO1 Monoclonal Antibody (4D12)

          Advanced Verification
          View all (35) NQO1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NQO1 Monoclonal Antibody (4D12)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Advanced Verification (1)
          NQO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          NQO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NQO1 Antibody (MA5-15926) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded ovarian cancer tissues using NQO1 monoclonal antibody (Product # MA5-15926) followed with DAB staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NQO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NQO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NQO1 Antibody in Western Blot (WB)
          NQO1 Antibody in Western Blot (WB)
          NQO1 Antibody in Western Blot (WB)
          NQO1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NQO1 Antibody

          Product Details

          MA5-15926

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:1,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:200-1:400
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4D12

          Immunogen

          Purified recombinant fragment of human NQO1 expressed in E. Coli.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          ascites

          Contains

          0.03% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11152501

          Product Specific Information

          MA5-15926 targets NQO1 in indirect ELISA, FACS, IHC, and WB applications and shows reactivity with Human samples.

          The MA5-15926 immunogen is purified recombinant fragment of human NQO1 expressed in E. Coli. .

          MA5-15926 detects NQO1 which has a predicted molecular weight of approximately 31kDa.

          Target Information

          NQO1 is a member of the NAD(P)H dehydrogenase (quinone) family and a cytoplasmic 2-electron reductase. This FAD-binding protein forms homodimers and reduces quinones to hydroquinones. NQO1's enzymatic activity prevents the one electron reduction of quinones that results in the production of radical species. Altered expression of the protein has been seen in many tumors and is also associated with Alzheimer's disease (AD).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Azoreductase; diaphorase (NADH/NADPH) (cytochrome b-5 reductase); Diaphorase 4; diaphorase 4 (NADH/NADPH); diaphorase-4; dioxin-inducible 1; DT-diaphorase; DTD; Menadione reductase; NAD(P)H dehydrogenase (quinone); NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1; NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1; NAD(P)H menadione oxidoreductase 1, dioxin inducible; NAD(P)H-quinone oxidoreductase; NAD(P)H:menadione oxidoreductase 1; NAD(P)H:Quinone acceptor oxidoreductase type 1; NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1; NAD(P)H:quinone oxireductase; NQ01; Phylloquinone reductase; QR1; Quinone reductase 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AV001255; DHQU; DIA4; DTD; Nmo-1; Nmo1; NMOR1; NMORI; NQO1; Ox-1; Ox1; QR1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15559, (Mouse) Q64669

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1728, (Mouse) 18104

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding NAD(P)H dehydrogenase (quinone) activity cytochrome-b5 reductase activity, acting on NAD(P)H protein binding NADPH dehydrogenase (quinone) activity oxidoreductase activity identical protein binding NADH dehydrogenase (quinone) activity superoxide dismutase activity poly(A) RNA binding oxidoreductase
          Process(es)
          protein polyubiquitination ubiquinone metabolic process xenobiotic metabolic process nitric oxide biosynthetic process response to oxidative stress synaptic transmission, cholinergic response to toxic substance removal of superoxide radicals protein catabolic process response to lipopolysaccharide cellular response to oxidative stress negative regulation of protein catabolic process vitamin E metabolic process vitamin K metabolic process innate immune response cell redox homeostasis response to caloric restriction negative regulation of ferroptosis superoxide metabolic process negative regulation of catalytic activity positive regulation of neuron apoptotic process oxidation-reduction process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline