Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TLR2 Antibodies

          Invitrogen

          TLR2 Monoclonal Antibody (TL2.1)

          5 Published Figures
          6 References
          View all (74) TLR2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TLR2 Monoclonal Antibody (TL2.1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (5)
          TLR2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TLR2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TLR2 Antibody (MA5-16200) in WB

          Western blot analysis of TLR2 in human THP-1 and U937 cells. Samples were incubated with TLR2 monoclonal antibody (Product # MA5-16200) using a dilution of 2.0 µg/mL in 5% BSA-TBST followed by anti-mouse HRP secondary antibody using chemiluminescence detection reagent. Total protein from human THP-1 and U937 cells was separated on a 7.5% gel by SDS-PAGE, transferred to PVDF membrane and blocked in 5% non-fat milk in TBST. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TLR2 Antibody in Western Blot (WB)
          TLR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TLR2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TLR2 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          TLR2 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TLR2 Antibody in Neutralization (Neu)
          TLR2 Monoclonal Antibody (TL2.1)

          Product Details

          MA5-16200

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:500
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/10^6 cells
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          2-5 µg
          -

          Neutralization (Neu)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Mouse, Rabbit, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          TL2.1

          Immunogen

          CHO cells transfected with human TLR2 cDNA.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2537718

          Product Specific Information

          Suggested positive control: antigen standard for TLR2 (transient overexpression lysate), PBMCs, Ramos.

          Target Information

          TLR2 is a member of the Toll-like receptor (TLR) family which play a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLR proteins act through adaptor molecules such as MyD88 and TIRAP to activate various kinases and transcription factors such as Protein Kinase C (PKC) alpha/beta and NF-kappa-B. TLR2 can form heterodimers with either TLR1 or TLR6, and as a heterodimer, can recognize a variety of bacterial and mycoplasma lipoproteins respectively. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. The various TLRs exhibit different patterns of expression. TLR2 is expressed most abundantly in peripheral blood leukocytes, and mediates host response to Gram-positive bacteria and yeast via stimulation of NF-kappaB. TLR2 aids in the recognition of pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. Ten human homologs of TLRs (TLR1-10) have been described. TLR2 is expressed in human cells such as tonsils, microglia, lymph nodes, and appendices, activated B-cells in germinal centers. CD14+ monocytes express the highest level of TLR2 followed by CD15+ granulocytes, CD19+ B-cells, and CD3+ T-cells. The expression of TLR2 on different cell types are regulated by different immune response modifiers. For example, LPS, GM-CSF, IL-1, and IL-10 up regulates TLR2 whereas IL-4, IFN-gamma, and TNF down regulate TLR2 expression in monocytes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD282; extracellular domain; TIL4; TLR-2; Toll-like receptor 2; toll-like receptor 2 variant 1; toll-like receptor 2 variant 2; Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD282; Ly105; TIL4; TLR2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O60603, (Mouse) Q9QUN7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7097, (Dog) 448807, (Rabbit) 100009578, (Rat) 310553, (Mouse) 24088

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding beta-amyloid binding lipopolysaccharide receptor activity transmembrane signaling receptor activity protein binding Toll-like receptor binding signaling receptor activity pattern recognition receptor activity triacyl lipopeptide binding identical protein binding peptidoglycan binding macromolecular complex binding NAD+ nucleotidase, cyclic ADP-ribose generating NAD(P)+ nucleosidase activity receptor activity signaling pattern recognition receptor activity diacyl lipopeptide binding protein heterodimerization activity lipoteichoic acid binding lipopeptide binding
          Process(es)
          toll-like receptor signaling pathway immune system process apoptotic process inflammatory response immune response signal transduction learning positive regulation of gene expression microglia development positive regulation of Wnt signaling pathway lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-18 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production toll-like receptor 2 signaling pathway toll-like receptor TLR6:TLR2 signaling pathway detection of triacyl bacterial lipopeptide detection of diacyl bacterial lipopeptide positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of inflammatory response negative regulation of phagocytosis defense response to Gram-positive bacterium positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity defense response to virus negative regulation of synapse assembly cellular response to bacterial lipopeptide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to interferon-gamma cellular response to diacyl bacterial lipopeptide cellular response to triacyl bacterial lipopeptide positive regulation of cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus positive regulation of matrix metallopeptidase secretion response to hypoxia microglial cell activation response to molecule of fungal origin positive regulation of leukocyte migration cell surface pattern recognition receptor signaling pathway MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway leukotriene metabolic process I-kappaB phosphorylation negative regulation of cell proliferation response to bacterium response to toxic substance central nervous system myelin formation response to bacterial lipoprotein response to peptidoglycan response to lipopolysaccharide response to progesterone negative regulation of interleukin-12 production negative regulation of interleukin-17 production positive regulation of interleukin-10 production response to insulin positive regulation of toll-like receptor signaling pathway positive regulation of NF-kappaB import into nucleus positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process chloramphenicol transport negative regulation of growth of symbiont in host positive regulation of nitric oxide biosynthetic process nitric oxide metabolic process positive regulation of oligodendrocyte differentiation positive regulation of cytokine secretion positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process induction by symbiont of defense-related host nitric oxide production positive regulation of macrophage cytokine production response to fatty acid cellular response to peptidoglycan regulation of cytokine secretion response to molecule of bacterial origin cytokine secretion involved in immune response regulation of dendritic cell cytokine production interleukin-10 production
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline