Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NOTCH1 Antibodies

          Invitrogen

          NOTCH1 Monoclonal Antibody (mN1A), FITC

          View all (57) NOTCH1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NOTCH1 Monoclonal Antibody (mN1A), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          NOTCH1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          NOTCH1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NOTCH1 Antibody (MA5-16862) in Flow

          Flow cytometric analysis of mouse thymocytes with Mouse anti Mouse NOTCH-1 conjugated to FITC (Product # MA5-16862). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NOTCH1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA5-16862

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Neat-1:10
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          mN1A

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to cdc10-NCR region within mouse Notch1.

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2538341

          Product Specific Information

          Membrane permeabilization is required for flow cytometry applications. For FACS analysis, use 10 µL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 µL.

          Mouse anti Mouse Notch 1 antibody, clone mN1A recognizes Notch 1, one of the four major transmembrane receptors (Notch 1-4) of the Notch signaling pathway, which is activated through binding to DSL domain-containing membrane-bound specific ligands.

          Target Information

          The notch gene belongs to a family of epidermal growth factor (EGF) like homeotic genes, which encode transmembrane proteins with a variable number of cysteine-rich EGF-like repeats in the extracellular region. Four notch genes have been described in mammals: Notch1, Notch2, Notch3 and Notch4(Int-3), which have been implicated in the differentiation of the nervous system and other structures. The EGF-like proteins Delta and Serrate have been identified as ligands of Notch1. Mature Notch proteins are heterodimeric receptors derived from the cleavage of Notch pre-proteins into an extracellular subunit (NEC) containing multiple EGF-like repeats and a transmembrane subunit including intracellular region (Ntm).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: major type A protein; Motch A; mT14; Neurogenic locus notch homolog protein 1; Notch 1; Notch gene homolog 1; Notch homolog 1, translocation-associated; NOTCH1; p300; RP23-306D20.12; RP23-306D20.12-001; TAN1; Translocation-associated notch protein TAN-1; transmembrane receptor Notch1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 9930111A19Rik; AOS5; AOVD1; hN1; lin-12; Mis6; Motch; N1; NOTCH1; TAN1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P46531, (Mouse) Q01705

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4851, (Mouse) 18128

          View more View less

          Function(s)
          chromatin binding transcription coactivator activity enzyme inhibitor activity transmembrane signaling receptor activity Notch binding calcium ion binding protein binding enzyme binding chromatin DNA binding signaling receptor activity identical protein binding metal ion binding transcription regulator activator activity core promoter binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding receptor activity sequence-specific DNA binding protein heterodimerization activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis in utero embryonic development cell fate specification epithelial to mesenchymal transition liver development heart looping sprouting angiogenesis osteoblast fate commitment positive regulation of neuroblast proliferation inflammatory response to antigenic stimulus endocardium development endocardium morphogenesis atrioventricular node development coronary vein morphogenesis aortic valve morphogenesis atrioventricular valve morphogenesis pulmonary valve morphogenesis mitral valve formation epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation endocardial cushion morphogenesis cardiac chamber formation cardiac ventricle morphogenesis cardiac atrium morphogenesis cardiac right atrium morphogenesis cardiac left ventricle morphogenesis cardiac right ventricle formation ventricular trabecula myocardium morphogenesis growth involved in heart morphogenesis regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in myocardial precursor cell differentiation regulation of cardioblast proliferation Notch signaling pathway involved in regulation of secondary heart field cardioblast proliferation cell migration involved in endocardial cushion formation pericardium morphogenesis transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter humoral immune response Notch signaling pathway positive regulation of transcription of Notch receptor target multicellular organism development spermatogenesis determination of left/right symmetry compartment pattern specification axonogenesis foregut morphogenesis endoderm development heart development positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation epidermis development regulation of Notch signaling pathway auditory receptor cell fate commitment glial cell differentiation regulation of gene expression positive regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of cell-substrate adhesion negative regulation of myotube differentiation mesenchymal cell development regulation of somitogenesis neural tube development cell differentiation neuron differentiation keratinocyte differentiation negative regulation of ossification lung development embryonic limb morphogenesis regulation of cell migration positive regulation of cell migration positive regulation of BMP signaling pathway negative regulation of BMP signaling pathway forebrain development hair follicle morphogenesis response to muramyl dipeptide embryonic hindlimb morphogenesis tube formation skeletal muscle cell differentiation cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus regulation of cell proliferation anagen positive regulation of apoptotic process negative regulation of catalytic activity cell fate commitment negative regulation of cell differentiation positive regulation of endothelial cell differentiation regulation of auditory receptor cell differentiation negative regulation of auditory receptor cell differentiation positive regulation of keratinocyte differentiation negative regulation of myoblast differentiation negative regulation of neuron differentiation negative regulation of osteoblast differentiation positive regulation of glial cell differentiation positive regulation of Notch signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of calcium ion-dependent exocytosis positive regulation of JAK-STAT cascade negative regulation of photoreceptor cell differentiation somatic stem cell division neuron fate commitment astrocyte differentiation positive regulation of astrocyte differentiation negative regulation of oligodendrocyte differentiation branching morphogenesis of an epithelial tube regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of neurogenesis negative regulation of neurogenesis regulation of developmental process cardiac muscle tissue morphogenesis cardiac muscle cell proliferation positive regulation of cardiac muscle cell proliferation negative regulation of glial cell proliferation cardiac epithelial to mesenchymal transition cardiac septum morphogenesis ventricular septum morphogenesis secretory columnal luminar epithelial cell differentiation involved in prostate glandular acinus development negative regulation of cell death prostate gland epithelium morphogenesis regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development arterial endothelial cell differentiation venous endothelial cell differentiation cardiac vascular smooth muscle cell development endocardial cell differentiation vasculogenesis involved in coronary vascular morphogenesis coronary artery morphogenesis Notch signaling involved in heart development regulation of cell adhesion involved in heart morphogenesis heart trabecula morphogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia left/right axis specification cellular response to follicle-stimulating hormone stimulus interleukin-4 secretion negative regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis negative regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of ephrin receptor signaling pathway regulation of extracellular matrix assembly apoptotic process involved in embryonic digit morphogenesis negative regulation of stem cell differentiation negative regulation of anoikis negative regulation of pro-B cell differentiation negative regulation of endothelial cell chemotaxis luteolysis inhibition of neuroepithelial cell differentiation outflow tract morphogenesis coronary sinus valve morphogenesis endocardial cushion development negative regulation of cell proliferation involved in heart valve morphogenesis negative regulation of extracellular matrix constituent secretion protein import into nucleus apoptotic process immune response axon guidance cell proliferation epidermal cell fate specification gene expression negative regulation of cardiac muscle hypertrophy positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process calcium ion regulated exocytosis cell differentiation in spinal cord central nervous system neuron differentiation protein catabolic process organ regeneration response to lipopolysaccharide negative regulation of collagen biosynthetic process tissue regeneration retinal cone cell differentiation negative regulation of programmed cell death positive regulation of viral genome replication positive regulation of Ras protein signal transduction oligodendrocyte differentiation venous blood vessel morphogenesis homeostasis of number of cells within a tissue epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of smooth muscle cell differentiation cilium morphogenesis negative regulation of cell adhesion molecule production cardiac muscle cell myoblast differentiation neuroendocrine cell differentiation positive regulation of cardiac epithelial to mesenchymal transition negative regulation of biomineral tissue development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to tumor cell cellular response to hypoxia distal tubule development collecting duct development regulation of stem cell proliferation glomerular mesangial cell development epithelial cell fate commitment T-helper 17 type immune response neuronal stem cell population maintenance interleukin-17-mediated signaling pathway chemical synaptic transmission, postsynaptic negative regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of apoptotic process involved in morphogenesis positive regulation of aorta morphogenesis negative regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline