Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ALDH2 Antibodies

          Invitrogen

          ALDH2 Monoclonal Antibody (4G6A3)

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          8 References
          View all (23) ALDH2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ALDH2 Monoclonal Antibody (4G6A3)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (19)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          ALDH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ALDH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 21

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ALDH2 Antibody (MA5-17029) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using ALDH2 monoclonal antibody (Product # MA5-17029) (green). Blue: fluorescent DNA dye. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ALDH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ALDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ALDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ALDH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ALDH2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ALDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALDH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ALDH2 Antibody in Western Blot (WB)
          ALDH2 Antibody
          ALDH2 Monoclonal Antibody (4G6A3)

          Product Details

          MA5-17029

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          View 7 publications 7 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:75
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:200 - 1:400
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4G6A3

          Immunogen

          Purified recombinant fragment of human ALDH2 (amino acids: 317-517) expressed in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2538501

          Product Specific Information

          MA5-17029 targets ALDH2 in FACS, ICC, IHC, IF and WB applications and shows reactivity with Human, Mouse, and Rat samples.

          The MA5-17029 immunogen is purified recombinant fragment of human ALDH2 (amino acids: 317-517) expressed in E. Coli.

          MA5-17029 detects ALDH2 which has a predicted molecular weight of approximately 56.3kDa.

          Target Information

          ALDH2 belongs to the aldehyde dehydrogenase family of proteins. Aldehyde dehydrogenase is the second enzyme of the major oxidative pathway of alcohol metabolism. Two major liver isoforms of this enzyme, cytosolic and mitochondrial, can be distinguished by their electrophoretic mobilities, kinetic properties, and subcellular localizations. Most Caucasians have two major isozymes, while approximately 50% of Asians have only the cytosolic isozyme, missing the mitochondrial isozyme. A remarkably higher frequency of acute alcohol intoxication among Asians than among Caucasians could be related to the absence of the mitochondrial isozyme.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: acetaldehyde dehydrogenase 2; AHD-M1; aldehyde dehydrogenase 2 (EC 1.2.1.3); aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial); aldehyde dehydrogenase 2, mitochondrial; Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial; ALDH class 2; ALDH-E2; ALDH1; ALDH2; ALDHI; EC 1.2.1.3; epididymis secretory sperm binding protein; liver mitochondrial ALDH; MGC1806; mitochondrial aldehyde dehydrogenase; nucleus-encoded mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Ahd-1; Ahd-5; AHD-M1; Ahd1; Ahd5; ALDH-E2; ALDH2; ALDHI; ALDM

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05091, (Rat) P11884, (Mouse) P47738

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 217, (Rat) 29539, (Mouse) 11669

          View more View less

          Function(s)
          aldehyde dehydrogenase (NAD) activity aldehyde dehydrogenase [NAD(P)+] activity phenylacetaldehyde dehydrogenase (NAD+) activity electron carrier activity oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor NAD binding carboxylesterase activity protein binding identical protein binding NADH binding dehydrogenase oxidoreductase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          carbohydrate metabolic process alcohol metabolic process ethanol metabolic process ethanol catabolic process nitroglycerin metabolic process aldehyde catabolic process cellular detoxification of aldehyde regulation of dopamine biosynthetic process regulation of serotonin biosynthetic process liver development response to estradiol response to lipopolysaccharide response to progesterone cellular response to hormone stimulus response to testosterone response to nicotine negative regulation of apoptotic process response to hyperoxia oxidation-reduction process cellular response to fatty acid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline