Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • RUNX3 Antibodies

          Invitrogen

          RUNX3 Monoclonal Antibody (2B3)

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (32) RUNX3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RUNX3 Monoclonal Antibody (2B3)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (6)
          RUNX3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RUNX3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RUNX3 Antibody (MA5-17169) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of RUNX3 was performed using 70% confluent log phase SW480 and Hep G2 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with RUNX3 Monoclonal Antibody (2B3) (Product # MA5-17169) at 1:100 in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 488 (Produ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RUNX3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RUNX3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RUNX3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RUNX3 Antibody in Western Blot (WB)
          RUNX3 Antibody in Western Blot (WB)
          RUNX3 Antibody in Western Blot (WB)
          RUNX3 Antibody in Western Blot (WB)
          RUNX3 Antibody in Western Blot (WB)
          RUNX3 Antibody in Western Blot (WB)
          RUNX3 Antibody in Western Blot (WB)
          RUNX3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          RUNX3 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          RUNX3 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          RUNX3 Antibody
          RUNX3 Antibody
          RUNX3 Antibody
          RUNX3 Antibody
          RUNX3 Antibody
          RUNX3 Antibody
          RUNX3 Monoclonal Antibody (2B3)

          Product Details

          MA5-17169

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200-1:1,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:200-1:400
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -

          ChIP assay (ChIP)

          2.5 µg/10^6 cells
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2B3

          Immunogen

          Purified recombinant fragment of human RUNX3 (amino acids:186-252) expressed in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2538640

          Product Specific Information

          MA5-17169 targets RUNX3 in indirect ELISA, FACS, ICC, IHC, IF and WB applications and shows reactivity with Human and Mouse samples.

          The MA5-17169 immunogen is purified recombinant fragment of human RUNX3 (amino acids:186-252) expressed in E. Coli.

          MA5-17169 detects RUNX3 which has a predicted molecular weight of approximately 44.4kDa.

          Target Information

          This gene encodes a member of the runt domain-containing family of transcription factors. A heterodimer of this protein and a beta subunit forms a complex that binds to the core DNA sequence 5'-PYGPYGGT-3' found in a number of enhancers and promoters, and can either activate or suppress transcription. It also interacts with other transcription factors. It functions as a tumor suppressor, and the gene is frequently deleted or transcriptionally silenced in cancer. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acute myeloid leukemia 2 protein; acute myeloid leukemia gene 2; CBF-alpha 3; CBF-alpha-3; core binding factor alpha 3; Core-binding factor subunit alpha-3; core-binding factor, runt domain, alpha subunit 3; Oncogene AML-2; PEA2 alpha C; PEA2-alpha C; PEBP2 alpha C; PEBP2-alpha C; Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha C subunit; runt domain, alpha subunit 3; runt related transcription factor 3; Runt-related transcription factor 3; SL3-3 enhancer factor 1 alpha C subunit; SL3/AKV core-binding factor alpha C subunit; transcription factor AML2; transcription factor AML2/CBFA3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AML2; CBFA3; PEBP2A3; PEBP2aC; RUNX3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13761, (Mouse) Q64131

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 864, (Mouse) 12399

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription corepressor binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding ATP binding sequence-specific double-stranded DNA binding Runt transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter ossification chondrocyte differentiation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein phosphorylation hemopoiesis neuron differentiation negative regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell differentiation regulation of cell differentiation negative regulation of cell cycle positive regulation of transcription, DNA-templated peripheral nervous system neuron development negative regulation of epithelial cell proliferation response to transforming growth factor beta transcription, DNA-templated axon guidance hair follicle morphogenesis neuron projection development interferon-gamma production mRNA transcription from RNA polymerase II promoter cell maturation positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline