Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD11a Antibodies

          Invitrogen

          CD11a Monoclonal Antibody (8-6.2), FITC

          View all (100) CD11a antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD11a Monoclonal Antibody (8-6.2), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD11a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD11a Antibody (MA5-17795) in Flow

          Flow cytometric analysis of Lymphe Node cells stained using anti-CD11a/ITGAL/integrin alpha L Monoclonal Antibody (Product # MA5-17795) at a 1.0 µg/10^6 cells dilution. The Isotype control was a FITC Mouse IgG2a {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD11a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11a Monoclonal Antibody (8-6.2), FITC

          Product Details

          MA5-17795

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1.0 µg/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          8-6.2

          Immunogen

          Immunogen B6-Ly-1a Thymus, spleen and lymph node
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 4-5mg/mL BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2539179

          Target Information

          CD11a (LFA-1 alpha, ITGAL) together with CD18 constitute leukocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), the alphaLbeta2 integrin. CD11a is implicated in activation of LFA-1 complex. CD11a plays a central role in leukocyte intercellular adhesion through interactions with its ligands, ICAMs 1-3 (intercellular adhesion molecules 1 through 3), and also functions in lymphocyte costimulatory signaling. CD11a is expressed on the plasma membrane of leukocytes in a low-affinity conformation. Cell stimulation by chemokines or other signals leads to induction the high-affinity conformation, which supports tight binding of CD11a to its ligands, the intercellular adhesion molecules ICAM-1, -2, -3. CD11a is thus involved in interaction of various immune cells and in their tissue-specific settlement, but participates also in control of cell differentiation and proliferation and of T-cell effector functions. Blocking of CD11a function by specific antibodies or small molecules has become an important therapeutic approach in treatment of multiple inflammatory diseases. For example, humanized anti- CD11a antibody Efalizumab (Raptiva) is being used to interfere with T cell migration to sites of inflammation, binding of cholesterol-lowering drug simvastatin to CD11a allosteric site leads to immunomodulation and increase in lymphocytic cholinergic activity. Two transcript variants encoding different isoforms of CD11a have been found. Diseases associated with CD11a dysfunction include benign cephalic histiocytosis and leukocyte adhesion deficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha L integrin; antigen CD11A p180; CD11 antigen-like family member A; CD11a; Integrin alpha-L; integrin alphaL; Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain; Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain; LFA-1A; Ly-15; Lymphocyte antigen 15; lymphocyte function associated antigen 1, alpha polypeptide

          View more View less

          Gene Aliases: (p180); Cd11a; Itgal; LFA-1; LFA-1A; Ly-15; Ly-21

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P24063

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16408

          View more View less

          Function(s)
          ICAM-3 receptor activity protein complex binding metal ion binding protein heterodimerization activity cell adhesion molecule binding integrin
          Process(es)
          T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion signal transduction cell surface receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway single organismal cell-cell adhesion regulation of cell-cell adhesion positive regulation of cell-cell adhesion positive regulation of T cell proliferation receptor clustering activated T cell proliferation positive regulation of calcium-mediated signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline