Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • OX40 (CD134) Antibodies

          Invitrogen

          OX40 Monoclonal Antibody (443318), APC

          View all (97) OX40 (CD134) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite OX40 Monoclonal Antibody (443318), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          OX40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          OX40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          OX40 Antibody (MA5-23591) in Flow

          Flow cytometry of OX40 in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) stained with Mouse Anti-Human CD3 PE‚conjugated Monoclonal Antibody. Samples were incubated in either (A) OX40 monoclonal antibody (Product # MA5-23591) or (B) Rat IgG2A Allophycocyanin Isotype Control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          OX40 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          OX40 Monoclonal Antibody (443318), APC

          Product Details

          MA5-23591

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL per million cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          443318

          Immunogen

          Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human OX40/TNFRSF4 Leu29-Ala216
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          Buffered saline solution with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2608752

          Product Specific Information

          In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) 4-1BB, rhBAFF R, rhCD27, rhCD30, rhCD40, rhDR3, rhDR6, rhEDAR, rhFAS, rhGITR, rhHVEM, rhLT beta R, rhNGF R, rhRANK, rhRELT, rhTAJ, rhTNF RI, rhTNF RII, rhTRAIL, rhTRAIL R4, rhTRAIL R3, rhTWEAK R, or rhXEDAR is observed.

          Target Information

          OX40 is a protein receptor found on the surface of T cells, a type of white blood cell that plays a crucial role in the immune system. When activated, OX40 promotes the proliferation and survival of T cells, leading to a stronger immune response against cancer cells and infectious agents. OX40 agonists, which are drugs that activate OX40, have shown promising results in preclinical and clinical studies as a potential immunotherapy for cancer. They can enhance the efficacy of other cancer treatments such as chemotherapy and checkpoint inhibitors, and may also have applications in autoimmune diseases and allergies.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ACT35 antigen; ATC35 antigen; CD134; CD134 antigen; cell surface antigen; lymphoid activation antigene ACT35; OX40 antigen; OX40 cell surface antigen; OX40 homologue; OX40L receptor; TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor; tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4

          View more View less

          Gene Aliases: ACT35; CD134; IMD16; OX40; TNFRSF4; TXGP1L

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P43489

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7293

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity tumor necrosis factor-activated receptor activity protein binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of immunoglobulin production inflammatory response immune response positive regulation of B cell proliferation tumor necrosis factor-mediated signaling pathway T cell proliferation viral entry into host cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline