Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL5RA Antibodies

          Invitrogen

          IL5RA Monoclonal Antibody (26815), PE

          View all (15) IL5RA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL5RA Monoclonal Antibody (26815), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          IL5RA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL5RA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL5RA Antibody (MA5-23621) in Flow

          Flow cytometry of IL5RA in HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with (A) human IL‚5 Rα/CD125 or (B) irrelevant transfectants and eGFP. Samples were incubated in IL5RA monoclonal antibody (Product # MA5-23621). Quadrant markers were set based on control antibody staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL5RA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL5RA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL5RA Monoclonal Antibody (26815), PE

          Product Details

          MA5-23621

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL per million cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          26815

          Immunogen

          Sf 21-derived recombinant human IL-5R alpha/CD125 Asp21-Arg335
          View immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • APC 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          Buffered saline solution with ≤ 0.5% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2608179

          Product Specific Information

          In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) IL-5 R beta, rhIL-9 R, rhIL-4 R, recombinant mouse IL-5 R alpha, or rhIL-13 R alpha 1.

          Target Information

          Interleukin 5 (IL-5) is a soluble T cell-derived factor, also known as T cell replacing factor (TRF), that induces B cell and eosinophil growth and differentiation. IL-5 exerts its biological activity through the IL-5 receptor (IL-5R), which is composed of two chains: an alpha chain that binds IL-5 with low affinity and a beta chain that does not bind IL-5, but together with the IL-5 alpha chain, constitutes the high affinity IL-5 receptor. The cytoplasmic domain of both the alpha and beta chains is essential for signal transduction. Specifically, the membrane-proximal proline-rich sequence of the cytoplasmic domain of the IL-5R receptor alpha subunit, IL-5Ralpha, is critical for the IL-5 induced proliferative response, expression of nuclear proto-oncogenes and tyrosine phosphorylation of cellular proteins, such as JAK1 and JAK2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD125; CD125 antigen; CDw125; IL-5 receptor subunit alpha; IL-5R subunit alpha; interleukin 5 receptor type 3; interleukin 5 receptor, alpha; interleukin-5 receptor alpha chain; Interleukin-5 receptor subunit alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD125; CDw125; HSIL5R3; IL5R; IL5RA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q01344

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3568

          View more View less

          Function(s)
          cytokine receptor activity interleukin-5 receptor activity protein binding cytokine binding
          Process(es)
          inflammatory response to antigenic stimulus signal transduction cell surface receptor signaling pathway positive regulation of cell proliferation cytokine-mediated signaling pathway eosinophil differentiation regulation of interleukin-5 production interleukin-5-mediated signaling pathway positive regulation of leukocyte proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0