Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL1R2 Antibodies

          Invitrogen

          IL1R2 Monoclonal Antibody (34141), APC

          View all (30) IL1R2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL1R2 Monoclonal Antibody (34141), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          IL1R2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL1R2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL1R2 Antibody (MA5-23626) in Flow

          Flow cytometry of IL1R2 in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), stimulated to induce Regulatory T Cells (Tregs) and gated on CD4+, were treated with 10 µg/mL Anti-CD3, 5 µg/mL Anti-CD28, 10 ng/mL Recombinant Human TGF‚β1 , and 20 ng/mL Recombinant Human IL‚2 for 48 hours and stained with Rat Anti-Human LRRC32/GARP PE‚conjugated Monoclonal Antibody. Samples were incubated in either (A) IL1R2 monoclonal antibody (Product # MA5-23626) or (B) Mouse IgG1 Allophycocyanin Isotype Control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL1R2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL1R2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL1R2 Monoclonal Antibody (34141), APC

          Product Details

          MA5-23626

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL per million cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          34141

          Immunogen

          Sf 21-derived recombinant human IL-1 RII Phe14-Glu343 (Ser56Gly and Glu297Gly)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          Buffered saline solution with ≤ 0.5% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2609076

          Product Specific Information

          When used in combination with the biotinylated human IL-1 RII affinity purified polyclonal detection antibody in sandwich ELISAs, no significant cross-reactivity or interference was observed with recombinant human (rh) IL-1ra, rhIL-1 RI, recombinant mouse IL-1ra, or recombinant rat IL-1ra.

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a cytokine receptor that belongs to the interleukin 1 receptor family. This protein binds interleukin alpha (IL1A), interleukin beta (IL1B), and interleukin 1 receptor, type I(IL1R1/IL1RA), and acts as a decoy receptor that inhibits the activity of its ligands. Interleukin 4 (IL4) is reported to antagonize the activity of interleukin 1 by inducing the expression and release of this cytokine. This gene and three other genes form a cytokine receptor gene cluster on chromosome 2q12. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen CDw121b; CD121 antigen-like family member B; CD121b; CDw121b; IL-1 type II receptor; IL-1R-2; IL-1R-beta; IL1 receptor type II variant 3; ILR2; Interleukin-1 receptor beta; Interleukin-1 receptor type 2; Interleukin-1 receptor type II; type II interleukin-1 receptor, beta

          View more View less

          Gene Aliases: CD121b; CDw121b; IL-1R-2; IL-1RT-2; IL-1RT2; IL1R2; IL1R2c; IL1RB

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P27930

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7850

          View more View less

          Function(s)
          interleukin-1 receptor activity interleukin-1, Type II, blocking receptor activity protein binding interleukin-1 binding
          Process(es)
          immune response cell surface receptor signaling pathway negative regulation of protein processing protein processing cytokine-mediated signaling pathway negative regulation of interleukin-1 alpha production negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of interleukin-1-mediated signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline