Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • S100A10 Antibodies

          Invitrogen

          S100A10 Monoclonal Antibody (6F4-E6-D5-C10)

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          4 References
          View all (22) S100A10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite S100A10 Monoclonal Antibody (6F4-E6-D5-C10)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (2)
          S100A10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          S100A10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          S100A10 Antibody (MA5-24769) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Protein S100-A10 was performed using 70% confluent log phase HT-29 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with S100A10 Monoclonal Antibody (6F4-E6-D5-C10) (Product # MA5-24769) at 1:200 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa F... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          S100A10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          S100A10 Antibody in Western Blot (WB)
          S100A10 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          S100A10 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          S100A10 Antibody
          S100A10 Antibody

          Product Details

          MA5-24769

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6F4-E6-D5-C10

          Immunogen

          Purified recombinant human S100A10 protein fragments expressed in E.coli.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.5 mg/mL

          Amount

          150 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2717244

          Target Information

          The S-100 family of calcium-activated proteins interact with a range of target proteins to modulate biological signaling pathways. Numerous cancer cell lines overexpress the plasminogen receptor S-100A10 on the extracellular cell surface, where it forms a heterotetrameric complex with Annexin II, though this association is not required for plasma membrane localization or binding and activation of plasminogen. Additionally, S-100A10 acts as a cellular chaperone for hepatitis B (Hep B) virus polymerase. Hep B virus polymerase normally localizes to the cytoplasm only, though in the presence of S-100A10 a portion relocates to the nucleus, implying a role for S-100A10 and intracellular calcium in the process of viral replication.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Annexin II; annexin II ligand; annexin II ligand, calpactin I, light polypeptide; annexin II tetramer (AIIt) p11 subunit; calcium binding protein A11 (calgizzarin); Calpactin I light chain; Calpactin-1 light chain; Cellular ligand of annexin II; MGC111133; MGC133268; Nerve growth factor-induced protein 42C; OTTHUMP00000015270; P PRSS26; p10 protein; p11; p11 subunit; Protein S100 A10; Protein S100-A10; S-100 related protein, clone 42C; S100 calcium binding protein A10 (annexin II ligand, calpactin I, light polypeptide (p11)); S100 calcium binding protein A10 (calgizzarin); S100 calcium-binding protein A10; S100A10; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 42C; AA409961; AL024248; ANX2L; ANX2LG; Ca[1]; CAL12; CAL1L; CLP11; GP11; p10; P11; S100A10

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P60903, (Rat) P05943, (Mouse) P08207

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6281, (Rat) 81778, (Mouse) 20194

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding protein binding lipid binding protein homodimerization activity ion channel binding calcium-dependent protein binding calmodulin-related
          Process(es)
          membrane raft assembly membrane budding positive regulation of plasminogen activation mRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of GTPase activity positive regulation of exocytosis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of neurogenesis positive regulation of stress fiber assembly positive regulation of focal adhesion assembly protein localization to plasma membrane positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading positive regulation of plasma membrane repair regulation of cell growth response to antidepressant regulation of cell differentiation positive regulation of binding protein heterotetramerization establishment of protein localization to plasma membrane cellular response to acid chemical
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline