Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SCN5A Antibodies

          Invitrogen

          SCN5A Monoclonal Antibody (4G8:1G7)

          View all (9) SCN5A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SCN5A Monoclonal Antibody (4G8:1G7)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          MA5-24779

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:10-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          10 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:10-1:1,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:10-1:500
          -

          Radioimmune Assays (RIA)

          1:100-1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgM

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4G8:1G7

          Immunogen

          Peptide (14mer) from an extracellular domain of Nav1.5.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2717252

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: VSENIKLGNLSALR

          Purified by Thiophilic Chromatography

          Immunogen sequence: VSENIKLGNL SALR

          Target Information

          Scn5a is an integral membrane protein and tetrodotoxin-resistant voltage-gated sodium channel subunit. Scn5a is found primarily in cardiac muscle and is responsible for the initial upstroke of the action potential in an electrocardiogram. Defects in Scn5a are a cause of long QT syndrome type 3 (LQT3), an autosomal dominant cardiac disease. Alternative splicing results in several transcript variants encoding different isoforms of Scn5a. Voltage-gated sodium channesl (VGSCs) mediate regenerative cell membrane depolarization and conduction of electrical signalling in nerves and muscles. Expression of Scn5a is also detected in lymphocytes, glia, and fibroblasts. Further, Scn5a mediates the voltage-dependent sodium ion permeability of excitable membranes. Assuming opened or closed conformations in response to the voltage difference across the membrane, Scn5a forms a sodium-selective channel through which Na(+) ions may pass in accordance with their electrochemical gradient. Functionally, Scn5a is responsible for the initial upstroke of the action potential and the channel inactivation is regulated by intracellular calcium levels. Voltage-gated sodium channels (NaV) are responsible for action potential initiation and propagation in excitable cells, including nerve, muscle, and neuroendocrine cell types. Scn5a are also expressed at low levels in non-excitable cells, where their physiological role is unclear. Diseases associated with SCN5A include Long Qt Syndrome-3 and Brugada Syndrome 1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cardiac tetrodotoxin-insensitive voltage-dependent sodium channel alpha subunit; CDCD2VF1; CIN5; H1B; hH1; hH1c; voltage-gated sodium channel; HH1CMD1E; LQT3SSS1CMPD2; Nav1.5/SCN5A.3; RATRSKM2X; RH1; RSkM2; RSKM2X; Scn2x; scn5a-JEJ, HH1, hNav1.5, LQT3; Sodium channel protein cardiac muscle subunit alpha; Sodium channel protein type 5 subunit alpha; Sodium channel protein type V subunit alpha; sodium channel, voltage-gated, type V, alpha subunit; Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.5

          View more View less

          Gene Aliases: CDCD2; CMD1E; CMPD2; HB1; HB2; HBBD; HH1; ICCD; IVF; LQT3; Nav1.5; PFHB1; SCN5A; SSS1; VF1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q14524

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6331

          View more View less

          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated sodium channel activity cation channel activity sodium channel activity protein binding calmodulin binding fibroblast growth factor binding enzyme binding protein kinase binding protein domain specific binding ankyrin binding ubiquitin protein ligase binding ion channel binding nitric-oxide synthase binding voltage-gated sodium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential voltage-gated sodium channel activity involved in AV node cell action potential voltage-gated sodium channel activity involved in bundle of His cell action potential voltage-gated sodium channel activity involved in Purkinje myocyte action potential voltage-gated sodium channel activity involved in SA node cell action potential scaffold protein binding
          Process(es)
          regulation of heart rate cardiac conduction system development cardiac ventricle development brainstem development ion transport sodium ion transport positive regulation of sodium ion transport response to denervation involved in regulation of muscle adaptation telencephalon development cerebellum development ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport odontogenesis of dentin-containing tooth positive regulation of action potential positive regulation of epithelial cell proliferation membrane depolarization transmembrane transport regulation of cardiac muscle contraction cardiac muscle contraction regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization regulation of atrial cardiac muscle cell membrane depolarization regulation of atrial cardiac muscle cell membrane repolarization regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane depolarization cellular response to calcium ion cardiac muscle cell action potential involved in contraction regulation of cardiac muscle cell contraction ventricular cardiac muscle cell action potential membrane depolarization during action potential membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential atrial cardiac muscle cell action potential SA node cell action potential AV node cell action potential bundle of His cell action potential membrane depolarization during AV node cell action potential membrane depolarization during SA node cell action potential membrane depolarization during Purkinje myocyte cell action potential membrane depolarization during bundle of His cell action potential AV node cell to bundle of His cell communication regulation of heart rate by cardiac conduction membrane depolarization during atrial cardiac muscle cell action potential regulation of sodium ion transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline