Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ALOX15 Antibodies

          Invitrogen

          ALOX15 Monoclonal Antibody (OTI3G8)

          5 Published Figures
          3 References
          View all (22) ALOX15 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ALOX15 Monoclonal Antibody (OTI3G8)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          • Published Figures (5)
          ALOX15 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ALOX15 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ALOX15 Antibody (MA5-25853) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ALOX15 in COS7 cells. Cells were transfected with a plasmid overexpressing ALOX15 and probed with a ALOX15 monoclonal antibody (Product # MA5-25853). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ALOX15 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ALOX15 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALOX15 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALOX15 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALOX15 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALOX15 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALOX15 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALOX15 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ALOX15 Antibody in Western Blot (WB)
          ALOX15 Antibody in Western Blot (WB)
          ALOX15 Antibody in Western Blot (WB)
          ALOX15 Antibody in Western Blot (WB)
          ALOX15 Antibody in Western Blot (WB)
          ALOX15 Antibody in Western Blot (WB)
          ALOX15 Antibody in Western Blot (WB)
          ALOX15 Antibody in Western Blot (WB)
          ALOX15 Monoclonal Antibody (OTI3G8)

          Product Details

          MA5-25853

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:150
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI3G8

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of ALOX15 produced in HEK293T cell
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2722848

          Target Information

          ALOX15 converts arachidonic acid to 15S-hydroperoxyeicosatetraenoic acid. The protein also acts on C-12 of arachidonate as well as on linoleic acid.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 12-LOX; 12/15-lipoxygenase; 12/15-LOX; 15-lipooxygenase-1; 15-lipoxygenase; 15-lipoxygenase type 1; 15-LOX; 15-LOX type 1; 15-LOX2; Arachidonate 12-lipoxygenase, leukocyte-type; Arachidonate 15-lipoxygenase; Arachidonate omega-6 lipoxygenase; Hepoxilin A3 synthase Alox15; Linoleate 13S-lipoxygenase; Polyunsaturated fatty acid lipoxygenase ALOX15; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; Alox12; Alox12l; ALOX15; LOG15

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16050, (Rat) Q02759

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 246, (Rat) 81639

          View more View less

          Function(s)
          arachidonate 12-lipoxygenase activity iron ion binding protein binding phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding lipid binding linoleate 13S-lipoxygenase activity oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on single donors with incorporation of molecular oxygen, incorporation of two atoms of oxygen metal ion binding arachidonate 15-lipoxygenase activity dioxygenase activity potassium channel inhibitor activity hepoxilin-epoxide hydrolase activity hepoxilin A3 synthase activity oxygenase
          Process(es)
          ossification negative regulation of adaptive immune response lipid metabolic process fatty acid metabolic process phosphatidylethanolamine biosynthetic process inflammatory response positive regulation of cell-substrate adhesion arachidonic acid metabolic process lipoxygenase pathway fatty acid oxidation bone mineralization positive regulation of actin filament polymerization lipid oxidation response to endoplasmic reticulum stress regulation of peroxisome proliferator activated receptor signaling pathway cellular response to interleukin-13 wound healing long-chain fatty acid biosynthetic process apoptotic cell clearance linoleic acid metabolic process regulation of inflammatory response hepoxilin biosynthetic process positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to calcium ion regulation of engulfment of apoptotic cell lipoxin A4 biosynthetic process positive regulation of cell proliferation positive regulation of cell growth positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion regulation of membrane potential negative regulation of apoptotic process negative regulation of cell volume icosanoid biosynthetic process oxidation-reduction process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline