Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • H4K16ac Antibodies
          Antibody was validated by SNAP-ChIP™ spike-in and recommended for ChIP. Peptide array validated H4K16ac antibody is recommended for denaturing applications.

          Invitrogen

          H4K16ac Monoclonal Antibody (GT1271), ChIP-Verified

          Advanced Verification
          3 References
          View all (9) H4K16ac antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite H4K16ac Monoclonal Antibody (GT1271), ChIP-Verified

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Advanced Verification (1)
          H4K16ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          H4K16ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          H4K16ac Antibody (MA5-27794-20UG) in ICC/IF

          Histone H4 (acetyl Lys16) antibody [GT1271] detects Histone H4 (acetyl Lys16) protein at nucleus by immunofluorescent analysis. Sample: HeLa cells were fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min. Green: Histone H4 (acetyl Lys16) protein stained by Histone H4 (acetyl Lys16) antibody [GT1271] (Product # MA5-27794) diluted at 1:500. Red: phalloidin, a cytoskeleton marker, diluted at 1:200. Blue: Hoechst 33342 staining. Scale bar = 10 µm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          H4K16ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          H4K16ac Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          H4K16ac Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          H4K16ac Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          H4K16ac Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          H4K16ac Antibody in Western Blot (WB)
          H4K16ac Antibody in Western Blot (WB)
          H4K16ac Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          H4K16ac Antibody
          H4K16ac Monoclonal Antibody (GT1271), ChIP-Verified

          Product Details

          MA5-27794-20UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -

          ChIP assay (ChIP)

          1-5 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GT1271

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide surrounding acetyl Lys16 of human Histone H4. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2866506

          Product Specific Information

          Positive Control: HeLa (untreated), HeLa (0.4uM Trichostatin A for 18hr)

          Predicted Reactivity: Xenopus laevis (100%)

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Click here for Master Lot linking information.

          Target Information

          Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a member of the histone H4 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element. This gene is found in the large histone gene cluster on chromosome 6.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: acetyl Histone H4; Acetyl-H4 K16; Acetyl-H4 Lys16; Acetyl-Histone H4 K16; Acetyl-Histone H4 Lys16; H4 histone family, member A; H4 histone family, member E; H4 histone family, member I; H4 histone family, member J; H4 histone family, member M; H4 histone family, member N; H4 histone, family 2; H4 K16ac; H4K16; H4K16a; H4Lys16ac; HIST1H4; HIST1H4F; HIST2H4; histone 1, H4a; histone 1, H4b; histone 1, H4e; histone 1, H4i; histone 1, H4j; histone 2, H4; histone 2, H4a; Histone 4; Histone 4 family, member M; histone 4, H4; histone cluster 1 H4 family member a; histone cluster 1 H4 family member b; histone cluster 1 H4 family member e; histone cluster 1 H4 family member i; histone cluster 1 H4 family member j; histone cluster 1, H4a; histone cluster 1, H4b; histone cluster 1, H4e; histone cluster 1, H4i; histone cluster 1, H4j; histone cluster 2 H4 family member a; histone cluster 2, H4a; Histone Cluster 4; histone cluster 4 H4; histone family member; Histone H4; Histone H4 acetyl; Histone H4A; Histone H4K16; Histone H4K16ac; histone IV, family 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: dJ160A22.2; FO108; H4; H4-12; H4-16; H4-53; H4/A; H4/B; H4/C; H4/D; H4/E; H4/G; H4/H; H4/I; H4/J; H4/K; H4/M; H4/N; H4/O; H4/p; H4C1; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4f16; H4F2; H4F2iv; H4FA; H4FB; H4FC; H4FD; H4FE; H4FG; H4FH; H4FI; H4FJ; H4FK; H4FM; H4FN; H4FO; H4M; HIST1H4A; HIST1H4B; HIST1H4C; HIST1H4D; HIST1H4E; HIST1H4F; HIST1H4H; HIST1H4I; HIST1H4J; HIST1H4K; HIST1H4L; Hist1h4m; HIST2H4; HIST2H4A; HIST2H4B; HIST4H4; TEBIVANED2; TEBIVANED3; TEBIVANED4; TEVANED2; TEVANED3; TEVANED4; X04652

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P62805, (Mouse) P62806, (Mouse) A4QMY0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8359, (Human) 8363, (Human) 8370, (Human) 121504, (Human) 8366, (Human) 8367, (Human) 8294, (Mouse) 326619, (Mouse) 326620, (Mouse) 319158, (Mouse) 97122

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding RNA binding protein binding structural constituent of chromatin protein heterodimerization activity histone binding poly(A) RNA binding histone
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly telomere organization negative regulation of megakaryocyte differentiation protein localization to CENP-A containing chromatin DNA replication-dependent nucleosome assembly DNA replication-independent nucleosome assembly protein heterotetramerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline