Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • PRMT1 Antibodies

          Invitrogen

          PRMT1 Monoclonal Antibody (GT10111)

          View all (17) PRMT1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PRMT1 Monoclonal Antibody (GT10111)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          PRMT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PRMT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PRMT1 Antibody (MA5-31503) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis of PRMT1 was performed in paraffin-embedded human cervical carcinoma tissue using PRMT1 Monoclonal Antibody (GT10111) (Product # MA5-31503) at a dilution of 1:200. Antigen Retrieval: Citrate buffer, pH 6.0, 15 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PRMT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRMT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRMT1 Antibody in Western Blot (WB)
          PRMT1 Antibody in Western Blot (WB)
          PRMT1 Antibody in Western Blot (WB)
          PRMT1 Monoclonal Antibody (GT10111)

          Product Details

          MA5-31503

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GT10111

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human PRMT1. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2787134

          Product Specific Information

          Keep as concentrated solution.

          Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Xenopus laevis (100%), Bovine (100%).

          Positive Control: 293T, A431, HeLa, HepG2, Neuro2A, GL261, NIH-3T3, Raw264.7, C2C12.

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          PRMT1 is a member of the protein arginine N-methyltransferase (PRMT) family. Arginine methylation is an irreversible post translational modification which has been implicated in RNA processing and trafficking, receptor-mediated signaling, and transcription. At least three types of PRMT enzymes have been identified in mammalian cells. These enzymes have been shown to have essential regulatory functions by methylation of key proteins in several fundamental areas. These proteins include nuclear proteins, IL enhancer binding factor, nuclear factors, cell cycle proteins, signal transduction proteins, apoptosis proteins, and viral proteins. The mammalian PRMT family currently consists of 7 members that share two large domains of homology. Increased expression of PRMT1 may play a role in various types of cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: arginine N-methyltransferase 1; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase 1-like 2; heterogeneous nuclear ribonucleoproteins methyltransferase-like 2; highly conserved protein 1; Histone-arginine N-methyltransferase PRMT1; HMT1 (hnRNP methyltransferase, S. cerevisiae)-like 2; HRMT1L2; Interferon receptor 1-bound protein 4; Protein arginine N-methyltransferase 1; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 10; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 11; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 12; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 13; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 14; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 15; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 16; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 17; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 18; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 19; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 20; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 21; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 22; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 23; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 24; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 25; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 26; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 27; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 28; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 29; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 30; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 31; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 32; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 33; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 34; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 35; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 36; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 37; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 38; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 39; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 4; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 40; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 41; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 42; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 43; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 44; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 45; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 46; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 47; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 48; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 5; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 6; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 7; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 8; protein arginine N-methyltransferase 1 isoform 9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 6720434D09Rik; ANM1; AW214366; HCP1; HMT2; HRMT1L2; IR1B4; Mrmt1; PRMT1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q99873, (Mouse) Q9JIF0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3276, (Mouse) 15469

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding protein binding methyltransferase activity N-methyltransferase activity protein methyltransferase activity methyl-CpG binding protein-arginine N-methyltransferase activity transferase activity enzyme binding protein-arginine omega-N monomethyltransferase activity protein-arginine omega-N asymmetric methyltransferase activity histone methyltransferase activity identical protein binding histone methyltransferase activity (H4-R3 specific) mitogen-activated protein kinase p38 binding GATOR1 complex binding histone H4 methyltransferase activity S-adenosyl-L-methionine binding rRNA (adenine-N6,N6-)-dimethyltransferase activity protein C-terminal carboxyl O-methyltransferase activity tRNA (guanine-N2-)-methyltransferase activity C-methyltransferase activity O-methyltransferase activity S-methyltransferase activity RNA methyltransferase activity mRNA methyltransferase activity tRNA methyltransferase activity 2-polyprenyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone methyltransferase activity histone-arginine N-methyltransferase activity rRNA methyltransferase activity rRNA (uridine-2'-O-)-methyltransferase activity rRNA (adenine-N6-)-methyltransferase activity DNA-methyltransferase activity tRNA (guanine-N1-)-methyltransferase activity rRNA (cytosine-C5-)-methyltransferase activity selenocysteine methyltransferase activity arginine N-methyltransferase activity [cytochrome c]-arginine N-methyltransferase activity lysine N-methyltransferase activity protein-lysine N-methyltransferase activity tRNA (uracil) methyltransferase activity tRNA (guanine) methyltransferase activity tRNA (adenine) methyltransferase activity tRNA (cytosine) methyltransferase activity tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity tRNA (adenine-N1-)-methyltransferase activity rRNA (adenine) methyltransferase activity rRNA (cytosine) methyltransferase activity rRNA (guanine) methyltransferase activity rRNA (uridine) methyltransferase activity protein C-terminal leucine carboxyl O-methyltransferase activity 1-phenanthrol methyltransferase activity protein-arginine N5-methyltransferase activity snoRNP binding methylarsonite methyltransferase activity dimethylarsinite methyltransferase activity 4,5-dihydroxybenzo(a)pyrene methyltransferase activity 1-hydroxypyrene methyltransferase activity 1-hydroxy-6-methoxypyrene methyltransferase activity demethylmenaquinone methyltransferase activity cobalt-precorrin-6B C5-methyltransferase activity cobalt-precorrin-7 C15-methyltransferase activity cobalt-precorrin-5B C1-methyltransferase activity cobalt-precorrin-3 C17-methyltransferase activity dimethylamine methyltransferase activity hydroxyneurosporene-O-methyltransferase activity tRNA (adenine-57, 58-N(1)-) methyltransferase activity methylamine-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity trimethylamine methyltransferase activity methanol-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity monomethylamine methyltransferase activity poly(A) RNA binding P-methyltransferase activity Se-methyltransferase activity 2-phytyl-1,4-naphthoquinone methyltransferase activity tRNA (uracil-2'-O-)-methyltransferase activity tRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity phosphomethylethanolamine N-methyltransferase activity tRNA (cytosine-3-)-methyltransferase activity rRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity rRNA (cytosine-N4-)-methyltransferase activity trihydroxyferuloyl spermidine O-methyltransferase activity protein modifying enzyme
          Process(es)
          double-strand break repair via homologous recombination in utero embryonic development chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated protein methylation cellular response to DNA damage stimulus cell surface receptor signaling pathway positive regulation of cell proliferation RNA splicing negative regulation of translation peptidyl-arginine methylation viral protein processing BMP signaling pathway regulation of BMP signaling pathway negative regulation of BMP signaling pathway neuron projection development cellular response to nutrient levels methylation cellular response to amino acid starvation TORC1 signaling positive regulation of erythrocyte differentiation regulation of megakaryocyte differentiation negative regulation of megakaryocyte differentiation positive regulation of translation negative regulation of translational initiation negative regulation of JNK cascade positive regulation of hemoglobin biosynthetic process cardiac muscle tissue development protein homooligomerization cellular response to methionine protein localization to lysosome membraneless organelle assembly positive regulation of p38MAPK cascade negative regulation of TORC1 signaling positive regulation of TORC1 signaling positive regulation of double-strand break repair via homologous recombination negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination histone methylation peptidyl-arginine methylation, to asymmetrical-dimethyl arginine peptidyl-arginine N-methylation peptidyl-arginine omega-N-methylation histone H4-R3 methylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline