Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • LRP1 (CD91) Antibodies
          Validated with Transparency. Independently tested through the YCharOS Open Science Initiative.

          Invitrogen

          LRP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SA0290)

          Advanced Verification
          5 Published Figures
          6 References
          View all (47) LRP1 (CD91) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LRP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SA0290)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (13)
          • Published Figures (5)
          • Advanced Verification (3)
          LRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 21

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LRP1 Antibody (MA5-31959) in ICC/IF

          Immunocytochemical analysis of LRP1 in MCF-7 cells using a LRP1 Monoclonal antibody (Product # MA5-31959) as seen in green. The nuclear counter stain is DAPI (blue). Cells were fixed in paraformaldehyde, permeabilised with 0.25% Triton X100/PBS. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LRP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LRP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LRP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LRP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LRP1 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          LRP1 Antibody in Western Blot (WB)
          LRP1 Antibody in Western Blot (WB)
          LRP1 Antibody in Western Blot (WB)
          LRP1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          LRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LRP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          LRP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          LRP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          LRP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          LRP1 Antibody
          LRP1 Antibody
          LRP1 Antibody
          LRP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SA0290)

          Product Details

          MA5-31959

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1000-1:5,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          1-2 µg/sample
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SA0290

          Immunogen

          Synthetic peptide within Human LRP1 aa 4,471-4,520.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.051 mg/mL

          Amount

          105.1 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          TBS, pH 7.4, with 40% Glycerol, 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2809253

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          CD91 is a 600 kDa type I transmembrane protein composed of an alpha and beta chain. The alpha chain interacts with a variety of structurally and functionally diverse ligands, while the beta chain contains two tyrosine phosphorylation motifs that interact with adaptor and signaling proteins. This receptor is expressed by cells in the monocytic lineage, dendritic cells, hepatocytes, fibroblasts, adipocytes, neurons, and syncytiotrophoblasts. CD91 plays a crucial role in several cellular processes, including ligand endocytosis and trafficking to lysosomes, intracellular signaling, lipid homeostasis, and clearance of apoptotic cells. It is involved in cross-presenting antigens via MHC class I molecules on antigen-presenting cells after endocytosis of heat shock protein-peptide complexes. Additionally, CD91 is essential for the A2M-mediated clearance of secreted amyloid precursor protein and beta-amyloid, the main component of amyloid plaques found in Alzheimer patients. Expression of CD91 decreases with age and is found to be lower in brain tissue from Alzheimer patients compared to controls. The receptor also plays a role in cell migration and activating signaling cascades, highlighting its importance in both immune function and disease processes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: A2MR; alpha 2-macroglobulin receptor; Alpha-2-macroglobulin receptor; APOER; Apolipoprotein E receptor; CD91; FLJ16451; lipoprotein receptor-related protein; low density lipoprotein receptor-related protein 1; low density lipoprotein-related protein 1 (alpha-2-macroglobulin receptor); LRP-1; lrp1; MGC88725; Prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1; TbetaR-V/LRP-1/IGFBP-3 receptor; type V tgf-beta receptor

          View more View less

          Gene Aliases: A2MR; AI316852; APOER; APR; b2b1554Clo; CD91; DDH3; IGFBP-3R; IGFBP3R; IGFBP3R1; KPA; LRP; LRP1; LRP1A; TGFBR5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q07954, (Mouse) Q91ZX7, (Rat) G3V928

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4035, (Mouse) 16971, (Rat) 299858

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding RNA binding low-density lipoprotein receptor activity scavenger receptor activity calcium ion binding protein binding alpha-2 macroglobulin receptor activity apolipoprotein receptor activity clathrin heavy chain binding apolipoprotein binding signaling receptor activity cargo receptor activity heparan sulfate proteoglycan binding macromolecular complex binding metal ion binding lipoprotein particle receptor binding protease binding protein complex binding poly(A) RNA binding apolipoprotein extracellular matrix structural protein transmembrane signal receptor
          Process(es)
          retinoid metabolic process astrocyte activation involved in immune response lipid metabolic process endocytosis receptor-mediated endocytosis phagocytosis lysosomal transport enzyme linked receptor protein signaling pathway negative regulation of macromolecule metabolic process negative regulation of gene expression regulation of extracellular matrix disassembly positive regulation of cholesterol efflux negative regulation of smooth muscle cell migration regulation of endocytosis negative regulation of Wnt signaling pathway receptor internalization positive regulation of lipid transport regulation of actin cytoskeleton organization aorta morphogenesis lipoprotein transport apoptotic cell clearance transcytosis positive regulation of endocytosis positive regulation of transport regulation of protein metabolic process negative regulation of SMAD protein import into nucleus beta-amyloid clearance amyloid-beta clearance by transcytosis amyloid-beta clearance by cellular catabolic process transport across blood-brain barrier positive regulation of beta-amyloid clearance regulation of extracellular matrix organization positive regulation of reverse cholesterol transport positive regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of transcytosis cellular response to beta-amyloid positive regulation of lysosomal protein catabolic process negative regulation of platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway multicellular organism development cholesterol metabolic process cell proliferation negative regulation of neuron projection development regulation of cholesterol transport regulation of phospholipase A2 activity negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of protein transport aging lipoprotein metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline