Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FOXA1 Antibodies

          Invitrogen

          FOXA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JF10-02)

          Advanced Verification
          View all (51) FOXA1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FOXA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JF10-02)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Advanced Verification (2)
          FOXA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FOXA1 Antibody (MA5-32556) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of FOXA1 was performed using 70% confluent log phase Hep G2 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with FOXA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JF10-02) (Product # MA5-32556) at 1:50-1:200 in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Flu... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FOXA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FOXA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FOXA1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FOXA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXA1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXA1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXA1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXA1 Antibody
          FOXA1 Antibody
          FOXA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JF10-02)

          Product Details

          MA5-32556

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:250
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          JF10-02

          Immunogen

          Recombinant protein within Human FOXA1 aa 320-472.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          TBS, pH 7.4, with 40% Glycerol, 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2809833

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          This gene encodes a member of the forkhead class of DNA-binding proteins. These hepatocyte nuclear factors are transcriptional activators for liver-specific transcripts such as albumin and transthyretin, and they also interact with chromatin. Similar family members in mice have roles in the regulation of metabolism and in the differentiation of the pancreas and liver.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Ci-fkh; fkd7; fkh; fork head domain; Forkhead box protein A1; forkhead-7; FoxA4a; hepatocyte nuclear factor 3 alpha (winged helix transcription factor); hepatocyte nuclear factor 3, alpha; Hepatocyte nuclear factor 3-alpha; HNF-3-alpha; HNF-3A; HNF3-alpha; HNF3alpha; MGC33105; MGC52590; MGC75967; pintallavis; TCF-3A; tFoxA1; Transcription factor 3A; unnamed protein product; xfkh1; xfkh2

          View more View less

          Gene Aliases: FOXA1; Hnf-3a; HNF3A; Tcf-3a; TCF3A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P55317, (Mouse) P35582, (Rat) P23512

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3169, (Mouse) 15375, (Rat) 25098

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein domain specific binding sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding double-stranded DNA binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding winged helix/forkhead transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chromatin organization chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter Notch signaling pathway smoothened signaling pathway anatomical structure morphogenesis regulation of gene expression negative regulation of epithelial to mesenchymal transition dorsal/ventral neural tube patterning cell differentiation neuron differentiation lung development response to estradiol positive regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway tube morphogenesis hormone metabolic process glucose homeostasis positive regulation of apoptotic process positive regulation of smoothened signaling pathway positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter anatomical structure formation involved in morphogenesis neuron fate specification positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity regulation of cell cycle lung morphogenesis epithelial tube branching involved in lung morphogenesis lung epithelial cell differentiation secretory columnal luminar epithelial cell differentiation involved in prostate glandular acinus development mesenchymal-epithelial cell signaling involved in prostate gland development prostate gland epithelium morphogenesis prostate gland stromal morphogenesis epithelial cell maturation involved in prostate gland development alveolar secondary septum development connective tissue development dopaminergic neuron differentiation respiratory basal cell differentiation positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of dopaminergic neuron differentiation positive regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development chromatin modification positive regulation of neuron differentiation epithelial-mesenchymal signaling involved in prostate gland development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline