Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MMP-9 Antibodies

          Invitrogen

          MMP9 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JA80-73)

          Advanced Verification
          9 Published Figures
          12 References
          View all (71) MMP-9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MMP9 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JA80-73)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Published Figures (9)
          • Advanced Verification (3)
          MMP9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MMP9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 21

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MMP9 Antibody (MA5-32705) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Matrix metalloproteinase-9 was performed using 70% confluent log phase THP-1 cells differentiated to Macrophages using PMA treatment (100nM, 48 hours). The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with MMP9 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JA80-73) (Product # MA5-32705) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then la... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MMP9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MMP9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MMP9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MMP9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody in Western Blot (WB)
          MMP9 Antibody
          MMP9 Antibody
          MMP9 Antibody
          MMP9 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JA80-73)

          Product Details

          MA5-32705

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:5,000-1:10,000
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          JA80-73

          Immunogen

          Synthetic peptide within Human MMP9 aa 71-120.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          TBS, pH 7.4, with 40% Glycerol, 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2809982

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          MMP9 (matrix metallopeptidase 9, GELB, CLG4B) is a matrix metalloproteinase, a family of zinc and calcium-dependent endopeptidases that degrade extracellular matrix proteins. MMP9 is secreted as a 92kDa zymogen and cleavage of pro-MMP9 results in the active enzyme with a molecular weight of 82kDa. MMP9 has a gelatin-binding domain consisting of three fibronectin type II units, a catalytic domain containing the zinc-binding site, a proline-rich type V collagen-homologous domain and a hemopexin-like domain. MMP9 is produced by monocytes, macrophages, neutrophils, keratinocytes, fibroblasts, osteoclasts and endothelial cells, and is involved in inflammatory responses, tissue remodeling, wound healing, tumor growth and metastasis. MMP9 is supplied by bone marrow-derived cells and contributes to skin carcinogenesis. Further, MMP9 degrades type IV and V collagens. Studies in rhesus monkeys suggest that the enzyme is involved in IL-8-induced mobilization of hematopoietic progenitor cells from bone marrow, and murine studies suggest a role in tumor-associated tissue remodeling. Studies have shown that elevated MMP9 is associated with progression of idiopathic atrial fibrillation and aortic aneurysm.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 92 kDa gelatinase; 92 kDa type IV collagenase; 92-kDa type IV collagenase; Gelatinase B; Gelatinase-B; GELB; macrophage gelatinase; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 9 (gelatinase B 92-kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 9 (gelatinase B, 92-kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase); Matrix metalloproteinase-9; Matrix metalloproteinase9; MMP; MMP-9; MMP9; MMPs; type V collagenase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; MMP9

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P14780, (Rat) P50282

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4318, (Rat) 81687

          View more View less

          Function(s)
          endopeptidase activity metalloendopeptidase activity serine-type endopeptidase activity protein binding collagen binding peptidase activity metallopeptidase activity zinc ion binding hydrolase activity identical protein binding metal ion binding fibronectin binding protein complex binding metalloprotease
          Process(es)
          skeletal system development positive regulation of protein phosphorylation proteolysis apoptotic process embryo implantation cell migration extracellular matrix disassembly extracellular matrix organization macrophage differentiation collagen catabolic process endodermal cell differentiation positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of DNA binding positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway ephrin receptor signaling pathway regulation of multicellular organismal process positive regulation of keratinocyte migration cellular response to lipopolysaccharide cellular response to UV-A positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria regulation of neuroinflammatory response negative regulation of cation transmembrane transport response to amyloid-beta positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of epithelial cell differentiation involved in kidney development negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway ossification response to hypoxia kidney development positive regulation of leukocyte migration response to oxidative stress parturition aging response to nutrient response to radiation response to heat response to mechanical stimulus response to high light intensity response to organic substance response to organic cyclic compound transformation of host cell by virus positive regulation of synaptic plasticity response to estradiol response to lipopolysaccharide response to retinoic acid response to vitamin A response to tumor necrosis factor response to nicotine response to drug response to ethanol positive regulation of angiogenesis negative regulation of fibroblast proliferation tissue remodeling leukocyte migration protein oligomerization response to hyperoxia cellular response to iron(III) ion cellular response to cytokine stimulus cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus cellular response to cell-matrix adhesion positive regulation of receptor binding negative regulation of cation channel activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline