Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PCSK9 Antibodies

          Invitrogen

          PCSK9 Monoclonal Antibody (2F1)

          4 Published Figures
          5 References
          View all (60) PCSK9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PCSK9 Monoclonal Antibody (2F1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Published Figures (4)
          PCSK9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PCSK9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PCSK9 Antibody (MA5-32843) in ICC/IF

          Immunocytochemical analysis of PCSK9 in PANC-1 cells using a PCSK9 Monoclonal antibody (Product # MA5-32843).The nuclear counter stain is DAPI (blue). Cells were fixed in paraformaldehyde, permeabilised with 0.25% Triton X100/PBS. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PCSK9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCSK9 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCSK9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PCSK9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PCSK9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PCSK9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PCSK9 Antibody in Western Blot (WB)
          PCSK9 Antibody in Western Blot (WB)
          PCSK9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PCSK9 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          PCSK9 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          PCSK9 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          PCSK9 Antibody in Western Blot (WB)
          PCSK9 Monoclonal Antibody (2F1)

          Product Details

          MA5-32843

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:5,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200-1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2F1

          Immunogen

          Recombinant protein with Human PCSK9 1-201.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.084 mg/mL

          Amount

          108.4 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% Glycerol, 0.2% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2802490

          Target Information

          PCSK9 is a proprotein convertase belonging to the proteinase K subfamily of the secretory subtilase family. This protein is synthesized as a soluble zymogen that undergoes autocatalytic intramolecular processing in the endoplasmic reticulum. The protein may function as a proprotein convertase. The protein plays a role in cholesterol homeostasis and may have a role in the differentiation of cortical neurons.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: convertase subtilisin; convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein; hypercholesterolemia; NARC-1; neural apoptosis regulated convertase 1; Neural apoptosis-regulated convertase 1; OTTHUMP00000009833; PC9; Proprotein convertase 9; proprotein convertase PC9; Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; Subtilisin/kexin-like protease PC9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI415265; AI747682; FH3; FHCL3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; PCSK9; PSEC0052

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8NBP7, (Mouse) Q80W65

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 255738, (Mouse) 100102

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding serine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity sodium channel inhibitor activity low-density lipoprotein particle binding receptor inhibitor activity apolipoprotein binding very-low-density lipoprotein particle binding apolipoprotein receptor binding low-density lipoprotein particle receptor binding very-low-density lipoprotein particle receptor binding protein self-association poly(A) RNA binding serine protease
          Process(es)
          kidney development liver development negative regulation of receptor recycling negative regulation of receptor internalization positive regulation of receptor internalization proteolysis lipid metabolic process triglyceride metabolic process phospholipid metabolic process apoptotic process lysosomal transport steroid metabolic process cholesterol metabolic process cellular response to starvation negative regulation of low-density lipoprotein particle clearance protein processing protein autoprocessing neurogenesis neuron differentiation low-density lipoprotein receptor particle metabolic process low-density lipoprotein particle receptor catabolic process regulation of low-density lipoprotein particle receptor catabolic process positive regulation of low-density lipoprotein particle receptor catabolic process cellular response to insulin stimulus lipoprotein metabolic process cholesterol homeostasis regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process negative regulation of sodium ion import across plasma membrane negative regulation of receptor-mediated endocytosis involved in cholesterol transport regulation of receptor activity negative regulation of receptor activity negative regulation of sodium ion transmembrane transporter activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline