Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CHRM2 Antibodies

          Invitrogen

          CHRM2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3T5W8)

          View all (21) CHRM2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CHRM2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3T5W8)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          CHRM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CHRM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CHRM2 Antibody (MA5-35662) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of CHRM2 in paraffin-embedded human esophageal cancer. Samples were incubated with CHRM2 Monoclonal antibody (Product # MA5-35662) using a dilution of 1:100 (40x lens). Perform microwave antigen retrieval with 10 mM PBS buffer pH 7.2 before commencing with IHC staining protocol. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CHRM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CHRM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CHRM2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CHRM2 Antibody in Western Blot (WB)
          CHRM2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3T5W8)

          Product Details

          MA5-35662

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:6,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:2,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3T5W8

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Muscarinic AChR M2 (ACM2) (P08172)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.55 mg/mL

          Amount

          55 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.05% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2849562

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LALDYVVSNA SVMNLLIISF DRYFCVTKPL TYPVKRTTKM AGMMIAAAWV LSFILWAPAI LFWQFIVGVR TVEDGECYIQ FFSNAAVTFG TAIAAFYLPV I

          Target Information

          Muscarinic cholinergic receptor 2 (CHRM2) is an Acetylcholine Receptor has been suggested to function as a presynaptic autoreceptor that inhibits acetylcholine release. The M2 receptor has also been suggested to mediate smooth muscle contractility. Alzheimer's disease (AD) involves selective loss of M2 subtype receptors in cortical and hippocampal regions of the human brain. Increase in M2 receptor heterozygosity has been associated with depression in women. The M2 receptor has been reported to be expressed in various regions of the brain including the cerebellum, cerebral cortex, hippocampus, medulla, striatum, and thalamus, and in lung and prostate.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 7TM receptor; acetylcholine receptor; acetylcholine receptor, muscarinic 2; AChR M2; cholinergic receptor; cholinergic receptor, muscarinic 2, cardiac; cytotransmitter gated ion channel; FLJ43243; G protein coupled receptor; M2 muscarinic acetylcholine receptor; M2-mAChR; m2AChR; MGC120006; MGC120007; muscarinic acetylcholine receptor 2; Muscarinic acetylcholine receptor M2; muscarinic M2 receptor; muscarinic receptor m2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AChR-M2; Acm2; Chrm-2; CHRM2; HM2; M2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08172, (Mouse) Q9ERZ4, (Rat) P10980

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1129, (Mouse) 243764, (Rat) 81645

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity G-protein coupled acetylcholine receptor activity arrestin family protein binding signal transducer activity drug binding G-protein coupled receptor
          Process(es)
          regulation of smooth muscle contraction signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled acetylcholine receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled acetylcholine receptor signaling pathway G-protein coupled acetylcholine receptor signaling pathway chemical synaptic transmission nervous system development regulation of heart contraction response to virus presynaptic modulation of chemical synaptic transmission synaptic transmission, cholinergic sensory perception of chemical stimulus positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline