Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CD273 (B7-DC) Antibodies

          Invitrogen

          CD273 (B7-DC) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (002)

          View all (67) CD273 (B7-DC) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD273 (B7-DC) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (002)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD273 (B7-DC) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD273 (B7-DC) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD273 (B7-DC) Antibody (MA5-35987) in Flow

          Flow Cytometry analysis of CD273 (B7-DC) in monocyte-derived dendritic cells. Cells were stained with CD273 (B7-DC) Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-35987), then a FITC-conjugated second step antibody. The fluorescence histograms were derived from gated events with the forward and side light-scatter characteristics of intact cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD273 (B7-DC) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD273 (B7-DC) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (002)

          Product Details

          MA5-35987

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:25-1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          002

          Immunogen

          Recombinant Human B7-DC/PD-L2/CD273 Protein (1-219).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2866599

          Target Information

          Programmed death-ligand 2 (PD-L2), or B7-DC, is a member of the B7 ligand family within the immunoglobulin superfamily that, along with programmed death-ligand 1 (PD-L1), acts as a ligand for programmed cell death protein 1 (PD-1). Though expressed primarily in dendritic cells, PD-L2 expression can be induced on a wide variety of immune and non-immune cells depending on the microenvironment. PD-L2 expression is particularly upregulated in the presence of Th2 cytokine, IL-4, as well as Th1 cytokines, TNF-alpha and IFN-gamma to a lesser degree. While generally expressed at lower levels compared to PD-L1, PD-L2 demonstrates a 2 to 6 times higher relative affinity to PD-1 than PD-L1. PD-1 and its ligands are referred to as inhibitory immune checkpoint molecules in that they provide useful negative feedback during physiological homeostasis. Ligation of PD-L2 or PD-L1 inhibits activation, proliferation, and cytokine secretion (e.g. IFN-gamma, IL-10) in T cells, ultimately dampening immune response. Conversely, studies have shown that PD-L2 can also stimulate T cell proliferation and cytokine production, even in PD-1-deficient T cells, suggesting additional receptors. Recent studies have concluded that PD-L2 also binds to a second receptor, repulsive guidance molecule b (RGMb), which was originally identified as a receptor for bone morphogenetic proteins (BMPs). RGMb is expressed in the central nervous system, as well as in macrophages, however, its role in immunity is only beginning to emerge. Interaction between PD-L2 and RGMb regulates the development of respiratory tolerance in the lung through BMP and/or neogenin signaling pathways. The naturally occurring human PD-L2 monomer consists of a 201-amino-acid extracellular domain, a 21-amino-acid transmembrane domain, and a 32-amino-acid cytoplasmic domain.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B7 dendritic cell molecule; B7-DC; BTDC; costimulatory molecule; Butyrophilin B7-DC; CD273; MGC124039; MGC124040; PD-1 ligand 2; PD-1-ligand 2; PD-L2; PD1 ligand 2; PDCD1 ligand 2; Programmed cell death 1 ligand 2; programmed death ligand 2

          View more View less

          Gene Aliases: B7DC; bA574F11.2; Btdc; CD273; PD-L2; PDCD1L2; PDCD1LG2; PDL2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BQ51

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 80380

          View more View less

          Function(s)
          protein binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process immune response cell surface receptor signaling pathway T cell costimulation negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-10 production positive regulation of T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation negative regulation of activated T cell proliferation cellular response to lipopolysaccharide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline