Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ASK1 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Ask1 (Ser83) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Ask1S83-G4)

          1 Reference
          View all (52) ASK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Ask1 (Ser83) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Ask1S83-G4)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody (MA5-36973) in WB

          Western blot analysis of Phospho-Ask1 (Ser83) using C6 cell extract. Samples were treated with imatinib or with pervanadate, and incubated in monoclonal Phospho-Ask1 (Ser83) antibody (Product # MA5-36973) with a dilution of 0.2 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Ask1 (Ser83) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Ask1S83-G4)

          Product Details

          MA5-36973

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1-1,000 ng/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Ask1S83-G4

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser83 of human phospho Ask1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 0.1% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2896908

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          MAP3K5 (ASK1) is a serine/threonine kinase that is abundantly expressed in human heart and pancreas and are activated in response to various extracellular stimuli, including cytokines, growth factors and environmental stresses. A novel MAP kinase kinase kinase (MAPKKK) was identified and designated ASK1 (for apoptosis signal-regulating kinase 1) and MAPKKK5. ASK1 activates two different subgroups of MAPKK, MKK4 and MKK6, which in turn activates c-Jun N-terminal kinase (JNK) and p38 MAP kinase, respectively. ASK1/MAPKKK5 is activated by TNFR and Fas through the interaction with members of the TRAF family and Fas-associated protein Daxx. Overexpression of ASK1 induced apoptotic cell death and a catalytically inactive form of ASK1 inhibited TNF-a-induced apoptosis. ASK1 is expressed in variety of human and mouse tissues.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: apoptosis signal regulating kinase 1; Apoptosis signal-regulating kinase 1; ASK 1; ASK-1; EC 2.7.11.25; kinase ASK1; M3K5; MAP/ERK kinase kinase 5; MAPK/ERK kinase kinase 5; MEK kinase 5; MEKK 5; mitogen activated protein kinase kinase kinase 5; Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5; RP3-325F22.4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 7420452D20Rik; ASK; ASK1; MAP3K5; MAPKKK5; MEKK5; RGD1306565

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q99683, (Mouse) O35099

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4217, (Mouse) 26408, (Rat) 365057

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity JUN kinase kinase kinase activity MAP kinase kinase kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein kinase binding protein phosphatase binding protein domain specific binding identical protein binding protein homodimerization activity metal ion binding protein serine kinase activity cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade immune system process response to ischemia apoptotic process JNK cascade intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress positive regulation of cardiac muscle cell apoptotic process cellular response to amino acid starvation response to endoplasmic reticulum stress neuron intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress p38MAPK cascade positive regulation of apoptotic process regulation of programmed cell death positive regulation of MAPK cascade innate immune response positive regulation of myoblast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of JNK cascade neuron apoptotic process stress-activated MAPK cascade intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress cellular response to hydrogen peroxide cellular response to tumor necrosis factor endothelial cell apoptotic process cellular senescence apoptotic signaling pathway programmed necrotic cell death positive regulation of p38MAPK cascade cellular response to reactive nitrogen species positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation activation of MAPKK activity activation of MAPK activity positive regulation of protein phosphorylation protein phosphorylation activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process regulation of cell death phosphorylation positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of neuron death
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline