Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PDPK1 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-PDPK1 (Ser241) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PDK1S241-F7), PE

          View all (43) PDPK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-PDPK1 (Ser241) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PDK1S241-F7), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-PDPK1 (Ser241) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-PDPK1 (Ser241) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-PDPK1 (Ser241) Antibody (MA5-37089) in Flow

          Flow cytometry of Phospho-PDPK1 (Ser241) using 293T cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-PDPK1 (Ser241) antibody (Product # MA5-37089). Images correspond with the following conditions: unstained (blue), stained treated with K252a (red), with pervanadate (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-PDPK1 (Ser241) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-PDPK1 (Ser241) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PDK1S241-F7), PE

          Product Details

          MA5-37089

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          PDK1S241-F7

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser241 of human phospho PDPK1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.20% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2897023

          Target Information

          PDPK1 (3 Phosphoinositide Dependent Protein Kinase 1) phosphorylates AGC kinases. PDPK1 activates conventional PKC and PKC zeta through phosphorylation of critical threonine residues in the activation loop. PDPK1 also phosphorylates Protein Kinase B (PKB) at threonine 308 in the presence of phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate. Active Akt inactivates Glycogen Synthase Kinase 3 (GSK3), eventually leading to the dephosphorylation and activation of glycogen synthase, and the stimulation of glycogen synthesis. Because of the role that PDPK1 plays in insulin-induced glycogen synthesis and PKC activation, it is a potentially important target for metabolic drug research.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1; 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 2 pseudogene; HGNC:8809; hPDK1; isoenzyme 1; kinase isoenzyme 1; lipoamide; OTTHUMP00000174525; OTTHUMP00000205076; PDPK1; PkB kinase like gene 1; PkB-like 1; predicted protein of HQ0461; Putative 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: PDK1; PDPK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O15530

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5170

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity 3-phosphoinositide-dependent protein kinase activity protein binding ATP binding phospholipase activator activity kinase activity transferase activity phospholipase binding protein serine kinase activity
          Process(es)
          type B pancreatic cell development protein phosphorylation hyperosmotic response epidermal growth factor receptor signaling pathway insulin receptor signaling pathway regulation of endothelial cell migration negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process cell migration calcium-mediated signaling actin cytoskeleton organization negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway T cell costimulation cellular response to insulin stimulus negative regulation of toll-like receptor signaling pathway intracellular signal transduction negative regulation of apoptotic process regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of mast cell degranulation protein kinase B signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of angiogenesis protein autophosphorylation insulin-like growth factor receptor signaling pathway positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of protein kinase B signaling cellular response to epidermal growth factor stimulus extrinsic apoptotic signaling pathway vascular endothelial cell response to laminar fluid shear stress intracellular signaling cassette positive regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of sprouting angiogenesis positive regulation of vascular endothelial cell proliferation negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline