Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PARP1 (cleaved Asp214) Antibodies

          Invitrogen

          PARP1 (cleaved Asp214) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PARP-H8), APC

          View all (16) PARP1 (cleaved Asp214) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PARP1 (cleaved Asp214) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PARP-H8), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PARP1 (cleaved Asp214) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          PARP1 (cleaved Asp214) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PARP1 (cleaved Asp214) Antibody (MA5-37115) in Flow

          Flow cytometry of PARP1 (cleaved Asp214) using SK.N.MC cells. Samples were incubated in monoclonal PARP1 (cleaved Asp214) antibody (Product # MA5-37115). Images correspond with the following conditions: negative control (blue), stained untreated (red), treated with staurosporine (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PARP1 (cleaved Asp214) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PARP1 (cleaved Asp214) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PARP-H8), APC

          Product Details

          MA5-37115

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          PARP-H8

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to residues surrounding Asp214 of human PARP.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.20% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2897049

          Target Information

          Poly ADP-Ribose Polymerase (PARP) uses nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized form) NAD as a substrate to catalyse the transfer of ADP-ribose to a variety of nuclear protein acceptors. Proteolysis of PARP to its stable 85kDa fragment is an early marker of programmed cell death (apoptosis) and is mediated by the caspase CPP32 protein. Cleavage occurs between Adp216 and Gly217, a site in PARP conserved across species.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1; ADP-ribosyltransferase NAD(+); ADPRT 1; ARTD1; DNA ADP-ribosyltransferase PARP1; NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1; PARP-1; poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1; Poly [ADP-ribose] polymerase 1; poly(ADP-ribose) polymerase; poly(ADP-ribose) synthetase; poly(ADP-ribosyl)transferase; Poly[ADP-ribose] synthase 1; Protein poly-ADP-ribosyltransferase PARP1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADPRT; ADPRT 1; ADPRT1; ARTD1; pADPRT-1; PARP; PARP-1; PARP1; PARS; Poly-PARP; PPOL

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09874

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 142

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding chromatin binding damaged DNA binding RNA binding catalytic activity NAD+ ADP-ribosyltransferase activity protein binding enzyme activator activity zinc ion binding transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups nucleotidyltransferase activity enzyme binding protein kinase binding estrogen receptor binding nucleosome binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding protein homodimerization activity histone deacetylase binding metal ion binding NAD binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding R-SMAD binding NAD DNA ADP-ribosyltransferase activity transcription regulator activator activity NAD+-protein-serine ADP-ribosyltransferase activity NAD+-protein-aspartate ADP-ribosyltransferase activity NAD+-protein-glutamate ADP-ribosyltransferase activity NAD+-protein-tyrosine ADP-ribosyltransferase activity NAD+-protein-histidine ADP-ribosyltransferase activity NAD+-histone H2BS6 serine ADP-ribosyltransferase activity NAD+-histone H3S10 serine ADP-ribosyltransferase activity NAD+-histone H2BE35 glutamate ADP-ribosyltransferase activity protein ADP-ribosylase activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter telomere maintenance double-strand break repair via homologous recombination immune system process DNA repair double-strand break repair transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus mitochondrion organization transforming growth factor beta receptor signaling pathway response to gamma radiation positive regulation of cardiac muscle hypertrophy carbohydrate biosynthetic process protein autoprocessing signal transduction involved in regulation of gene expression macrophage differentiation DNA ADP-ribosylation mitochondrial DNA metabolic process positive regulation of DNA-templated transcription, elongation cellular response to insulin stimulus regulation of protein localization positive regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway negative regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter cellular response to oxidative stress cellular response to UV protein modification process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling mitochondrial DNA repair innate immune response regulation of circadian sleep/wake cycle, non-REM sleep negative regulation of innate immune response negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter decidualization positive regulation of mitochondrial depolarization positive regulation of SMAD protein import into nucleus positive regulation of necroptotic process protein poly-ADP-ribosylation protein auto-ADP-ribosylation protein localization to chromatin cellular response to zinc ion cellular response to transforming growth factor beta stimulus replication fork reversal DNA repair-dependent chromatin remodeling negative regulation of cGAS/STING signaling pathway transcription pausing by RNA polymerase II positive regulation of protein localization to nucleus cellular response to oxygen-containing compound regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway response to aldosterone negative regulation of adipose tissue development positive regulation of adipose tissue development negative regulation of telomere maintenance via telomere lengthening cellular response to beta-amyloid positive regulation of myofibroblast differentiation regulation of base-excision repair positive regulation of double-strand break repair via homologous recombination cellular response to nerve growth factor stimulus protein localization to site of double-strand break ATP generation from poly-ADP-D-ribose negative regulation of ATP biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline