Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • MICA/MICB Antibodies

          Invitrogen

          MICA/B Monoclonal Antibody (6D4), Biotin

          View all (14) MICA/MICB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MICA/B Monoclonal Antibody (6D4), Biotin

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          MICA/B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MICA/B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MICA/B Antibody (MA5-38726) in Flow

          Flow cytometry of MICA/B in Jurkat cells. Samples were incubated with MICA/B monoclonal antibody (Product # MA5-38726) followed by Alexa Fluor 647 at a dilution of 4 µg/mL (red-filled and black-dashed). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MICA/B Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA5-38726

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-12 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6D4

          Immunogen

          Transfected C1R cells expressing MICA

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • FITC
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2898638

          Product Specific Information

          This antibody recognizes a common extracellular epitope on MICA and MICB glycoproteins, transmembrane ligands of CD314 (NKG2D), and is able to block CD314-mediated activation of NK cells and cytotoxic T cells.

          Target Information

          MICA encodes the higly polymorphic MHC (HLA) class I chain-related gene A. The protein product is expressed on the cell surface, although unlike canonical class I molecules does not seem to associate with beta-2-microglobulin. It is thought that MICA functions as a stress-induced antigen that is broadly recognized by intestinal epithelial gamma delta T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell stress-regulated membrane protein; HLA class I antigen; ligand to the NKG2D receptor; major histocompatibility complex class I chain-related protein A; MHC class I antigen-related protein B; MHC class I chain-related protein A; MHC class I chain-related protein B; MHC class I mic-B antigen; MHC class I polypeptide-related sequence A; MHC class I polypeptide-related sequence B; MHC class I related chain A; MHC class I related sequence A; MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX; MIC-A; MIC-B; sMICA; sMICB; soluble MICA; soluble MICB; stress inducible class I homolog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: MIC-A; MICA; MICB; PERB11.1; PERB11.2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q95IY7, (Human) Q29980

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 100507436, (Human) 4277

          View more View less

          Function(s)
          protein binding beta-2-microglobulin binding natural killer cell lectin-like receptor binding receptor agonist activity
          Process(es)
          T cell mediated cytotoxicity adaptive immune response immune system process immune response to tumor cell immune response cellular response to DNA damage stimulus signal transduction response to heat negative regulation of defense response killing of cells of other organism negative regulation of natural killer cell activation natural killer cell mediated cytotoxicity defense response to bacterium negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity gamma-delta T cell activation regulation of immune response defense response to virus immune response-activating cell surface receptor signaling pathway response to oxidative stress response to retinoic acid negative regulation of defense response to virus by host
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline