Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD41/CD61 Antibodies

          Invitrogen

          CD41/CD61 Monoclonal Antibody (PAC-1), Alexa Fluor™ 488

          View all (14) CD41/CD61 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD41/CD61 Monoclonal Antibody (PAC-1), Alexa Fluor™ 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD41/CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD41/CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD41/CD61 Antibody (MA5-44123) in Flow

          Separation of human thrombocytes (red-filled) from lymphocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of human PHA stimulated peripheral whole blood stained using anti-human CD41/61 (PAC-1) Alexa Fluor® 488 Monoclonal antibody (Product # MA5-44123) using a dilution of 4 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD41/CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD41/CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD41/CD61 Monoclonal Antibody (PAC-1), Alexa Fluor™ 488

          Product Details

          MA5-44123

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          4 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgM, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          PAC-1

          Immunogen

          Human platelets
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Alexa Fluor 647 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.315 mg/mL

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          TBS with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2913055

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular activation-induced conformational epitope PAC-1 on CD41/CD61 complex (gpIIb/IIIa), also known as integrin alpha IIb beta 3, a receptor which mediates platelet aggregation.

          Target Information

          CD41 is a transmembrane glycoprotein (integrin family) composed of two chains GPIIb alpha (heavy chain; 120 kDa) and GPIIb beta (light chain; 23 kDa). CD61 non-covalently associates with CD41.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alphaIIb protein; antigen CD61; CD41; CD61; glycoprotein IIIa precursor; GPalpha IIb; GPIIb; GPIIIa; Integrin alpha-2b; Integrin alpha-IIb; integrin beta 3; integrin beta chain, beta 3; Integrin beta-3; integrin beta-3 subunit; integrin homolog; integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41); integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61); plate glycoprotein IIIa (GPIIIa); platelet fibrinogen receptor, alpha subunit; platelet glycoprotein IIb (GPIIb); platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex; Platelet membrane glycoprotein IIb; Platelet membrane glycoprotein IIIa; platelet-specific antigen BAK; protein phosphatase 1, regulatory subunit 93; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BDPLT16; BDPLT2; BDPLT24; CD41; CD41B; CD61; GP2B; GP3A; GPIIb; GPIIIa; GT; GT1; GT2; GTA; HPA3; ITGA2B; ITGAB; ITGB3; PPP1R93

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08514, (Human) P05106

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3674, (Human) 3690

          View more View less

          Function(s)
          protein binding signaling receptor activity identical protein binding metal ion binding extracellular matrix binding binding, bridging fibrinogen binding virus receptor activity fibronectin binding protease binding protein disulfide isomerase activity protein kinase C binding platelet-derived growth factor receptor binding integrin binding coreceptor activity fibroblast growth factor binding enzyme binding C-X3-C chemokine binding insulin-like growth factor I binding neuregulin binding vascular endothelial growth factor receptor 2 binding cell adhesion molecule binding
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of leukocyte migration cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway cell-cell adhesion positive regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of cell-matrix adhesion cell-substrate junction assembly embryo implantation blood coagulation regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway positive regulation of cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of fibroblast migration negative regulation of lipid storage negative regulation of low-density lipoprotein particle clearance response to activity smooth muscle cell migration positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration platelet activation positive regulation of cell migration positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway cell-substrate adhesion negative regulation of lipid transport regulation of protein localization regulation of actin cytoskeleton organization cell adhesion mediated by integrin positive regulation of cell adhesion mediated by integrin positive regulation of osteoblast proliferation heterotypic cell-cell adhesion substrate adhesion-dependent cell spreading tube development wound healing, spreading of epidermal cells response to platelet-derived growth factor cellular response to platelet-derived growth factor stimulus apolipoprotein A-I-mediated signaling pathway wound healing apoptotic cell clearance regulation of bone resorption positive regulation of angiogenesis positive regulation of bone resorption viral entry into host cell platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation mesodermal cell differentiation positive regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of lipoprotein metabolic process regulation of developmental process negative chemotaxis regulation of transport regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol regulation of serotonin uptake angiogenesis involved in wound healing regulation of biological quality positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade platelet aggregation cellular response to mechanical stimulus cellular response to xenobiotic stimulus positive regulation of glomerular mesangial cell proliferation blood coagulation, fibrin clot formation maintenance of postsynaptic specialization structure regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor internalization regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor diffusion trapping positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading positive regulation of adenylate cyclase-inhibiting opioid receptor signaling pathway positive regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway regulation of trophoblast cell migration regulation of extracellular matrix organization cellular response to insulin-like growth factor stimulus negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of T cell migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline