Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TROP2 Antibodies

          Invitrogen

          TROP2 Monoclonal Antibody (A5E4)

          View all (63) TROP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TROP2 Monoclonal Antibody (A5E4)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          TROP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TROP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TROP2 Antibody (MA5-44974) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of TROP2 in MDA-MB-468 cells (green). Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature and blocked with 10% negative goat serum for 15 minutes at room temperature. Samples were incubated in TROP2 Monoclonal antibody (Product # MA5-44974) using a dilution of 1:50 for 1 hour at room temperature, washed with PBS followed by Alexa Fluor®488 conjugate-Goat anti-Mouse IgG secondary antibody at a dilution of 1:1,000. The nuclear counter stain is DAPI (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TROP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TROP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TROP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TROP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TROP2 Antibody in Western Blot (WB)
          TROP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TROP2 Monoclonal Antibody (A5E4)

          Product Details

          MA5-44974

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:400-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          A5E4

          Immunogen

          Recombinant protein within human TROP2 aa 1-274/323 (Extracellular).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          TBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 0.2% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931430

          Target Information

          TROP2 is a carcinoma-associated antigen defined by the monoclonal antibody GA733. This antigen is a member of a family including at least two type I membrane proteins. It transduces an intracellular calcium signal and acts as a cell surface receptor. Mutations of its gene result in gelatinous drop-like corneal dystrophy, an autosomal recessive disorder characterized by severe corneal amyloidosis leading to blindness.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 40kD glycoprotein, identified by monoclonal antibody GA733; Cell surface glycoprotein Trop-2; cell surface glycoprotein TROP2; epithelial glycoprotein-1; GA733; gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331; Membrane component chromosome 1 surface marker 1; membrane component, chromosome 1, surface marker 1; Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1; pancreatic carcinoma marker protein GA7331; TACD2; TACSTD2; trophoblast cell surface antigen 2; Tumor-associated calcium signal transducer 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TACSTD2; TROP2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09758

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4070

          View more View less

          Function(s)
          protein binding
          Process(es)
          visual perception negative regulation of epithelial cell migration regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of stress fiber assembly ureteric bud morphogenesis negative regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis negative regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading negative regulation of ruffle assembly negative regulation of cell motility positive regulation of stem cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline