Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PSD-95 Antibodies

          Invitrogen

          PSD-95 Monoclonal Antibody (7E3), APC

          View all (53) PSD-95 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PSD-95 Monoclonal Antibody (7E3), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          PSD-95 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PSD-95 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PSD-95 Antibody (MA5-45140) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using HaCaT cells. Fixation involved Cold 100% methanol for 10 minutes at -20°C. Samples were incubated with PSD95 monoclonal antibody (Product # MA5-45140) at 1:100 for 1 hour at RT, followed by FITC Goat Anti-Mouse (green) at 1:50 for 1 hour at RT. Localization: Filamentous-like staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PSD-95 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PSD-95 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PSD-95 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          PSD-95 Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          MA5-45140

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Antibody Microarray (Ab Microarray)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7E3

          Immunogen

          Recombinant rat PSD-95

          Conjugate

          APC APC APC
          • FITC
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.46mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.2, with 2mM EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931594

          Product Specific Information

          1 µg/mL was sufficient for detection of PSD-95 on 20 µg rat brain tissue extract by ECL immunoblot analysis using Goat Anti-Mouse IgG: HRP as the secondary.|Detects approximately 100kDa. An additional protein of >100kDa is also detected. Additional cross-reactive bands are detected at approximately 75kDa and 50kDa in rat and mouse samples.

          Target Information

          Post Synaptic Density 95 kDa (PSD-95), also known as synapse associated protein 90 kDa (SAP90), is one of a family of membrane-associated proteins found in the postsynaptic density in forebrain neurons and certain presynaptic structures in the cerebellum. Like other members of the family, PSD-95 has three 90 amino acid repeats called PDZ domains followed by an SH3 domain and a yeast guanylate kinase homology (GuK) domain. PSD-95 is believed to participate in the clustering of certain proteins, including NMDA receptors, Shaker-type potassium channels at the synaptic membrane in central nervous system (CNS) neurons. There are two principal modes of interaction between PSD-95 and other proteins. NMDA receptors and shaker-type potassium channels both share C-terminal sequence homology consisting of a threonine/serine-X-valine-COOH (T/SXV) motif. Other neuronal proteins that share this motif (beta 1 adrenergic receptor, some serotonin receptors, some sodium channel subunits, and additional potassium channel subunits), and some of these proteins may interact with PSD-95 by binding to its PDZ domains. Neuronal nitric oxide synthase (nNOS), which lacks the T/SXV motif but which has its own PDZ domain, has been shown to associate with PSD-95 in vitro through a pseudo-homotypic PDZ-PDZ interaction.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: discs large homolog 4; Disks large homolog 4; FLJ97752; FLJ98574; post synaptic density; post-synaptic density protein 95; Postsynaptic density protein 95; PSD-95; PSD-95 alpha 2b; PSD-95 beta; SAP-90; Synapse-associated protein 90; synapse-associated protein SAP90; Tax interaction protein 15; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DLG4; Dlgh4; MRD62; PSD-95; PSD95; SAP-90; SAP90; SAP90A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P78352, (Rat) P31016, (Mouse) Q62108

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 100137840, (Human) 1742, (Rat) 29495, (Mouse) 13385

          View more View less

          Function(s)
          protein binding kinase binding protein kinase binding protein phosphatase binding PDZ domain binding protein binding, bridging beta-1 adrenergic receptor binding D1 dopamine receptor binding P2Y1 nucleotide receptor binding acetylcholine receptor binding ionotropic glutamate receptor binding macromolecular complex binding neuroligin family protein binding scaffold protein binding guanylate kinase activity receptor binding protein C-terminus binding protein complex binding glutamate receptor binding structural molecule activity neurexin family protein binding scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          negative regulation of receptor internalization signal transduction positive regulation of cytosolic calcium ion concentration chemical synaptic transmission nervous system development learning synaptic vesicle maturation social behavior protein localization to synapse locomotory exploration behavior cellular response to potassium ion establishment of protein localization establishment or maintenance of epithelial cell apical/basal polarity regulation of long-term neuronal synaptic plasticity positive regulation of synaptic transmission neuromuscular process controlling balance dendritic spine morphogenesis protein-containing complex assembly vocalization behavior AMPA glutamate receptor clustering receptor localization to synapse cell-cell adhesion NMDA selective glutamate receptor signaling pathway regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of neuron projection arborization positive regulation of excitatory postsynaptic potential regulation of grooming behavior protein complex assembly neuronal ion channel clustering nucleotide phosphorylation regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity locomotory behavior response to cocaine regulation of neuronal synaptic plasticity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline