Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Ubiquitin Antibodies

          Invitrogen

          Ubiquitin Monoclonal Antibody (6C11-B3), APC

          View all (59) Ubiquitin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Ubiquitin Monoclonal Antibody (6C11-B3), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Ubiquitin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ubiquitin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Ubiquitin Antibody (MA5-45230) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using human cervical cancer cells. Fixation involved 2% Formaldehyde for 20 min at RT. Samples were incubated with Ubiquitin monoclonal antibody (Product # MA5-45230) at 1:100 for 12 hours at 4°C, followed by FITC Goat Anti-Mouse (green) at 1:200 for 2 hours at RT. Counterstain used was DAPI (blue) nuclear stain at 1:40,000 for 2 hours at RT. Localization: Dif... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Ubiquitin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ubiquitin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ubiquitin Antibody in Western Blot (WB)
          Ubiquitin Monoclonal Antibody (6C11-B3), APC

          Product Details

          MA5-45230

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          All, Bovine, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6C11-B3

          Immunogen

          Native bovine ubiquitin, conjugated to KLH
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • FITC
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931684

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45230 was sufficient for detection of ubiquitin in 10 µg of Hela Lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 10kDa.

          Target Information

          Ubiquitin, a highly conserved protein that has a major role in targeting cellular proteins for degradation by the 26S proteosome, is synthesized as a precursor protein consisting of either polyubiquitin chains or a single ubiquitin fused to an unrelated protein. This gene encodes a fusion protein consisting of ubiquitin at the N terminus and ribosomal protein S27a at the C terminus. When expressed in yeast, the protein is post-translationally processed, generating free ubiquitin monomer and ribosomal protein S27a. Ribosomal protein S27a is a component of the 40S subunit of the ribosome and belongs to the S27AE family of ribosomal proteins. It contains C4-type zinc finger domains and is located in the cytoplasm. Pseudogenes derived from this gene are present in the genome. As with ribosomal protein S27a, ribosomal protein L40 is also synthesized as a fusion protein with ubiquitin; similarly, ribosomal protein S30 is synthesized as a fusion protein with the ubiquitin-like protein fubi. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode the same proteins have been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 40S ribosomal protein S27-like; 40S ribosomal protein S27-like protein; 40S ribosomal protein S27a; 60S ribosomal protein L40; CEP52; Chap1; epididymis luminal protein 112; epididymis secretory protein Li 50; hPLIC-2; HRIHFB2157; HUBCEP52; OTTHUMP00000200786; OTTHUMP00000201692; PLIC-2; polyubiquitin; polyubiquitin B; polyubiquitin C; Polyubiquitin-B; Polyubiquitin-C; pro-ubiquitin; Ribosomal protein eS27-like; ribosomal protein S27; RPL40; RPS27A; rps27l; Small ribosomal subunit protein eS27-like; UBA52; UBB; UBC; Ubiquilin 2; ubiquitin; Ubiquitin A-52 residue ribosomal protein fusion product 1; ubiquitin and ribosomal protein L40; ubiquitin and ribosomal protein S27a; ubiquitin C; ubiquitin carboxyl extension protein 52; Ubiquitin carboxyl extension protein 80; ubiquitin precursor; ubiquitin-40S ribosomal protein S27a; ubiquitin-40S ribosomal protein S27a-like; ubiquitin-52 amino acid fusion protein; ubiquitin-60S ribosomal protein L40; ubiquitin-CEP52; ubiquitin-CEP80; Ubiquitin-ribosomal protein eL40 fusion protein; Ubiquitin-ribosomal protein eS31 fusion protein; ubiquitin/60S ribosomal fusion protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 0610006J14Rik; 1810034D23Rik; 2700054O04Rik; AI194771; AL033289; CEP52; CEP80; D8Ertd21e; eS31; Gm1863; HEL-S-50; HEL112; HMG20; HUBCEP52; L40; RPL40; RPS27A; RPS27L; S27A; TI-225; UBA52; UBA80; UBB; Ubb2; UBC; UBCEP1; UBCEP2; UBCEP80

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) P62982, (Bovine) P62992, (Human) P62979, (Bovine) Q3T0B7, (Human) Q71UM5, (Mouse) P62983, (Rat) P24051, (Mouse) Q6ZWY3, (Human) P62987, (Bovine) P63048, (Bovine) P0CG53, (Human) P0CG47, (Human) P0CG48, (Bovine) P0CH28, (Rat) P62986, (Mouse) P62984, (Rat) P0CG51, (Mouse) P0CG49, (Mouse) P0CG50, (Rat) Q63429

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 100912032, (Bovine) 286839, (Human) 6233, (Bovine) 614220, (Human) 51065, (Mouse) 78294, (Rat) 681429, (Mouse) 67941, (Human) 7311, (Bovine) 615199, (Bovine) 281370, (Human) 7314, (Human) 7316, (Bovine) 444874, (Rat) 64156, (Mouse) 22186, (Rat) 192255, (Mouse) 22187, (Mouse) 22190, (Rat) 50522

          View more View less

          Function(s)
          structural constituent of ribosome metal ion binding RNA binding protein binding zinc ion binding protein tag ubiquitin protein ligase binding translation activator activity cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process poly(A) RNA binding protease binding ribosomal protein translational protein
          Process(es)
          translation cytoplasmic translation protein ubiquitination modification-dependent protein catabolic process ribosomal small subunit biogenesis activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in transcription of p21 class mediator mitotic G1 DNA damage checkpoint intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator positive regulation of translation ribosomal small subunit assembly DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator biological_process DNA repair cellular response to DNA damage stimulus response to insecticide protein modification process male meiosis I female meiosis I female gonad development hypothalamus gonadotrophin-releasing hormone neuron development mitochondrion transport along microtubule neuron projection morphogenesis regulation of mitochondrial membrane potential fat pad development regulation of proteasomal protein catabolic process seminiferous tubule development energy homeostasis regulation of neuron death positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator positive regulation of protein monoubiquitination male gonad development positive regulation of protein ubiquitination regulation of neuron apoptotic process adipose tissue development ubiquitin homeostasis ubiquitin-dependent protein catabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline