Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HSP70 Antibodies

          Invitrogen

          HSP70 Monoclonal Antibody (1H11), FITC

          View all (61) HSP70 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HSP70 Monoclonal Antibody (1H11), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          HSP70 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          HSP70 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HSP70 Antibody (MA5-45368) in WB

          Western Blot analysis of Human Heat Shocked cervical cancer cells. Lane 2: HeLa cell lysates. Load: 20 µg. Samples were incubated with HSP70 monoclonal antibody (Product # MA5-45368) at 1:1,000. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HSP70 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP70 Monoclonal Antibody (1H11), FITC

          Product Details

          MA5-45368

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:250
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1H11

          Immunogen

          Human native HSP70 protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • APC 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          9.09mM sodium bicarbonate/PBS, pH 7.4, with 640.91mM DMSO, 136.36mM ethanolamine

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931822

          Product Specific Information

          A 1:250 dilution of MA5-45368 was sufficient for detection of cell surface HSP70 in HCT116 cells using Fluorescence-activated cell sorting, applied in flow cytometry, with FITC as the fluorescent probe.|Conformation-specific antibody for membrane-bound HSP70. Binds to cell surface HSP70 without permeabilization of cell membrane in tumor cell lines. Does not bind to intracellular HSP70 at low concentrations. Cross-reacts with HSC70. Detects a approximately 70 kDa band in Western Blot.

          Target Information

          HSP70 is a Heat shock protein (HSP) which are expressed in response to various biological stresses, including high temperatures. There are several major families of HSPs that include HSP70, there are HSP90 and HSP100. The HSP70 family is a set of highly conserved proteins that are induced by a variety of biological stresses, including heat stress, in every organism in which the proteins have been examined. The human HSP70 family members include: HSP70, a protein which is strongly inducible in all organisms but which is also constitutively expressed in primate cells; HSP72, a 72 kDa protein that is induced exclusively under stress conditions; HSC70, or cognate protein, is a 72 kDa, constitutively expressed, protein which is involved in the uncoating of clathrin coated vesicles; GRP78, or BiP, is a glucose regulated 78 kDa protein localized in the endoplasmic reticulum; and p75, or HSP75, a 75 kDa protein that is found within the mitochondria. Further, HSP70 is encoded by an intronless gene and, in conjunction with other heat shock proteins, HSP70 stabilizes existing proteins against aggregation and mediates the folding of newly translated proteins in the cytosol and organelles. HSP70 is also involved in the ubiquitin-proteasome pathway through interaction with the AU-rich element RNA-binding protein 1. The HSP70 gene is located in the major histocompatibility complex class III region, in a cluster with two closely related genes which encode similar proteins.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 68 kDa heat shock protein; 70 kda heat shock protein-2; 70 kilodalton heat shock protein; chaperone; dnaK-type molecular chaperone HSP70-1; epididymis secretory protein Li 103; epididymis secretory sperm binding protein; epididymis secretory sperm binding protein Li 5a; heat shock 10kDa protein 1-like; heat shock 70 kD protein 1; heat shock 70 kD protein 2; heat shock 70 kD protein 3; Heat shock 70 kDa protein 1; Heat shock 70 kDa protein 1-Hom; Heat shock 70 kDa protein 1-like; heat shock 70 kDa protein 1/2; Heat shock 70 kDa protein 1A; heat shock 70 kDa protein 1A/1B; Heat shock 70 kDa protein 1B; Heat shock 70 kDa protein 1L; Heat shock 70 kDa protein 2; Heat shock 70 kDa protein 3; Heat shock 70 kDa protein 4; Heat shock 70 kDa-like protein 1; Heat shock 70-related protein APG-2; heat shock 70kD protein 1A; heat shock 70kD protein 1B; heat shock 70kD protein 2; heat shock 70kD protein 4; heat shock 70kD protein-like 1; heat shock 70kDa protein 1-like; heat shock 70kDa protein 1A; heat shock 70kDa protein 1B; heat shock 70kDa protein 2; heat shock 70kDa protein 3; heat shock 70kDa protein 4; Heat shock protein; Heat Shock Protein 70; heat shock protein 70-1; Heat shock protein 70-1l; heat shock protein 70.1; Heat shock protein 70.2; heat shock protein alpha 2; heat shock protein cognate 70, testis; Heat shock protein family A member 1A; Heat shock protein family A member 1B; Heat shock protein family A member 1L; Heat shock protein family A member 2; Heat shock protein family H member 2; heat shock protein, 110 kDa; heat shock protein, 70 kDa 1; heat shock protein, 70 kDa 2; heat shock protein, 70 kDa 3; heat shock-induced protein; Heat shock-related 70 kDa protein 2; heat shock-related protein hsc70t; heat-shock 70-kilodalton protein 1A; heat-shock 70-kilodalton protein 1B; HEL S 103; HSP; Hsp68; HSP70 1; HSP70 1B; HSP70 2; HSP70 AceyltK77; hsp70 RY; HSP70-1; HSP70-1/HSP70-2; HSP70-2; HSP70-Hom; HSP70.1; HSP70.1/2; HSP70.1/HSP70.2; HSP70.2; HSP70.3; HSP70RY; HSPA2; HSPA4; Hspa70; HST; inducible heat shock protein 70; Ischemia responsive 94 kDa protein; Spermatid-specific heat shock protein 70; Testis-specific heat shock protein-related; testis-specific heat shock protein-related gene hst70; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 70kDa; AI317151; APG-2; APG2; Hcp70.1; Hcp70.2; HEL-S-103; HEL-S-5a; HS24/P52; Hsc70t; Hsp110; hsp68; HSP70; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70-1B; HSP70-1L; HSP70-2; HSP70-3; HSP70-HOM; HSP70.1; HSP70.2; Hsp70.3; Hsp70A1; HSP70A2; HSP70I; Hsp70RY; HSP70T; HSP72; HSPA1; HSPA1A; HSPA1B; HSPA1L; HSPA2; HSPA3; HSPA4; HSPH2; Hspt70; Hst70; HSX70; hum70t; Irp94; mKIAA4025; Msh5; RY

          View more View less

          UniProt ID: (Pig) Q6S4N2, (Human) P0DMV8, (Bovine) Q27975, (Pig) A5A8V7, (Human) P34931, (Bovine) P0CB32, (Bovine) P34933, (Human) P54652, (Human) P34932, (Mouse) Q61696, (Rat) P0DMW0, (Mouse) P17879, (Rat) P55063, (Mouse) P16627, (Rat) P14659, (Mouse) P17156, (Rat) O88600

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 396648, (Human) 3303, (Bovine) 282254, (Human) 3304, (Pig) 100144518, (Human) 3305, (Bovine) 540190, (Bovine) 281827, (Human) 3306, (Pig) 100621324, (Pig) 100524853, (Bovine) 536558, (Human) 3308, (Mouse) 193740, (Rat) 24472, (Rat) 294254, (Mouse) 15511, (Rat) 24963, (Mouse) 15482, (Rat) 60460, (Mouse) 15512, (Mouse) 15525, (Rat) 266759

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding virus receptor activity G-protein coupled receptor binding transcription corepressor activity RNA binding receptor binding protein binding ATP binding ATPase activity enzyme binding heat shock protein binding denatured protein binding ubiquitin protein ligase binding death receptor agonist activity histone deacetylase binding protein binding involved in protein folding cadherin binding receptor agonist activity unfolded protein binding misfolded protein binding C3HC4-type RING finger domain binding disordered domain specific binding transcription regulator inhibitor activity ATP-dependent protein disaggregase activity ATP-dependent protein folding chaperone tau protein binding chaperone binding glycolipid binding adenyl-nucleotide exchange factor activity protease binding double-stranded RNA binding ATPase activity, coupled poly(A) RNA binding protein N-terminus binding NF-kappaB binding molecular_function RNA polymerase II transcription factor binding protein complex binding activating transcription factor binding
          Process(es)
          binding of sperm to zona pellucida biological_process protein refolding spermatogenesis response to heat response to cold cell differentiation negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mRNA catabolic process protein folding response to unfolded protein lysosomal transport negative regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression negative regulation of cell growth negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway endoplasmic reticulum unfolded protein response regulation of protein ubiquitination negative regulation of protein ubiquitination positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of RNA splicing cellular response to oxidative stress cellular response to heat cellular response to unfolded protein negative regulation of apoptotic process positive regulation of erythrocyte differentiation ATP metabolic process viral entry into host cell protein stabilization positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity chaperone-mediated protein complex assembly cellular heat acclimation positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway cellular response to steroid hormone stimulus positive regulation of microtubule nucleation negative regulation of inclusion body assembly negative regulation of mitochondrial outer membrane permeabilization involved in apoptotic signaling pathway regulation of mitotic spindle assembly negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand telomere maintenance DNA repair male meiosis male meiosis I spermatid development positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle synaptonemal complex disassembly negative regulation of protein phosphorylation negative regulation of gene expression positive regulation of protein binding negative regulation of DNA binding protein import into mitochondrial outer membrane negative regulation of cell death protein import into mitochondrial matrix response to ischemia response to radiation response to mechanical stimulus regulation of cell death neuron differentiation response to ethanol positive regulation of neuron differentiation positive regulation of protein targeting to mitochondrion kidney development positive regulation of angiogenesis positive regulation of protein phosphorylation multicellular organism development positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity involved in G2/M transition of mitotic cell cycle positive regulation of T cell mediated cytotoxicity defense response negative regulation of myeloid cell apoptotic process negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process negative regulation of vasoconstriction response to stress
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline