Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • VGLUT1 Antibodies

          Invitrogen

          VGLUT1 Monoclonal Antibody (N28/9), FITC

          View all (44) VGLUT1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VGLUT1 Monoclonal Antibody (N28/9), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          VGLUT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          VGLUT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VGLUT1 Antibody (MA5-45504) in WB

          Western Blot analysis of Rat brain membrane lysate showing detection of VGLUT1 protein. Samples were incubated with VGLUT1 monoclonal antibody (Product # MA5-45504) at 1:1,000. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VGLUT1 Antibody in Western Blot (WB)
          VGLUT1 Monoclonal Antibody (N28/9), FITC

          Product Details

          MA5-45504

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N28/9

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 493-560 (cytoplasmic C-terminus) of rat VGlut1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          9.1mM sodium bicarbonate/PBS, pH 7.4, with 640.91mM DMSO, 136.36mM ethanolamine

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931958

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45504 was sufficient for detection of VGLut1 in 20 µg of rat brain lysate by colorimetric immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 52kDa. No cross-reactivity against VGlut2.

          This antibody was formerly sold as clone S28-9.

          Target Information

          A Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter; may be involved in neuronal Na+ transport.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter; brain-specific Na-dependent inorganic phosphate cotransporter; SLC17A1; SLC17A1/VGLUT1; solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 7; solute carrier family 17 (vesicular glutamate transporter), member 7; Solute carrier family 17 member 7; unnamed protein product; Vesicular glutamate transporter 1; VGlU1; VGLUT 1; VGluT1

          View more View less

          Gene Aliases: 2900052E22Rik; AI851913; BNPI; SLC17A7; VGLUT1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9P2U7, (Rat) Q62634, (Mouse) Q3TXX4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 57030, (Rat) 116638, (Mouse) 72961

          View more View less

          Function(s)
          chloride channel activity L-glutamate transmembrane transporter activity neurotransmitter transporter activity sodium:phosphate symporter activity extracellular-glutamate-gated chloride channel activity secondary active transmembrane transporter activity symporter activity antiporter activity potassium:proton antiporter activity transmembrane transporter activity phosphate ion uniporter activity L-glutamate uniporter activity inorganic phosphate transmembrane transporter activity sodium:inorganic phosphate symporter activity sodium-dependent phosphate transmembrane transporter activity secondary carrier transporter
          Process(es)
          neural retina development ion transport potassium ion transport sodium ion transport phosphate ion transport chloride transport neurotransmitter transport chemical synaptic transmission long-term memory L-glutamate transport ion transmembrane transport synaptic transmission, glutamatergic phosphate ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport sodium-dependent phosphate transport regulation of synapse structure or activity establishment of localization in cell L-glutamate import phosphate ion homeostasis transmembrane transport excitatory postsynaptic potential potassium ion transmembrane transport synaptic vesicle lumen acidification neurotransmitter loading into synaptic vesicle regulation of synaptic vesicle endocytosis chloride transmembrane transport sequestering of neurotransmitter transport response to stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline