Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Ankyrin G Antibodies

          Invitrogen

          Ankyrin G Monoclonal Antibody (N106/20), PerCP

          View all (25) Ankyrin G antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Ankyrin G Monoclonal Antibody (N106/20), PerCP

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Ankyrin G Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ankyrin G Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Ankyrin G Antibody (MA5-45542) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using human neuroblastoma cells. Fixation involved 4% Formaldehyde for 15 min at RT. Samples were incubated with Ankyrin G monoclonal antibody (Product # MA5-45542) at 1:100 for 60 min at RT, followed by Goat Anti-Mouse ATTO 488 at 1:200 for 60 min at RT. Counterstain used was Phalloidin Texas Red F-Actin stain; DAPI (blue) nuclear stain at 1:1,000, 1:5,000 fo... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Ankyrin G Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ankyrin G Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ankyrin G Antibody in Western Blot (WB)
          Ankyrin G Monoclonal Antibody (N106/20), PerCP

          Product Details

          MA5-45542

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N106/20

          Immunogen

          Fusion protein 1000 C-terminal amino acids of human Ankyrin G (also known as ANK-3 or ankyrin-3) encompassing all of Ankyrin G with the exception of Ankyrin repeats (aa 3377-4377).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PerCP PerCP PerCP
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/675 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931996

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45542 was sufficient for detection of Ankyrin-G in 20 µg of rat brain membrane lysate and assayed by colorimetric immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects >approximately 200kDa.

          This antibody was formerly sold as clone S106-20.

          Target Information

          Ankyrin-G is found in several tissues including brain where, due to tissue-specific RNA processing, it is expressed as two different isoforms, localized to axon initial segments and nodes of Ranvier. Ankyrin-G is also found at sites of epithelial cell-cell contact and in the intracellular membranes of some cells. Ankyrin-G isoforms contain a unique stretch of sequence highly enriched in serine and threonine residues immediately following a globular head domain. Ankyrin-G is thought to participate in the maintenance and targeting of ion channels and cell adhesion molecules to the nodes of Ranvier and to axon initial segments.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ANK-3; ankyrin 3 (G); ankyrin 3, epithelial; ankyrin 3, node of Ranvier (ankyrin G); Ankyrin-3; Ankyrin-G; brain-specific ankyrin-G; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2900054D09Rik; AI314020; ANK-3; ANK3; AnkG; Ankyrin-3; ANKYRIN-G; MRT37

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q12955, (Rat) O70511, (Mouse) G5E8K5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 288, (Rat) 361833, (Mouse) 11735

          View more View less

          Function(s)
          structural constituent of cytoskeleton protein binding cytoskeletal protein binding cytoskeletal adaptor activity sodium channel regulator activity spectrin binding protein binding, bridging ion channel binding cadherin binding channel activator activity scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          mitotic cytokinesis plasma membrane organization cytoskeleton organization signal transduction axonogenesis neuromuscular junction development positive regulation of gene expression positive regulation of cell communication by electrical coupling positive regulation of sodium ion transport magnesium ion homeostasis neuronal action potential positive regulation of homotypic cell-cell adhesion Golgi to plasma membrane protein transport regulation of potassium ion transport establishment of protein localization positive regulation of membrane potential Golgi vesicle transport cellular response to magnesium ion membrane assembly protein localization to plasma membrane maintenance of protein location in plasma membrane positive regulation of protein targeting to membrane protein localization to axon positive regulation of membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential negative regulation of delayed rectifier potassium channel activity axon guidance synapse organization protein targeting to plasma membrane positive regulation of sodium ion transmembrane transporter activity positive regulation of cation channel activity positive regulation of action potential
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline