Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • mGluR1/mGluR5 Antibodies

          Invitrogen

          mGluR1/mGluR5 Monoclonal Antibody (N75/33), PerCP

          View all (22) mGluR1/mGluR5 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite mGluR1/mGluR5 Monoclonal Antibody (N75/33), PerCP

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          mGluR1/mGluR5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          mGluR1/mGluR5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          mGluR1/mGluR5 Antibody (MA5-45552) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using human neuroblastoma cells. Fixation involved 4% Formaldehyde for 15 min at RT. Samples were incubated with mGluR1/5 monoclonal antibody (Product # MA5-45552) at 1:100 for 60 min at RT, followed by Goat Anti-Mouse ATTO 488 at 1:200 for 60 min at RT. Counterstain used was Phalloidin Texas Red F-Actin stain; DAPI (blue) nuclear stain at 1:1,000, 1:5,000 for... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          mGluR1/mGluR5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          mGluR1/mGluR5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          mGluR1/mGluR5 Antibody in Western Blot (WB)
          mGluR1/mGluR5 Monoclonal Antibody (N75/33), PerCP

          Product Details

          MA5-45552

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N75/33

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 824-1203 (cytoplasmic C-terminus) of rat mGluR5b
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PerCP PerCP PerCP
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/675 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2932006

          Product Specific Information

          1 µg/mL of MA5-45552 was sufficient for detection of mGluR1/5 glutamate receptor in 20 µg of rat brain membrane lysate and assayed by colorimetric immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects approximately 130kDa (both mGluR1 and mGluR5).

          This antibody was formerly sold as clone S75-33.

          Target Information

          may play a role in synaptic transmission; may interact with mGluR1, another group I metabotropic glutamate receptor.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: G protein coupled receptor family C group 1 member A; G protein coupled receptor, family C, group 1, member A; G protein coupled receptor, family C, group 1, member E; G protein-coupled receptor GRM5; G protein-coupled receptor, family C, group 1, member A; G protein-coupled receptor, family C, group 1, member E; glutamate receptor; glutamate receptor, metabotropic 1; glutamate receptor, metabotropic 5; GPCR family C; metabotropic glutamate receptor (mGluR5); Metabotropic glutamate receptor 1; Metabotropic glutamate receptor 5; metabotropic glutamate receptor 5b; metabotropic glutamate receptor subtype 5 homolog; metabotropic glutamate receptor subtype 5b; metabotropic glutamate receptor type 5; mGluR1; mGluR5; mGluR5f; mGluR5g; mGluR5h; mGluR5i; mGlurR1a; protein phosphatase 1, regulatory subunit 85; protein phosphatase 1, regulatory subunit 86; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4930455H15Rik; 6430542K11Rik; AI850523; ENSMUSG00000075319; Glu5R; Gm10828; GPRC1A; GPRC1E; GRM1; GRM5; MGLU1; mGlu5; MGLUR1; MGLUR5; mGluR5b; nmf373; PPP1R85; PPP1R86; rcw; SCA44; SCAR13; wobl

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13255, (Human) P41594, (Mouse) P97772, (Rat) P23385, (Rat) P31424, (Mouse) Q3UVX5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2911, (Human) 2915, (Mouse) 14816, (Rat) 24414, (Rat) 24418, (Mouse) 108071

          View more View less

          Function(s)
          adenylate cyclase inhibiting G-protein coupled glutamate receptor activity G-protein coupled receptor activity protein binding glutamate receptor activity G protein-coupled neurotransmitter receptor activity involved in regulation of postsynaptic cytosolic calcium ion concentration G protein-coupled receptor activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential neurotransmitter receptor activity involved in regulation of postsynaptic cytosolic calcium ion concentration protein tyrosine kinase activator activity A2A adenosine receptor binding identical protein binding protein tyrosine kinase binding PLC activating G-protein coupled glutamate receptor activity signal transducer activity estrogen receptor binding calmodulin binding PDZ domain binding G-protein coupled receptor
          Process(es)
          signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled glutamate receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled glutamate receptor signaling pathway G-protein coupled glutamate receptor signaling pathway chemical synaptic transmission locomotory behavior sensory perception of pain regulation of membrane potential positive regulation of MAPK cascade regulation of sensory perception of pain regulation of synaptic transmission, glutamatergic regulation of postsynaptic membrane potential cellular response to electrical stimulus L-glutamate import across plasma membrane synaptic signaling via neuropeptide regulation of postsynaptic cytosolic calcium ion concentration desensitization of G-protein coupled receptor protein signaling pathway regulation of transcription, DNA-templated learning or memory learning regulation of long-term neuronal synaptic plasticity positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity modulation of synaptic transmission synapse organization positive regulation of calcium-mediated signaling cognition positive regulation of intracellular signal transduction cellular response to beta-amyloid activation of MAPKK activity activation of MAPK activity protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway calcium-mediated signaling dimeric G-protein coupled receptor signaling pathway regulation of MAPK cascade positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway regulation of glutamate secretion membrane depolarization synaptic transmission, GABAergic activation of MAPKKK activity protein phosphorylation negative regulation of locomotion phosphatidylinositol-mediated signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline