Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • alpha Synuclein Antibodies

          Invitrogen

          alpha Synuclein Monoclonal Antibody (3F8), APC

          View all (96) alpha Synuclein antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite alpha Synuclein Monoclonal Antibody (3F8), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          alpha Synuclein Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          alpha Synuclein Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          alpha Synuclein Antibody (MA5-45843) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using rat primary hippocampal neurons treated with active Alpha Synuclein Protein Aggregate at 4 µg/mL to induce fibrils. Fixation involved 4% paraformaldehyde. Samples were incubated with Alpha Synuclein monoclonal antibody (Product # MA5-45843) at 1:200 for 24 hours at 4°C, followed by Goat Anti-Mouse Alexa Fluor 488 at 1:700 for 1 hour at RT. Counterstain u... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          alpha Synuclein Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Synuclein Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          alpha Synuclein Antibody in Western Blot (WB)
          alpha Synuclein Monoclonal Antibody (3F8), APC

          Product Details

          MA5-45843

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          ELISA (ELISA)

          1:1,000
          -

          Dot blot (DB)

          1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3F8

          Immunogen

          Mouse alpha synuclein aggregate
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • FITC
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          2.48mM MES/95.46mM phosphate, pH 7.4, with 2mM EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2932297

          Product Specific Information

          A 1:1,000 dilution of MA5-45843 was sufficient for detection of Alpha Synuclein in 15 µg of human brain cell lysate by ECL immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Binds within the 101-140 aa region of human alpha synuclein, determined using WB and ELISA with corresponding peptides. Detects approximately 14 kDa band corresponding to Alpha synuclein.approximately Does not detect truncated alpha Synuclein (aa 1-114)

          Target Information

          Alpha-synuclein is a member of the synuclein family, which also includes beta- and gamma-synuclein. These proteins are abundant in the brain and play a role in regulating synaptic transmission and membrane trafficking. Alpha- and beta-synuclein have been shown to selectively inhibit phospholipase D2, suggesting that they may also be involved in signaling pathways. Defects in the SNCA gene, which encodes alpha-synuclein, have been implicated in the pathogenesis of Parkinson's disease. Additionally, alpha-synuclein peptides are a major component of amyloid plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease. Multiple alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been identified for this gene. Diseases associated with SNCA include Parkinson Disease 1, Autosomal Dominant and Dementia, Lewy Body.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 41 synuclein; Alpha synuclein; Alpha-synuclein; I+/--synuclein; NACP; non A-beta component of AD amyloid; Non-A beta component of AD amyloid; non-A4 component of amyloid; Non-A4 component of amyloid precursor; SNCA; synuclein alpha-140; synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: alphaSYN; NACP; PARK1; PARK4; PD1; SNCA; Syn

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P37840, (Rat) P37377, (Mouse) O55042

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6622, (Rat) 29219, (Mouse) 20617

          View more View less

          Function(s)
          SNARE binding magnesium ion binding transcription regulatory region sequence-specific DNA binding actin binding enzyme inhibitor activity protein kinase inhibitor activity cysteine-type endopeptidase inhibitor activity fatty acid binding copper ion binding calcium ion binding protein binding phospholipid binding microtubule binding enzyme activator activity ferrous iron binding zinc ion binding lipid binding oxidoreductase activity kinesin binding enzyme binding protein domain specific binding Hsp70 protein binding histone binding identical protein binding alpha-tubulin binding phospholipase binding metal ion binding tau protein binding beta-tubulin binding phosphoprotein binding binding, bridging phospholipase D inhibitor activity dynein complex binding protein sequestering activity transporter regulator activity cuprous ion binding cysteine-type endopeptidase inhibitor activity involved in apoptotic process dynein binding protein N-terminus binding arachidonic acid binding membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter microglial cell activation positive regulation of receptor recycling positive regulation of neurotransmitter secretion synaptic transmission, dopaminergic fatty acid metabolic process neutral lipid metabolic process phospholipid metabolic process glutathione metabolic process mitochondrial membrane organization chemical synaptic transmission neurotransmitter secretion adult locomotory behavior response to xenobiotic stimulus response to iron(II) ion negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway regulation of glutamate secretion regulation of dopamine secretion synaptic vesicle exocytosis synaptic vesicle priming negative regulation of microtubule polymerization receptor internalization protein destabilization response to magnesium ion response to lipopolysaccharide response to interferon-gamma cellular response to oxidative stress SNARE complex assembly positive regulation of SNARE complex assembly regulation of locomotion response to cocaine dopamine biosynthetic process dopamine metabolic process mitochondrial ATP synthesis coupled electron transport regulation of macrophage activation positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process cellular response to fibroblast growth factor stimulus positive regulation of endocytosis negative regulation of exocytosis positive regulation of exocytosis negative regulation of dopamine metabolic process regulation of neurotransmitter secretion behavioral response to cocaine regulation of neuronal synaptic plasticity regulation of long-term neuronal synaptic plasticity synaptic vesicle endocytosis synaptic vesicle transport positive regulation of inflammatory response positive regulation of synaptic transmission synapse organization regulation of acyl-CoA biosynthetic process protein oligomerization protein tetramerization positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol neuron apoptotic process dopamine uptake involved in synaptic transmission negative regulation of dopamine uptake involved in synaptic transmission negative regulation of serotonin uptake regulation of norepinephrine uptake negative regulation of norepinephrine uptake calcium ion homeostasis excitatory postsynaptic potential long-term synaptic potentiation positive regulation of inositol phosphate biosynthetic process membrane organization negative regulation of thrombin receptor signaling pathway regulation of microtubule cytoskeleton organization response to interleukin-1 cellular response to copper ion cellular response to epinephrine stimulus fibril organization negative regulation of mitochondrial electron transport, NADH to ubiquinone positive regulation of hydrogen peroxide catabolic process regulation of synaptic vesicle recycling regulation of reactive oxygen species biosynthetic process response to desipramine positive regulation of protein localization to cell periphery negative regulation of chaperone-mediated autophagy regulation of presynapse assembly amyloid fibril formation regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of protein phosphorylation activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process aging regulation of phospholipase activity negative regulation of transporter activity negative regulation of monooxygenase activity positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation negative regulation of histone acetylation response to drug negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process regulation of neuron apoptotic process oxidation-reduction process positive regulation of protein serine/threonine kinase activity regulation of neuron death positive regulation of glutathione peroxidase activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline