Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • DC-SIGN (CD209) Antibodies

          Invitrogen

          DC-SIGN Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (037), APC

          View all (61) DC-SIGN (CD209) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite DC-SIGN Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (037), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          DC-SIGN Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          DC-SIGN Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          DC-SIGN Antibody (MA5-46657) in Flow

          Flow cytometry analysis of DC-SIGN (CD209) in Human DCs using DC-SIGN, APC Recombinant Monoclonal (Product # MA5-46657). The fluorescence histograms were derived from gated events with the forward and side light-scatter characteristics of intact cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          DC-SIGN Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          DC-SIGN Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (037), APC

          Product Details

          MA5-46657

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          037

          Immunogen

          Recombinant protein ecoding Human DC-SIGN (Lys62-Ala404).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          100 µg/mL

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 0.5% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2937729

          Product Specific Information

          Preparation: This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human DC-SIGN (CD209) (Lys62-Ala404) and conjugated with APC under optimum conditions, the unreacted APC was removed.

          Storage: This antibody can be stored at 2C-8C for twelve months without detectable loss of activity. Protected from prolonged exposure to light. Do not freeze! Sodium azide is toxic to cells and should be disposed of properly. Flush with large volumes of water during disposal.

          Target Information

          This gene encodes a transmembrane receptor and is often referred to as DC-SIGN because of its expression on the surface of dendritic cells and macrophages. The encoded protein is involved in the innate immune system and recognizes numerous evolutionarily divergent pathogens ranging from parasites to viruses with a large impact on public health. The protein is organized into three distinct domains: an N-terminal transmembrane domain, a tandem-repeat neck domain and C-type lectin carbohydrate recognition domain. The extracellular region consisting of the C-type lectin and neck domains has a dual function as a pathogen recognition receptor and a cell adhesion receptor by binding carbohydrate ligands on the surface of microbes and endogenous cells. The neck region is important for homo-oligomerization which allows the receptor to bind multivalent ligands with high avidity. Variations in the number of 23 amino acid repeats in the neck domain of this protein are rare but have a significant impact on ligand binding ability. This gene is closely related in terms of both sequence and function to a neighboring gene (GeneID 10332; often referred to as L-SIGN). DC-SIGN and L-SIGN differ in their ligand-binding properties and distribution. Alternative splicing results in multiple variants.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C-type lectin domain family 4 member L; CD209; CD209 antigen; DC-SIGN; Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1; dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing non-integrin; dendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbing non-integrin; HIV gpl20-binding protein; MGC129965; MGC130443; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD209; CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NNX6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 30835

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding mannose binding carbohydrate binding pattern recognition receptor activity peptide antigen binding virion binding metal ion binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process endocytosis immune response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion cell-cell recognition virion attachment to host cell viral genome replication antigen processing and presentation intracellular signal transduction positive regulation of T cell proliferation regulation of T cell proliferation innate immune response viral entry into host cell peptide antigen transport intracellular transport of virus B cell adhesion positive regulation of viral life cycle
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline