Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CaMKII Pan Antibodies

          Invitrogen

          CaMKII Pan Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1831)

          View all (10) CaMKII Pan antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CaMKII Pan Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1831)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          CaMKII Pan Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CaMKII Pan Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CaMKII Pan Antibody (MA5-47195) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of CaMKII Pan in SH-SY-5Y cells. Cells were fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min. Green: CaMKII stained by CaMKII monoclonal antibody (Product # MA5-47195) diluted at 1:500. Red: alpha Tubulin, a cytoskeleton marker, stained by alpha Tubulin antibody [GT114] diluted at 1:1,000. Blue: Fluoroshield with DAPI. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CaMKII Pan Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CaMKII Pan Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CaMKII Pan Antibody in Western Blot (WB)
          CaMKII Pan Antibody in Western Blot (WB)
          CaMKII Pan Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          MA5-47195

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:100,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Fruit fly, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HL1831

          Immunogen

          Recombinant fragment of human CaMKII.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2938267

          Product Specific Information

          Store as concentrated solution.

          Centrifuge briefly prior to opening vial.

          Target Information

          The Ca2+/calmodulin-dependent protein kinases (CaM kinases) comprise a structurally related subfamily of serine/threonine kinases which include CaMKI, CaMKII and CaMKIV. CaMKII is an ubiquitously expressed serine/threonine protein kinase that is activated by Ca2+/calmodulin (CaM) binding and autophosphorylation and has been implicated in regulation of the cell cycle and transcription. It is involved in dendritic spine and synapse formation, neuronal plasticity and regulation of sarcoplasmic reticulum Ca2+ transport in skeletal muscle. In neurons, plays an essential structural role in the reorganization of the actin cytoskeleton during plasticity by binding and bundling actin filaments in a kinase-independent manner.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha CaM kinase II; alpha-CaMKII; alternatively spliced; Ca++/calmodulin-dependent protein kinase 2 delta subunit; Ca++/calmodulin-dependent protein kinase II beta subunit; Ca++/calmodulin-dependent protein kinase II delta subunit; Ca++/calmodulin-dependent protein kinase II, delta subunit; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II alpha; Calcium, calmodulin-dependent protein kinase; Calcium, calmodulin-dependent protein kinase II; Calcium, calmodulin-dependent protein kinase, type II; calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II alpha; calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II beta; calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II delta; calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II gamma; calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha subunit; calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha-B subunit; calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II alpha chain; calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II beta chain; calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II delta chain; calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II gamma chain; Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha; Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta; Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit delta; Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit gamma; CaM kinase II; CaM kinase II alpha subunit; CaM kinase II beta subunit; CaM kinase II delta subunit; CaM kinase II subunit alpha; CaM kinase II subunit beta; CaM kinase II subunit delta; CaM kinase II subunit gamma; CaM-kinase II alpha chain; CaM-kinase II beta chain; CaM-kinase II delta chain; caM-kinase II gamma chain; CaMK II; CaMK-II alpha subunit; CaMK-II delta subunit; caMK-II subunit alpha; caMK-II subunit beta; caMK-II subunit delta; caMK-II subunit gamma; proline rich calmodulin-dependent protein kinase; protein kinase homolog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2810011D23Rik; 8030469K03Rik; [d]-CaMKII; CAM2; CAMK; CaMK II; CAMK-II; CAMK1; CAMK2; CAMK2A; CAMK2B; CAMK2D; CAMK2G; CAMKA; CAMKB; CAMKD; CAMKG; Camki; CaMKII; CaMKIIalpha; CaMKIIbeta; CaMKIINalpha; Ck2b; KIAA0968; Kiaa4163; mKIAA0968; MRD53; MRD54; MRD59; MRT63; PK2CDD; PKCCD; R74975; RATCAMKI

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UQM7, (Human) Q13554, (Human) Q13557, (Human) Q13555, (Mouse) P11798, (Rat) P11275, (Rat) P08413, (Mouse) P28652, (Rat) P15791, (Mouse) Q6PHZ2, (Mouse) Q923T9, (Rat) P11730

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 815, (Human) 816, (Human) 817, (Human) 818, (Mouse) 12322, (Rat) 25400, (Rat) 24245, (Mouse) 12323, (Rat) 24246, (Mouse) 108058, (Mouse) 12325, (Rat) 171140

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity calmodulin-dependent protein kinase activity protein binding calmodulin binding ATP binding kinase activity transferase activity glutamate receptor binding identical protein binding protein homodimerization activity metal ion binding protein serine kinase activity actin binding sodium channel inhibitor activity titin binding ion channel binding calcium-dependent protein serine/threonine phosphatase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups GTPase activating protein binding phospholipase binding nitric-oxide synthase binding non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle response to ischemia protein phosphorylation calcium ion transport JAK-STAT cascade positive regulation of cardiac muscle cell apoptotic process cellular response to interferon-beta angiotensin-activated signaling pathway positive regulation of JAK-STAT cascade regulation of neurotransmitter secretion regulation of neuronal synaptic plasticity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity negative regulation of hydrolase activity positive regulation of calcium ion transport long-term synaptic potentiation dendritic spine development cellular response to interferon-gamma regulation of mitochondrial membrane permeability involved in apoptotic process regulation of protein localization to plasma membrane peptidyl-threonine autophosphorylation regulation of endocannabinoid signaling pathway regulation of neuron migration signal transduction nervous system development positive regulation of neuron projection development regulation of skeletal muscle adaptation cell differentiation protein autophosphorylation regulation of long-term neuronal synaptic plasticity regulation of synapse structural plasticity regulation of calcium ion transport regulation of dendritic spine development positive regulation of dendritic spine morphogenesis positive regulation of synapse maturation regulation of cell growth regulation of the force of heart contraction regulation of membrane depolarization regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of heart contraction positive regulation of cardiac muscle hypertrophy regulation of cell communication by electrical coupling regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum regulation of cardiac muscle contraction by regulation of the release of sequestered calcium ion endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis relaxation of cardiac muscle regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity regulation of cellular localization cellular response to calcium ion cardiac muscle cell contraction regulation of heart rate by cardiac conduction regulation of cardiac muscle cell action potential regulation of cardiac muscle cell action potential involved in regulation of contraction regulation of cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction regulation of relaxation of cardiac muscle negative regulation of sodium ion transmembrane transport regulation of calcium ion transmembrane transport via high voltage-gated calcium channel regulation of neuron projection development insulin secretion phosphorylation peptidyl-serine phosphorylation ionotropic glutamate receptor signaling pathway inhibitory G-protein coupled receptor phosphorylation regulation of synaptic transmission, cholinergic positive regulation of phospholipase A2 activity response to cadmium ion cell projection morphogenesis neuromuscular process controlling balance activation of meiosis involved in egg activation positive regulation of apoptotic signaling pathway response to hypoxia regulation of sodium ion transport regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle positive regulation of smooth muscle cell migration peptidyl-threonine phosphorylation cellular potassium ion homeostasis positive regulation of Rac protein signal transduction positive regulation of smooth muscle cell proliferation protein oligomerization cardiac muscle contraction cell growth involved in cardiac muscle cell development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of sodium ion transmembrane transporter activity response to oxidative stress multicellular organism development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline