Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • c-Fos Antibodies

          Invitrogen

          c-Fos Monoclonal Antibody (2H2)

          View all (107) c-Fos antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite c-Fos Monoclonal Antibody (2H2)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          c-Fos Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          c-Fos Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          c-Fos Antibody (MA5-47406) in IHC

          Immunohistochemistry analysis of c-Fos in rat hippocampus section. Samples were stained with c-Fos monoclonal antibody (Product # MA5-47406) using a dilution of 1:200 (red). Costained with rabbit pAb to FOX3/NeuN (Product # PA5-143605) dilution 1:3,000, in green. The blue is Hoechst staining of nuclear DNA. The c-fos antibody labels nuclei of spontaneously activated neurons, while FOX3/NeuN antibody stains nuclei and distal perikarya of most neurons. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          c-Fos Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          c-Fos Antibody in Western Blot (WB)
          c-Fos Monoclonal Antibody (2H2)

          Product Details

          MA5-47406

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:1,000-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2H2

          Immunogen

          Full length recombinant human protein expressed in and purified from E. coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 50% glycerol

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2942388

          Target Information

          FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog is commonly known as Cellular protooncogene Fos (c-Fos). It belongs to the fos transcription factor family and is encoded by the C-FOS gene located on chromosome 14. c-Fos heterodimerizes with c-Jun to form the Activator Protein -1 (AP-1) transcription factor which regulates transcription of several genes that play an important role in cellular signal transduction, cell proliferation and differentiation. c-Fos has been shown to be phosphorylated by various stimuli including growth factors and insulin at atleast seven different sites. The best known upstream kinase for phosphorylation at Threonine 232 is ERK MAPK which regulates localization of c-Fos to the nucleus and is thus important for c-Fos induced transcriptional activity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: activator protein 1; c-fos oncogene; cellular oncogene c-fos; Cellular oncogene fos; FBJ murine osteosarcoma viral (v-fos) oncogene homolog (oncogene FOS); FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog; FBJ osteosarcoma oncogene; FOS; Fos proto-oncogene, AP-1 trancription factor subunit; Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit; G0/G1 switch regulatory protein 7; Protein c-Fos; Proto-oncogene c-Fos; proto-oncogene cFOS; proto-oncogene protein c-fos; Transcription factor AP-1 subunit c-Fos; unnamed protein product; v-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: AP-1; C-FOS; cFos; D12Rfj1; FOS; G0S7; p55

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01100, (Mouse) P01101, (Rat) P12841

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2353, (Mouse) 14281, (Rat) 314322

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding R-SMAD binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity basic leucine zipper transcription factor
          Process(es)
          conditioned taste aversion neural retina development regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter inflammatory response transforming growth factor beta receptor signaling pathway nervous system development female pregnancy response to xenobiotic stimulus response to light stimulus response to mechanical stimulus response to gravity response to toxic substance regulation of gene expression response to activity skeletal muscle cell proliferation cerebral cortex development neuron differentiation osteoclast differentiation response to lipopolysaccharide response to progesterone response to insulin cellular response to hormone stimulus response to cytokine cellular response to zinc ion starvation cellular response to reactive oxygen species response to immobilization stress skeletal muscle cell differentiation response to muscle stretch response to ethanol positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to steroid hormone response to corticosterone myoblast proliferation response to cAMP SMAD protein signal transduction cellular response to calcium ion cellular response to tumor necrosis factor cellular response to epidermal growth factor stimulus cellular response to parathyroid hormone stimulus cellular response to hypoxia cellular response to transforming growth factor beta stimulus medium-term memory integrated stress response signaling positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter mononuclear cell differentiation response to forskolin cellular response to phorbol 13-acetate 12-myristate cellular response to prolactin cellular response to extracellular stimulus response to drug aging response to cold response to organic cyclic compound sleep
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline