Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • TLR2 Antibodies

          Invitrogen

          TLR2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (067), APC

          View all (75) TLR2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TLR2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (067), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TLR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TLR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TLR2 Antibody (MA5-52124) in Flow

          Flow cytometry analysis of Human TLR2(CD282) expression on human whole blood monocytes. Samples were incubated with TLR2 monoclonal antibody (Product # MA5-52124). The fluorescence histograms were derived from gated events with the forward and side light-scatter characteristics of viable monocytes. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TLR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (067), APC

          Product Details

          MA5-52124

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL per test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          067

          Immunogen

          Recombinant Human TLR2/CD282 protein (1-587).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          100 µg/mL

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3250657

          Target Information

          TLR2 is a member of the Toll-like receptor (TLR) family which play a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLR proteins act through adaptor molecules such as MyD88 and TIRAP to activate various kinases and transcription factors such as Protein Kinase C (PKC) alpha/beta and NF-kappa-B. TLR2 can form heterodimers with either TLR1 or TLR6, and as a heterodimer, can recognize a variety of bacterial and mycoplasma lipoproteins respectively. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. The various TLRs exhibit different patterns of expression. TLR2 is expressed most abundantly in peripheral blood leukocytes, and mediates host response to Gram-positive bacteria and yeast via stimulation of NF-kappaB. TLR2 aids in the recognition of pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. Ten human homologs of TLRs (TLR1-10) have been described. TLR2 is expressed in human cells such as tonsils, microglia, lymph nodes, and appendices, activated B-cells in germinal centers. CD14+ monocytes express the highest level of TLR2 followed by CD15+ granulocytes, CD19+ B-cells, and CD3+ T-cells. The expression of TLR2 on different cell types are regulated by different immune response modifiers. For example, LPS, GM-CSF, IL-1, and IL-10 up regulates TLR2 whereas IL-4, IFN-gamma, and TNF down regulate TLR2 expression in monocytes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD282; extracellular domain; TIL4; TLR-2; Toll-like receptor 2; Toll/interleukin-1 receptor-like protein 4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD282; TIL4; TLR2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O60603

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7097

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding beta-amyloid binding lipopolysaccharide receptor activity transmembrane signaling receptor activity protein binding Toll-like receptor binding signaling receptor activity pattern recognition receptor activity triacyl lipopeptide binding identical protein binding peptidoglycan binding macromolecular complex binding NAD+ nucleotidase, cyclic ADP-ribose generating
          Process(es)
          toll-like receptor signaling pathway immune system process apoptotic process inflammatory response immune response signal transduction learning positive regulation of gene expression microglia development positive regulation of Wnt signaling pathway lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-18 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production toll-like receptor 2 signaling pathway toll-like receptor TLR6:TLR2 signaling pathway detection of triacyl bacterial lipopeptide detection of diacyl bacterial lipopeptide positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of inflammatory response negative regulation of phagocytosis defense response to Gram-positive bacterium positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity defense response to virus negative regulation of synapse assembly cellular response to bacterial lipopeptide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to interferon-gamma cellular response to diacyl bacterial lipopeptide cellular response to triacyl bacterial lipopeptide positive regulation of cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus positive regulation of matrix metallopeptidase secretion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline