Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ZHX2 Antibodies

          Invitrogen

          ZHX2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8N7O2)

          View all (19) ZHX2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ZHX2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8N7O2)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ZHX2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ZHX2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ZHX2 Antibody (MA5-55598) in WB

          Western Blot analysis of various lysates using ZHX2 Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-55598) at 1:1,000 dilution. Secondary antibody: HRP-conjugated Goat anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:10,000 dilution. Lysates/proteins: 25 μg per lane. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 45s. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ZHX2 Antibody in Western Blot (WB)
          ZHX2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8N7O2)

          Product Details

          MA5-55598

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          8N7O2

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-500 of human ZHX2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.7 mg/mL

          Amount

          70 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.05% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          RRID

          AB_3667837

          Product Specific Information

          Immunogen Sequence: VPLNTTKYNS ALDTNATMIN SFNKFPYPTQ AELSWLTAAS KHPEEHIRIW FATQRLKHGI SWSPEEVEEA RKKMFNGTIQ SVPPTITVLP AQLAPTKVTQ PILQTALPCQ ILGQTSLVLT QVTSGSTTVS CSPITLAVAG VTNHGQKRPL VTPQAAPEPK RPHIAQVPEP PPKVANPPLT PASDRKKTKE QIAHLKASFL QSQFPDDAEV YRLIEVTGLA RSEIKKWFSD HRYRCQRGIV H

          Target Information

          Zinc-fingers and homeobox (ZHX) proteins are transcription factors that interact with the activation domain of the A subunit of nuclear factor-Y (NF-YA). ZHX1-3 are ubiquitously expressed proteins expressed in various tissues. They act as transcriptional repressors and localize to the nucleus. The ZHX proteins contain two Cys(2)-His(2)-type zinc-finger motifs and five homeodomains (HDs). These domains allow the ZHX proteins to form homodimers, but they can also form heterodimers with each other. However, this dimerization is not required for repressor activity. Hypermethylation-mediated silencing of ZHX2 is an epigenetic event involved in hepatocellular carcinoma (HCC).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AFP regulator 1; alpha fetoprotein regulation 1, adult; Alpha-fetoprotein regulator 1; Regulator of AFP; transcription factor ZHX2; Zinc finger and homeodomain protein 2; Zinc fingers and homeoboxes protein 2

          View more View less

          Gene Aliases: Afr-1; AFR1; KIAA0854; mKIAA0854; RAF; ZHX2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y6X8, (Mouse) Q8C0C0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 22882, (Mouse) 387609

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding protein binding zinc ion binding identical protein binding protein homodimerization activity metal ion binding protein heterodimerization activity transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription corepressor activity homeodomain transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mRNA catabolic process nervous system development central nervous system neuron differentiation cell differentiation somatic stem cell population maintenance negative regulation of neuron differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated retinal bipolar neuron differentiation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of nucleic acid-templated transcription
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline