Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Tau Antibodies

          Invitrogen

          Tau (Bepranemab Biosimilar) Recombinant Human Monoclonal Antibody

          View all (212) Tau antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Tau (Bepranemab Biosimilar) Recombinant Human Monoclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Tau (Bepranemab Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Group 53 Created with Sketch.
          Tau (Bepranemab Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Tau (Bepranemab Biosimilar) Antibody (MA5-59799) in SDS-PAGE

          SDS-PAGE analysis of Tau (Bepranemab Biosimilar) Recombinant monoclonal antibody (Product # MA5-59799). Samples were run under reducing (R) condition. The purity of the protein is greater than 95%. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Tau (Bepranemab Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)

          Product Details

          MA5-59799

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -

          Surface plasmon resonance (SPR)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Human / IgG4SP

          Expression System

          CHO cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          25mM histidine, pH 6.2, with 8% sucrose, 0.01% Tween 80

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3682818

          Product Specific Information

          For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

          Target Information

          Tau is a neuronal microtubule-associated protein found predominantly on axons. The function of Tau is to promote tubulin polymerization and stabilize microtubules. The C-terminus binds axonal microtubules while the N- terminus binds neural plasma membrane components, suggesting that tau functions as a linker protein between both. Axonal polarity is predetermined by TAU/MAPT localization (in the neuronal cell) in the domain of the cell body defined by the centrosome. The short isoforms allow plasticity of the cytoskeleton while the longer isoforms may preferentially play a role in its stabilization. In its hyper-phosphorylated form, Tau is the major component of paired helical filaments (PHF), the building block of neurofibrillary lesions in Alzheimer's diseases (AD) brain. Hyper-phosphorylation impairs the microtubule binding function of Tau, resulting in the destabilization of microtubules in AD brains, ultimately leading to the degeneration of the affected neurons. Numerous serine/threonine kinases phosphorylate Tau, including GSK-3beta, protein kinase A (PKA), cyclin-dependent kinase 5 (cdk5) and casein kinase II. Hyper-phosphorylated Tau is found in neurofibrillary lesions in a range and other central nervous system disorders such as Pick's disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ31424; FTDP17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; MGC138549; Microtubule-associated protein tau; microtubules; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; Paired helical filament-tau; PHF-tau; PHFtau; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; Tau-4; Tau-derived paired helical filament hexapeptide; Tau5; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DDPAC; FTD1; FTDP-17; MAPT; MAPTL; MSTD; MTBT1; MTBT2; PPND; PPP1R103; TAU; tau-40; Tau-PHF6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10636

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4137

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding AT DNA binding double-stranded DNA binding single-stranded DNA binding RNA binding actin binding protein binding microtubule binding tubulin binding SH3 domain binding enzyme binding protein kinase binding protein binding, bridging apolipoprotein binding dynactin binding phosphatidylinositol binding identical protein binding sequence-specific DNA binding chaperone binding protein phosphatase 2A binding Hsp90 protein binding lipoprotein particle binding histone-dependent DNA binding microtubule lateral binding phosphatidylinositol bisphosphate binding
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization microglial cell activation cellular response to DNA damage stimulus cell-cell signaling synapse assembly learning or memory memory response to lead ion regulation of autophagy negative regulation of gene expression negative regulation of mitochondrial membrane potential rRNA metabolic process axonal transport of mitochondrion central nervous system neuron development regulation of microtubule polymerization or depolymerization regulation of microtubule polymerization positive regulation of microtubule polymerization cytoplasmic microtubule organization neuron projection development positive regulation of superoxide anion generation regulation of chromosome organization stress granule assembly cellular response to heat cellular response to reactive oxygen species positive regulation of axon extension microtubule polymerization astrocyte activation regulation of synaptic plasticity intracellular distribution of mitochondria generation of neurons synapse organization regulation of calcium-mediated signaling protein polymerization protein homooligomerization axon development regulation of microtubule cytoskeleton organization plus-end-directed organelle transport along microtubule regulation of mitochondrial fission negative regulation of mitochondrial fission fibril organization axonal transport regulation of cellular response to heat regulation of long term synaptic depression positive regulation of protein localization to synapse neurofibrillary tangle assembly negative regulation of establishment of protein localization to mitochondrion positive regulation of cellular protein localization negative regulation of tubulin deacetylation amyloid fibril formation cellular response to nerve growth factor stimulus cellular response to brain-derived neurotrophic factor stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline